Search Thermo Fisher Scientific
本页面可帮助您解决在使用固相萃取 (SPE) 时遇到的难题。
原因 | 溶液 |
---|---|
活化不当。 | 根据固定相类型来活化固相萃取小柱:反相:首先使用甲醇、乙腈或异丙醇,然后再加入样品溶液所用的溶剂。离子交换:首先使用甲醇或异丙醇,然后使用在某个 pH 值下能同时让吸附剂和分析物带电荷的缓冲液。 |
分析物对样品溶液的亲和力大于固相萃取小柱。 | 选择对分析物具有更高选择性的固相萃取小柱。 改变样品的 pH 值,以增强分析物与吸附剂的亲和力。 改变样品的极性以降低对分析物的亲和力。 |
清洗不当。 | 使用合适的清洗液清洗固相萃取小柱。 |
洗脱不足。 | 增大洗脱液体积,增加洗脱液强度。 降低清洗溶剂的洗脱强度。 |
原因 | 溶液 |
---|---|
分析物与固相萃取小柱吸附剂的相互作用比洗脱溶剂更强。 | 选择对分析物保留能力较弱的固相萃取小柱。 |
洗脱体积过低。 | 增大洗脱体积。 |
洗脱溶剂太弱,无法破坏分析物与吸附剂固定相之间的相互作用力。 | 改变洗脱溶剂的 pH 值,以确保对分析物具有更大的亲和力。 改变洗脱溶剂的极性,以确保对分析物具有更大的亲和力。 |
原因 | 溶液 |
---|---|
在加入样品前对固相萃取小柱进行干燥。 | 重新活化固相萃取小柱。 |
超出固相萃取小柱的容量。 | 减少上样体积。 |
上样流速过高。 | 使用含有更多吸附剂的固相萃取小柱。 降低流速。 |
洗脱流速过快。 | 让洗脱溶剂渗入固相萃取小柱,然后进行负压抽干或加压排空小柱。 遵循少量多次原则,将原先一次加入的洗脱溶剂分两次加入(1.00mL×1,洗脱一次→0.50mL×2,洗脱两次)。 |
使用强度较高的清洗液来去除干扰物。 | 降低清洗溶剂的强度。 |
洗脱体积太小。 | 增加洗脱剂体积。 |
原因 | 溶液 |
---|---|
干扰物和分析物同时被提取出来 | 在洗脱前,有选择性地从固相萃取小柱上清洗掉干扰物。 使用保留分析物强于干扰物的固相萃取小柱。 |
干扰物来自于固相萃取小柱填料 | 在活化之前,使用洗脱剂清洗固相萃取小柱。 |
原因 | 溶液 |
---|---|
样品中颗粒物过多。 | 对样品进行过滤和离心。 |
样品溶液粘度过高。 | 使用洗脱强度弱的溶剂对样品进行稀释。 |
真空度不足。 | 提高真空度。 |
原因 | 溶液 |
---|---|
上样体积大于萃取柱容量。 | 使用更大柱体积的固相萃取小柱。 |
原因 | 溶液 |
---|---|
方法不当。 | 可考虑采用不同的萃取机制、吸附剂或萃取形式。 |
与专家取得联系,以帮助您作出决定