MarqMetrix 一体化过程拉曼解决方案产品简介
利用过程分析技术进行实时监控
过程分析技术 (PAT) 通过改进对过程的了解,使明智的决策、工艺优化和连续制造成为可能。制造商可以设计、控制和监控流程参数,可避免瓶颈问题或批次丢失。由于 PAT 方法采用各种分析技术,如过程拉曼光谱法,制造商可以在确保产品质量稳定的同时获得更可靠和高性价比的工作流程。过程拉曼光谱法无需样品制备即可实现实时、无损的在线过程分析。Thermo Scientific MarqMetrix 一体化过程拉曼解决方案包括便携式分析仪和专用探头,为生物制药和工业行业提供精准、可靠的数据。
MarqMetrix 的功能
轻巧便携、简便易用
设计为开箱即用,可在15分钟内实现高精度拉曼检测。可通过工厂校准确保在需要时进行精准、连续的监控。
实时和在线监控
使用一键式硬件和简便易用的软件进行无损在线过程分析,无需样品制备。
远程控制和监控软件
Thermo Scientific Lykos PAT 软件是一种远程控制和监控软件,旨在简化化学计量学的复杂性,提供直观的工作流程以简化流程,同时满足 cGMP 和 FDA 21 CFR 第11部分的合规性要求。
信誉横跨各行各业
适用于生物制药、工业发酵和石油&汽油行业的简单且负担得起的拉曼测量。
一体化解决方案
一体化解决方案旨在简化您的工作流程,并通过便携式过程拉曼分析仪、专用探头和完整软件打造无缝的过程监控体验。 
服务计划可满足您的各种需求
旨在大幅度地提高过程拉曼分析仪在整个生命周期内的生产力和优化性能。服务计划包括专属服务优势,例如:技术支持、软件更新、培训、以及返库维修所需的人工和零件费用。