Search Thermo Fisher Scientific
过程拉曼法是一种无需制备样品的 PAT 工具,可为各环节的生产商和工艺开发人员提供实时无损的在线过程分析。Thermo Scientific MarqMetrix 一体化过程拉曼分析仪结合过程拉曼光谱法和化学计量学(光谱统计分析方法),可确定复杂液体介质中多个关键化合物的浓度,在上游工艺 (USP) 和下游工艺 (DSP) 实现实时定量和测量。MarqMetrix 一体化过程拉曼分析仪及其专用 BallProbes 探头和全套软件可集成到工作流程中,为生物制药和工业领域的决策者提供支持。
在生物技术领域,速度至关重要。想象一下,在标准质量基准测试前数周内,如果您已经获知发酵成功了,您将信心倍增;而如果发酵失败了,您还有机会从头开始。这就是 MarqMetrix 一体化过程拉曼分析仪的强大之处。
MarqMetrix 一体化过程拉曼分析仪搭配我们获得专利的发酵专用 Thermo Scientific MarqMetrix Process BallProbe 采样光学器件或采用 FlowRaman 技术的 Thermo Scientific MarqMetrix FlowCell 采样光学器件,可灵敏且稳定地实时提供准确、无损的结果,是持续优化和控制生物处理的关键所在。
工业发酵正为世界最紧迫的环境问题开发创新的解决方案。基于生物原料(如玉米、糖和淀粉)的化学品持续生产需应用一种灵敏的发酵过程实时测量解决方案。过程拉曼法可在工业发酵应用中提供实时分析和过程控制。
农业温室气体排放量约占总排放量的 40%。牛肉生产过程中生产的甲烷(由牛产生)和砍伐森林(为了增加放牧面积)加剧了气候变化。培育肉公司正利用工业发酵技术在生物反应器中培育动物细胞,从而减少畜牧作为食品的需求。
MarqMetrix 一体化过程拉曼分析仪可使生产商评估高细胞密度和生物反应器的产出。我们的仪器响应时间快、采样无损,且提供结构信息,是开发、优化和过程控制的重要工具。
复杂的成份
MarqMetrix 一体化过程拉曼分析仪可让用户准确、可靠地测量成分,可在您不同口味与质地的生产上提供支持。将 MarqMetrix 一体化过程拉曼分析仪纳入食品和饮料行业,即可实时提供成分表征,有助于优化口味特征和物理产品特性。
MarqMetrix 一体化过程拉曼分析仪可帮您:
工业过程中收集的二氧化碳可转化为汽油、化学品和橡胶等常见物品。为达到所需的产量并控制产品质量,必须持续监控碳捕集和任何相关的发酵过程。MarqMetrix 一体化过程拉曼分析仪可实时分析进样流、分析物(营养成分)、副产物和产品。
MarqMetrix 一体化过程拉曼分析仪是一款重要的碳捕集作业设备,其优势包括但不限于高灵敏度、实时监控、选择性分析、可携带性和高性价比。对于希望改善碳捕集和尽量减少温室气体排放的研究人员和企业而言,多功能且简便易用的 MarqMetrix 一体化过程拉曼分析仪成为了一种颇具吸引力的选择。MarqMetrix 一体化过程拉曼分析仪是一款多功能的碳捕集作业设备,可监测多种类型的样品;已应用于可持续飞机燃料 (SAF) 制造、碳捕集应用领域和其他领域。
在能源和化学领域,准确度比以往任何时候都更重要。了解原材料的化学组成和确保成品的均匀性,在工艺的所有阶段都具有显著的竞争优势。
MarqMetrix 一体化过程拉曼分析仪是一款固态拉曼光谱系统,可加速分析、灵活测量液体和气体,并提供与美国材料与试验学会 (ASTM)、美国天然气生产商 (GPA) 和美国天然气协会 (AGA) 标准相关的数据。MarqMetrix 一体化过程拉曼分析仪配备 MarqMetrix BallProbe 采样光学器件,采用获得专利的 Thermo Scientific TouchRaman 浸入式技术,已成功用于中游和下游应用,包括:
过程拉曼法可应用于多个能源领域。拉曼光谱场分析技术可在中游阶段有效测定天然气的化学组成。MarqMetrix 一体化过程拉曼分析仪是一款无可动部件的系统,可携带至需求现场,并快速评估 C1-C6+、CO2、H2 和 N2,从而实现实时决策。
精炼燃料的质量指标,如空气污染指数 (API)、苯含量、研究法辛烷值 (RON) 和马达法辛烷值 (MON) 等必须在下游阶段时精准评估,以便精炼厂快速推进质量保证,将燃料加速推向市场。MarqMetrix 一体化过程拉曼分析仪可精准、快速地检测出精炼燃料的多种属性,可简化现场实验室的分析程序并提升质量保证的速度。
随着聚合物行业将化学复合材料往更轻、更坚固的技术前沿不断推进,生产工艺的过程分析和管理也变得越来越重要。MarqMetrix 一体化过程拉曼分析仪可用于分析生产期间聚合物的组成和结构和最终产品的质量控制。专业的 BallProbe 采样光学技术专门设计用于高压和高温的聚合物生产过程。借助 MarqMetrix 一体化过程拉曼分析仪和 BallProbe 采样光学器件,可迅速描述组成、确定结构并优化固体及液体形式的分子量。鉴于聚合物严峻的加工环境,该领域的组成测量必须是灵敏、稳定和精准的。BallProbe 采样光学器件采用耐用且抗化学腐蚀的蓝宝石球面透镜,已通过高压和高温测试。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.