旨在简化化学计量学的软件
借助 Thermo Scientific Lykos PAT 软件,可大幅度地提高 Thermo Scientific MarqMetrix 一体化过程拉曼分析仪的性能。Thermo Scientific Lykos PAT 是一款远程控制和监测软件,可提供直观的工作流程、简化了流程,便于无论有无拉曼光谱技术背景的用户使用。Lykos PAT 软件是一款综合性软件,可允许用户添加其他权利,如 Lykos PAT 软件 - 合规性,该功能专注于帮助用户实现 cGMP 和 FDA 21 CFR 第11部分要求的合规性。
Lykos PAT 软件
MarqMetrix 一体化过程拉曼分析仪搭配 Lykos PAT 软件 - 一款设计用于简化化学计量学复杂性的远程控制和监测软件,其功能包括: 
  • 实时显示、存储和导出生物处理监测结果 
  • 可在非位于实验室远程控制和监控 MarqMetrix 一体化过程拉曼分析仪
  • 为非拉曼光谱学家提供简化的使用方法和直观的工作流程 
  • 可在一个位置控制多台 MarqMetrix 一体化过程拉曼分析仪
Lykos PAT 软件 – 合规性
使用 MarqMetrix 一体化过程拉曼分析仪搭配 Lykos PAT 软件 – 合规性,您可达到 cGMP 和 FDA 21 CFR 第11部分的合规性要求。Lykos PAT 软件 – 合规性是一款远程控制和监控软件,可提供出色的数据处理,可通过多种功能让您了解流程的每个阶段,包括:
进阶的安全措施
  • 验证每位用户的登录信息
  • 能设置密码强度要求
  • 在无活动期后锁定访问并重新验证
  • 未经授权的访问尝试后锁定系统
  • 为指定的访问定义用户角色 
详细审核帐户
  • 审计跟踪日志生成 
  • 审计跟踪以可读格式显示
  • 跟踪用户角色、帐户管理和系统设置的更改
电子辅助功能
  • 能够审查记录并进行电子签名
Lykos PAT 软件 – PRO
借助 Lykos PAT 软件– Pro,您可启用 MarqMetrix 一体化过程拉曼分析仪化学计量结果的开放式平台通信统一架构 (OPC ™ UA) 集成功能。 
Lykos PAT 软件 – Pro 可通过直观的系统设计来改善流程,以帮助:
  • 在整个工作流程中管理和集成仪器
  • 通过数字连接简化数据管理