一体化过程拉曼解决方案 
Thermo Scientific MarqMetrix 一体化过程拉曼分析仪可为串联、近线或在线过程监控提供实时、准确的光谱结果。MarqMetrix 一体化过程拉曼分析仪借助其快速设置、轻巧便携和简便易用的特点,以及广泛适用于不同应用领域的一系列可互换探头,重新提高了过程拉曼法为过程分析技术 (PAT) 工作流程的价值。 
MarqMetrix 一体化过程拉曼分析仪
MarqMetrix 一体化过程拉曼分析仪和专用探头采用获得专利的 Thermo Scientific TouchRaman 浸入式技术,只需将 Thermo Scientific MarqMetrix BallProbe 采样光学器件的末端接触样品,即可通过 MarqMetrix 一体化过程拉曼分析仪获得拉曼测量值。MarqMetrix BallProbe 采样光学器件的焦距较短,可精准检测液体、固体、浆液、粉末和多相混合物,同时减少操作失误的机会。
MarqMetrix BallProbe 采样光学技术采用独家采购的进阶球形蓝宝石透镜。球形光学器件 的焦距较短,便于 TouchRaman 浸入式技术进行采样。用户只需将探头接触样品,然后便可收集液体、固体、浆液、粉末和多相混合物的可重复光谱。 MarqMetrix BallProbe 采样光学器件可让非专业人员收集高质量的数据,消除用户之间的差异。  
MarqMetrix Process BallProbe 采样光学器件
Thermo Scientific MarqMetrix Process BallProbe 采样光学器件是苛刻环境采样的理想选择。这款探头采用强大弹性的哈氏合金 C-276,适用于需要暴露于刺激性化学品和苛刻环境的应用。MarqMetrix Process BallProbe 采样光学器件有两种标准直径和机架长度可供选择。
特点和优势 
  • 用于接触测量的浸入式接触探头
  • 可对液体、固体、浆料、粉末和多相混合物取样
  • 为准确测量和可重复性而打造的简单设计
  • 专为承受刺激性化学品、高压和高温条件而设计
MarqMetrix Performance BallProbe 采样光学器件
Thermo Scientific MarqMetrix Performance BallProbe 采样光学器件设计用于在实验室和工业场所中承受中度的化学环境。直径为 0.5 英寸的标准 MarqMetrix Performance BallProbe 采样光学器件采用我们较大的球形蓝宝石球透镜和 316L 不锈钢 (SS),可在广泛的样品类型中实现高灵敏度的 TouchRaman 浸入式技术测量。MarqMetrix Performance BallProbe 采样光学器件有三种标准直径和机架长度可供选择。
特点和优势
  • 测量结果准确且可重复
  • 可对液体、固体、浆料、粉末和多相混合物取样
  • 化学相容性范围广且耐高温
  • 简便易用,消除了用户间差异
MarqMetrix 生物反应器 BallProbe 采样光学器件
专用于生物技术的 Thermo Scientific MarqMetrix 生物反应器 BallProbe 采样光学器件的焦距较短,可测量液体培养基和固体样本,且外形与业界标准 DO 探头相同。
特点和优势
  • 测量结果准确且可重复
  • 耐用型设计,可高压灭菌 (CIP/SIP)
  • 在高压灭菌和储存期间,保护盖会遮挡探头的内部光学器件
  • 与标准 Pg 13.5 端口兼容
  • 简便易用,消除了用户间差异
MarqMetrix 一次性生物反应器 BallProbe 采样光学器件
Thermo Scientific MarqMetrix  一次性生物反应器 BallProbe 采样光学器件的设计可进行灭菌,亦可对液体和固体进行精确、可重复的拉曼测量,同时不影响批量纯度。该  MarqMetrix 一次性生物反应器 BallProbe 采样光学器件是为满足生物制药和工业发酵等行业所需而设计,由卫生级成品 (15Ra) 316 不锈钢和高纯度蓝宝石光学器件制成。
该  MarqMetrix 一次性生物反应器 BallProbe 采样光学器件凭借其测量的准确性和结果的可重复性,成为生物制药和制药生产的理想选择。探头采用撕开袋包装,可用高压灭菌、原位蒸汽 (SIP) 或 EtO 灭菌,也可整合至更大型的一次性系统进行伽马射线灭菌。无菌探头可轻松连接到拉曼系统的光纤接口,实现强大的实时化学监控。流程完成后,只需去掉探头即可确保批量纯度。
特点和优势  
  • 一次性(用完即弃)拉曼探头适用于高价值批次 
  • 准确、可重复地测量液体和固体  
  • 设计可进行高压灭菌、SIP、EtO 或伽马射线灭菌(探头未进行预灭菌)  
  • 与标准 Pg 13.5 端口  兼容
  • 可为集成设计定制  
其他可选的球形探头采样光学器件:
  • MarqMetrix Performance BallProbe 采样光学器件
  • MarqMetrix Process BallProbe 采样光学器件
  • MarqMetrix 定制 BallProbe 采样光学器件
  • MarqMetrix 光纤  BallProbe 采样光学器件
MarqMetrix Proxial BallProbe 高容量 (HV) 采样光学器件
Proximal BallProbe 探头 HV 在远距离采样和测量不同高度的动态样品方面表现出众。探头的长工作距离 (100mm) 可快速分析传送带或转鼓上的样品。更大的采样面积 (3.5 mm) 可在测量时有效对样品进行平均化。
特点和优势 
  • 对下列样品进行非接触式的分析:
    • 动态样品
    • 表面凹凸不平的样品
    • 包装不均匀的样品
    • (例如,颗粒)
  • 紧凑型设计
    • 100 mm 的工作距离,可透过窗口、样品瓶和容器袋进行测量
    • 大景深,可用于测量不同尺寸和/或不同表面厚度的样品
MarqMetrix FlowCell 采样光学器件
Thermo Scientific MarqMetrix FlowCell 采样光学是一种复杂的方法,可将高度精准的拉曼测量结果构建到连续流工艺中。使用通用的行业标准连接即可立即集成到流路中。这消除了开发具专有硬件系统的复杂性或尝试将浸没拉曼探针集成到流路中的挑战性。
特点和优势
  • 直接将 BallProbe 技术集成在流路中
  • 可大幅度减小死体积和样品处理需求
  • 设计简洁,易于集成
  • 可定制流通池探头:有更高的压力/温度额定值、不同的材料、定制连接和内部容量可供选择
MarqMetrix 近端探头采样光学器件
借助 Thermo Scientific MarqMetrix 近端探头采样光学器件,可更好地实时对过程进行判断并加以控制,且无需接触样品。MarqMetrix 近端探头采样光学器件是一款高性能、紧凑型的采样装置,适用于需要通过物理屏障和气隙对动态样品进行高信号拉曼分析的应用。由于其工作距离较短 (8 mm) 且光束光斑尺寸较窄(500 微米),MarqMetrix 近端探头采样光学器可通过样品瓶、玻璃瓶或窗口进行高信号、非接触式测量。探头的蓝宝石透镜在指纹区产生强大、清晰的拉曼信号。
特点和优势
  • 8 mm 工作距离,可通过窗口、样品瓶和容器袋进行非接触式采样
  • 紧凑型设计
  • 高信号通量
  • 指纹区的高强拉曼信号
  • 可结合 Ramina 过程分析仪,适用于 100-3250 cm-1 的全光谱范围测量