Search Thermo Fisher Scientific
在过程分析技术 (PAT) 开发之前,过程监控系统缺乏实时测量,并依赖于手动采样和进料,不仅增加了污染的风险,也增加了批次故障的风险。Thermo Scientific MarqMetrix 一体化过程拉曼分析仪集成 Thermo Scientific MarqMetrix BallProbe 采样光学器件和 Thermo Scientific Lykos PAT 软件,可让用户在连续生产中在线、实时地测量关键流程参数 (CPP) 和关键质量属性 (CQA)。
通过以下方式节省时间和成本:
MarqMetrix 一体化过程拉曼分析仪设计为开箱即用,可在需要时于 15 分钟内获得高度精准的拉曼测量。开箱、打开包装、进行三次连接再按下按键,然后即可使用。工厂校准可确保精准持续的过程监控。该分析仪可以轻松集成到您现有的过程监控中,无需昂贵的专业技术人员。
MarqMetrix 一体化过程拉曼分析仪可提供实时的在线过程监控,在提供结果至关重要的领域免除了制备样品的需要。MarqMetrix 一体化过程拉曼分析仪的简易、可靠和精准的测量,可为制造商提供更深入的过程监控,不停机即可优化流程。
MarqMetrix 一体化过程拉曼解决方案提供光纤探头和 BallProbe 采样光学器件,有多种易于互换的 BallProbes 探头,可满足任何需求。替换 BallProbes 探头很容易:只需拧开紧固件,取下探头,换入另一个探头,然后再次拧紧即可。我们的锥体接头易于分度,无需对齐也无需重新校准系统。分析仪的 BallProbes 系列标准光纤探头可用于测量任何形式的化合物,例如固体、液体、气体、浆液、糊剂或凝胶。并可通过其高性能半英寸 BallProbe 探头和/或标准 BallProbes 探头进行接触式或浸入式测量。
MarqMetrix 一体化过程拉曼分析仪的稳定性和准确度 误差在 ±0.1 cm -1 (±1.5%) 内,比 ASTM 参考准确度报告更胜 5 倍,且无需重新校准。经校准的过程拉曼分析仪凭借其出色的稳定性,可让您的分析持续运行,免除了停机时间。专注于流程质量和效率,而不是硬件维护。
Lykos PAT 软件是一款远程控制和监控软件,旨在简化化学计量学的复杂性,并提供直观的工作流程以简化流程。结合 Lykos PAT 软件–合规性,用户能够检索工艺数据,达到动态药品生产管理规范 (cGMP) 和美国食品药品管理局 (FDA) 21 CFR 第11部分的合规性要求。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.