Search Thermo Fisher Scientific
分析金属表面的薄氧化层时,在收集角靠近法线方向和靠近掠射方向收集谱,则靠近掠出射角氧化物峰有较大的相对强度。
XPS 信息深度为几个纳米,与光电子的动能和被分析的材料有关。但是,角分辨 XPS (ARXPS) 技术改变收集电子的发射角度,可探测到不同深度的电子。ARXPS 能提供超薄膜的厚度和组分信息。与溅射深度剖析不同,ARXPS 为非破坏性分析技术。
分析金属表面的薄氧化层时,在收集角靠近法线方向和靠近掠射方向收集谱,则靠近掠出射角氧化物峰有较大的相对强度。
为什么使用 ARXPS,有以下三个主要原因:
ARXPS 分析提供以下信息:
以一系列样品倾斜角收集角分辨 XPS 数据。
Thermo Scientific 的 Theta Probe 安装结构,可并行采集角分辨谱。
常规 ARXPS 分析以一定分析器接受角依次一步一步地遍及一定的角度范围,采集一系列数据。通常相对于分析器倾斜样品以实现这一测量。
相反,Thermo Scientific 的 Theta Probe 仪器收集 ARXPS 谱,则无需倾斜样品。Theta Probe 能并行采集角分辨数据。单色器、透镜、能量分析器和探测器的安装确保仪器收集 XPS 数据大于 60° 范围,角度分辨大约 1°。
采用 2D 探测器探测电子,因为在同一个方向上,电子依据其动能色散;而在其它方向上,电子依据从样品出射的角度色散。
以一系列样品倾斜角收集角分辨 XPS 数据。
Thermo Scientific 的 Theta Probe 安装结构,可并行采集角分辨谱。
与串行 ARXPS 相比,并行 ARXPS 具有下列优点: