Search Thermo Fisher Scientific
炎症和细胞因子风暴 ELISA 试剂盒和多重免疫检测 |
Thermo Fisher Scientific 为炎症和细胞因子释放综合征研究提供了各种高质量免疫检测解决方案。该产品涵盖了易用的 ELISA 试剂盒,并涵盖了多因子解决方案检测,从而能够研究与炎症相关的生物分析物和过程。
炎症是免疫反应的一部分,在机体抵御病毒、细菌、真菌和其他寄生虫等病原体上起重要作用。但是,炎症过程激活不当是许多常见病理状况的根本原因。例如,当免疫系统将我们的细胞或组织误认为是病原体并对其进行攻击时,就会导致自身免疫性疾病。此外,研究表明,当炎性细胞因子产生的微环境有利于癌症恶化时,可能导致肿瘤增殖和转移。炎症和免疫反应 的关键生物标志物如图 1 所示。
急性炎症为速发短暂反应,其特征为白细胞、红细胞和血浆成分外渗至受伤组织。如果任其发展,急性炎症过程可能导致慢性炎症。与急性炎症不同,慢性炎症的主要特征是淋巴细胞和巨噬细胞浸润组织。慢性炎症与过敏、动脉粥样硬化、癌症、关节炎和阿尔茨海默氏病以及自身免疫性疾病密切相关。急性炎症过程已有明确界定,但慢性炎症的原因及其相关的分子和细胞途径仍有待深入研究。
炎症反应的整体影响取决于促炎介质和抗炎介质之间的平衡。促炎性细胞因子(例如 IL-1 β、IL-6 和 TNF α)可促使发生早期炎症反应,并可放大炎症反应;而抗炎性细胞因子(包括 IL-4、IL-10 和 IL-13)作用相反,因为其可抑制炎症反应。促炎和抗炎性细胞因子和趋化因子网络日益复杂,因此有必要在相关功能组织中对其进行全面检测,而非仅仅检测单个因子。
典型免疫反应涉及根据清除的病原体类型,产生协调淋巴细胞分化的细胞因子。感染一旦消除,免疫系统最终将进行自我调节并关闭。但是,在某些情况下,免疫反应并没有停止,反而过量产生炎性细胞因子,导致宿主细胞发生系统性损伤。
细胞因子风暴或细胞因子释放综合症(CRS)的特征是激进的促炎反应与不足的抗炎反应相结合,导致免疫反应的稳态失衡。在细胞因子风暴涉及的病理学中,被确定的关键因素有TNF-α、干扰素、IL-1β、单核细胞趋化蛋白-1(CCL2),最重要的是IL-6 [1]。
以 T 细胞为主的活化或免疫细胞的溶解,诱导 IFN γ 或 TNF α 的释放。从而导致巨噬细胞、树突细胞、其他免疫细胞和内皮细胞的活化。这些细胞活化后,进一步释放促炎性细胞因子。巨噬细胞和内皮细胞生成大量IL-6,活化T细胞和其他免疫细胞,从而形成了细胞因子风暴的正反馈回路,诱导更多细胞因子和趋化因子的释放,但也上调了急性期蛋白。所导致的细胞因子风暴综合征是异质性的,常见症状为免疫失调,引发过度炎症、发烧、血细胞减少、脾肿大、肝炎、凝血病,并可能导致致命性多系统器官功能障碍。
与高反应性免疫系统相关的传染病可由不同的病原体引起,例如细菌(例如中毒性休克综合征(TSS))和病毒(例如流感、爱泼斯坦-巴尔病毒、SARS 和 SARS COV-)。此外,已在癌症的免疫治疗和 CAR-T 细胞治疗等治疗环境中对细胞因子风暴进行了描述。利用治疗性单克隆抗体对患者进行治疗时,可刺激产生大量的细胞因子释放综合征,该综合征使免疫治疗产生危及生命的副作用。暴露于有机污染物可能会引发高反应性免疫应答,而暴露于多环芳烃类物质可导致与细胞因子风暴相关的细胞因子血清水平升高 [3]。
图 1.炎症和免疫反应方面的关键参与者。 炎症研究是一个涉及多种细胞类型,细胞因子,趋化因子和其他生物靶标的广泛研究。不同细胞因子对细胞类型的影响可引发从发热到感染再到速发严重过敏反应的多种免疫反应。
了解有关 细胞因子风暴的更多信息
炎症和细胞因子释放综合征 (CRS) 是一种复杂过程,在许多疾病和条件下发挥关键作用,包括自身免疫性疾病,传染病和癌症。为了支持炎症和细胞因子风暴研究,有不同类型的 ELISA 试剂盒可供选择。通过测量特定细胞因子和炎症标志物的水平,研究人员可以获得对这些条件的潜在机制的有价值了解,并制定新的治疗策略。
Invitrogen ELISA 试剂盒是用户友好型的,可提供样品制备,检测程序和数据分析的详细说明。它们可兼容多种样品类型,包括血清,血浆,细胞培养上清液和组织裂解物, 为研究人员提供灵活性,可以使用不同生物基质。这些试剂盒提供了一种可靠而准确的方法来测量生物样品中各种细胞因子和炎症标记物的水平。靶标包括 IL-1 β , IL-6 和 TNF α 等促炎细胞因子以及 IL-10 等抗炎细胞因子 (表 1)。 表 2 突出显示了使用细胞因子和炎症 ELISA 试剂盒发布数据的几个示例。
此外,还提供高灵敏度形式,该形式专门设计用于检测和定量生物样品中低水平的细胞因子和炎症标志物。研究人员可以在其测量中获得更高的准确度和精度,从而对其数据进行更详细的分析和解读。图 2 显示了使用 IL-8 人 ELISA 试剂盒 和 超灵敏 IL-8 人 ELISA 试剂盒的人 IL-8/NAP-1 的标准曲线。
图2.使用 Invitrogen IL-8 人 ELISA 和超灵敏 ELISA 的代表性数据。使用 0 – 1 , 000 pg/mL (0 , 15.6 , 31.2 , 62.5 , 125 , 250 , 500 和 1 , 000 pg/mL) ,使用 IL-8 人 ELISA 试剂盒 和 0 – 12.5 pg/mL (0 , 0.39 , 0.78 , 1.56 , 3.12 , 6.25 , 12.5 , 25 pg/mL) 使用 IL-8 人 ELISA 试剂盒,超灵敏。在 450 nm 处测定吸光度,并绘制标准曲线。
表2.重点介绍用于细胞因子风暴和炎症研究的 Invitrogen ELISA 试剂盒的出版物列表。
参比 | 出版物摘要 | 靶标 / 秒 | 检测方法 |
---|---|---|---|
Li et al.2023 | 测量肺组织和血清中的促炎细胞因子 TNF- α 和 IL-6 水平,并开发了多功能纳米颗粒,可通过缓解细胞因子风暴来治疗肺炎和败血症。 | TNF-α | TNF alpha Rat ELISA 试剂盒 |
IL-6 | IL-6 Rat ELISA 试剂盒 | ||
Rubas et al.2024 | 研究 SARS-CoV-2 (PASC) 肥胖相关急性后后遗症,以检查免疫活性和肠道微生物组失调。使用 ELISA 和 Luminex 评估了多个生物标志物,并进行了促炎免疫分析。结果显示,高迁移率族蛋白 1 (HMGB1) 是 PASC 的候选生物标志物,具有风险评估和靶向治疗的潜在应用。 | BAFF | BAFF Human Instant ELISA 试剂盒 |
CRP | CRP Human Instant ELISA 试剂盒 | ||
Kang et al.2023 | 血小板减少症综合征 (SFTS) 和 COVID-19 患者严重发热中的细胞因子及其对过度炎症和细胞因子释放综合征的影响。 | TGFβ | |
研究刺突蛋白对人肺巨噬细胞 (HLM) 激活的影响,及 HLMS 参与肺损伤,免疫学功能障碍和呼吸系统疾病。 | IL-1β | ||
Huo et al.2023 | 研究褪黑素对甲型流感病毒 (IAV) H1N1 感染的保护性和分子机制。 | TNF-α | TNF alpha Mouse ELISA 试剂盒 |
IL-1β | IL-1 beta Mouse ELISA 试剂盒 | ||
IL-6 | IL-6 Mouse ELISA 试剂盒 | ||
组胺 | Histamine Competitive ELISA 试剂盒 | ||
类胰蛋白酶 | Human Tryptase beta-2/TPSB2 ELISA 试剂盒 | ||
Su et al.2020 | 识别和筛选潜在抗炎小分子,以找到有效的低毒性药物,缓解细胞因子风暴综合征 (CSS)。该研究导致发现两种抗细胞因子风暴试剂:环境阿维尔和亚胺培南,可显著抑制小鼠模型中 TNF α 和其他细胞因子的分泌。 | TNF-α | TNF alpha Mouse ELISA试剂盒 |
ProQuantum 免疫检测是即用型试剂盒,可使用非常少的样品量实现高特异性和高灵敏度测量靶标特异性蛋白分析物的简单,快速方法。这些检测利用基于邻近扩增技术,将抗原 - 抗体结合用于分析物检测与 qPCR 信号扩增相结合,以实现简单而强大的下一代蛋白质定量平台。
用于常见靶标的 Invitrogen ProQuantum 免疫检测试剂盒,如 IL-6 , IL-8 , TNF α 等 。 与炎症和细胞因子风暴研究相关的 Invitrogen ProQuantum 免疫检测试剂盒,见表 3。 图 3 显示了使用 IL-8 人 ProQuantum 免疫检测试剂盒曲线的 IL-8 标准曲线。
进一步了解 ProQuantum 免疫检测试剂盒的工作原理
阅读 BioProbes Journal 文章:ProQuantum 高灵敏度免疫检测产品介绍 — 新一代靶标特异性蛋白定量
图 3.人 IL-8/NAP-1 的代表性标准曲线。使用 Invitrogen 人 IL-6 ProQuantum 免疫检测试剂盒获得的 IL-8 标准曲线显示 IL-8 蛋白质动态范围较宽 (0.0128–5,000 pg/mL)。
Invitrogen ProcartaPlex 多因子免疫检测提供了一系列综合检测组合,用于研究炎症和细胞因子谱。这些检测使研究人员能够同时测量单个样品中多达 80 个可溶性免疫生物标志物,并以高灵敏度和特异性精确定量生物样品 (如血液或组织) 中其表达水平。 表 4 突出显示了使用炎症和细胞因子 Panel 的一些已发表数据示例。
ProcartaPlex 检测的多重功能显著提高了效率,并降低了样品量要求,从而实现了经济高效且省时的细胞因子分析。由于存在诱导细胞因子风暴的许多不同原因和病理条件,并且并非所有涉及细胞因子释放的综合征都会导致相同的致病性细胞因子谱,因此分析更广泛的免疫调节标志物的水平以全面了解患者的免疫状态非常重要。
请选择我们下面介绍的预混 Panel 中的一个,或使用下面的 Panel Configurator选择工具按键自定义您的特定Panel。
参考 | 出版物摘要 | 使用的 ProcartaPlex 检测板 (自定义 / 预混) |
---|---|---|
研究小鼠中单个芬太尼过量给药的影响揭示了长期的心血管肺失调和显著的失调细胞因子,趋化因子和生长因子浓度。 | ||
Kessel et al.2021 | 用于区分儿童风湿性疾病的血清生物标志物的定义和验证,例如巨噬细胞激活综合征和遗传细胞毒性缺陷 (原发性或继发性吞噬淋巴细胞组织细胞增生症)。本研究旨在定义治疗计划并减少细胞因子风暴的并发症。 | Custom ProcartaPlex Design |
Lapuente et al.2022 | 评估 PRS CK STORM 作为静脉药物的安全性和有效性,以预防和治疗与包括 COVID-19 在内的感染性疾病相关的细胞因子风暴。 | ProcartaPlex Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel 1, 45plex |
Trifonova et al.2023 | 研究 COVID-19 患者的炎症生物标志物以及淋巴造血,促炎, Th1 , Th2 ,调节细胞因子, 和具有疾病严重程度的趋化因子的研究。 | ProcartaPlex Human Cytokine Panel 1B, 25plex |
ProcartaPlex Human Chemokine Panel 1, 9plex | ||
Verna et al.2021 | 髓样树突状细胞 (mDC) 和浆细胞样树突状细胞 (pDC) 对 LPS 炎症反应的全面图,以及 mDC 和 pDC 中栎树突状体曝光的调节效应研究。 | ProcartaPlex Mouse Cytokine & Chemokine Convenience Panel 1A, 36plex |
Musiu et al.2022 | 研究小鼠和人样本中细胞因子释放综合征 (CRS) 的病理生理学,并证明了翻转表达的髓系细胞作为 CRS 的驱动因子的关键作用。 | ProcartaPlex Mouse Cytokine & Chemokine Panel 1A, 36plex |
ProcartaPlex Human Cytokine Panel 1B, 25Plex |
“我在使用 Invitrogen ProcartaPlex 小鼠免疫监测检测组合方面有着积极的经验, 48plex ,打算在未来使用更多产品。我总是期待着运行板子,因为它非常简单和简便。虽然我们的初始研究设计不包含大量分析物,但我们 能够测定超过预算的两倍的分析物。我做梦也想不到会看到试剂盒中的一些分析物,但它们完全改变了我对心脏炎症的理解芬太尼过量后存活下来。”
―Mackenzie Newman, Ph.D., M. SC
生物成像和应用研究核心 (ARC) 管理器
Virginia Commonwealth University
产品名称 | 规格 | 货号 |
人类细胞因子检测 | ||
ProcartaPlex Human Immune Response Panel, 80plex 靶标列表 [微球编码]: | 96 次 | |
ProcartaPlex Human Immune Monitoring Panel, 65plex 靶标列表 [微球编码]: | 96 次 | |
ProcartaPlex Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Convenience Panel 1, 45plex 靶标列表 [微球编码]: | 96 次 | |
ProcartaPlex Human Cytokine & Chemokine Convenience Panel 1A, 34plex 靶标列表 [微球编码]: | 96 次 | |
ProcartaPlex 人细胞因子风暴检测组合, 21plex 靶标列表 [微球编码]: | 96 次 | |
靶标列表 [微球编码]: | 96 次 | |
小鼠细胞因子检测 | ||
ProcartaPlex 小鼠免疫应答检测组合, 64plex 靶标列表 [微球编码]: | 96 次 | |
ProcartaPlex Mouse Immune Monitoring Panel, 48plex 靶标列表 [微球编码]: | 96 次 | |
ProcartaPlex Mouse Cytokine & Chemokine Convenience Panel 1A, 36plex 靶标列表 [微球编码]: | 96 次 |
QuantiGene 检测试剂盒具有高灵敏度和特异性,可用于检测和定量 DNA 和 RNA 靶标。此技术利用分支 DNA 信号放大来测量多种样品类型 (包括血液,组织和细胞裂解物) 中的基因表达水平。研究人员可以在单个样本中测量多达 80 个基因,这些基因专注于炎症和细胞因子释放综合征以及免疫反应,包括细胞因子,趋化因子,受体和其他关键调节分子。 表 6 突出了使用 QuantiGene 研究炎症和细胞因子风暴研究的一些已发表数据示例。
与传统的基因表达分析方法相比,基于微珠的检测有几个优势。QuantiGene 提供了高度多重检测方法,可利用与 ProcartaPlex 相同的 Luminex xMAP 技术,同时测量单个样品中的多个靶标。这种能力不仅有助于节省时间和资源,还能更全面地了解基因表达模式。该检测试剂盒还具有高灵敏度,能够以高精度检测低丰度靶标。
QuantiGene 基因表达检测是可进行定制以帮助满足您特定研究需求的多功能工具。您可以从一系列预配置检测板中进行选择,每个检测板靶向一组特定的目标基因或通路 (表 7) ,或者使用下面的检测板配置器创建您自己的定制检测板。
参比 | Publication summary |
Saulle et al.2023 | 不同疾病严重程度的 COVID-19 患者检查了唾液 miRNA 图谱。严重患者的细胞因子风暴普遍存在,其中使用定制的 QuantiGene Plex 测定组合检测 PBMC 中的 40 个基因的 mRNA 水平。 |
Chan et al.2022 | 评价治疗性组合剂,可引起广泛的固有免疫反应,如生产促炎性细胞因子和趋化因子。定制 QuantiGene Plex 检测组合用于观察小鼠细胞因子和趋化因子的转录变化。 |
Feng et al.2019 | 研究干扰素 - β 治疗如何纠正 MS 中的基因调控异常,以及纠正缓解和攻击过程中的细胞因子风暴。使用 QuantiGene 检测试剂盒测量治疗后和未处理的 MS 患者的 RNA 水平细胞因子和趋化因子,以及健康对照。 |
Cappelletti et al.2023 | 研究 SARS-CoV-2 对人 iPSC 衍生运动神经元的影响。使用 QuantiGene 检测试剂盒分析感染运动神经元中的病毒 RNA 基因,发现其能显著改变相关炎症反应的遗传特征。 |
Meadows et al.2018 | 使用定制 QuantiGene 检测组合分析肾脏中的纤维化,炎症和 IFN 诱导基因,以评估系统性红斑狼疮的潜在治疗的影响。 |
产品名称 | 尺寸 (96 孔) | 货号 |
人类免疫和炎症 Panel | ||
QuantiGene Plex Human Immune Response Panel, 80-plex Target list: | 1 块板 | QGP-180-10080 |
3块孔板 | QGP-280-10080 | |
10 块微孔板 | QGP-380-10080 | |
QuantiGene Plex Human PanCancer Panel, 80-plex Target list: | 1 块板 | QGP-180-HUPANCANCER |
3块孔板 | QGP-280-HUPANCANCER | |
10 块微孔板 | QGP-380-HUPANCANCER | |
QuantiGene Plex 人病毒宿主检测组合, 50-plex Target list: | 1 块板 | QGP-IRHOST1 |
3块孔板 | QGP-IRT3 | |
10 块微孔板 | QGP-IRD10 | |
QuantiGene Plex 人类管家基因检测组合, 30-plex Target list: | 1 块板 | QGP-130-HUHKPANEL |
3块孔板 | QGP-230-HUHKPANEL | |
10 块微孔板 | QGP-330-HUHKPANEL | |
小鼠免疫和炎症 Panel | ||
QuantiGene Plex 小鼠免疫应答检测组合, 80-plex Target list: | 1 块板 | QGP-180-20064 |
3块孔板 | QGP-280-20064 | |
10 块微孔板 | QGP-380-20064 | |
QuantiGene Plex 小鼠泛癌检测组合, 80 重 Target list: | 1 块板 | QGP-180-MSPANCANCER |
3块孔板 | QGP-280-MSPANCANCER | |
10 块微孔板 | QGP-380-MSPANCANCER | |
QuantiGene Plex 小鼠病毒宿主检测组合, 50-plex Target list: | 1块孔板 | QGP-MSVIRHOST1 |
3块孔板 | QGP-MSVIRHOST3 | |
10 块微孔板 | QGP-MSVIRHOST10 | |
QuantiGene Plex 小鼠管家基因检测组合, 27-plex Target list: | 1块孔板 | QGP-127-MSHKPANEL |
3块孔板 | QGP-227-MSHKPANEL | |
10 块微孔板 | QGP-327-MSHKPANEL |
炎症是免疫反应的一部分,在机体抵御病毒、细菌、真菌和其他寄生虫等病原体上起重要作用。但是,炎症过程激活不当是许多常见病理状况的根本原因。例如,当免疫系统将我们的细胞或组织误认为是病原体并对其进行攻击时,就会导致自身免疫性疾病。此外,研究表明,当炎性细胞因子产生的微环境有利于癌症恶化时,可能导致肿瘤增殖和转移。炎症和免疫反应 的关键生物标志物如图 1 所示。
急性炎症为速发短暂反应,其特征为白细胞、红细胞和血浆成分外渗至受伤组织。如果任其发展,急性炎症过程可能导致慢性炎症。与急性炎症不同,慢性炎症的主要特征是淋巴细胞和巨噬细胞浸润组织。慢性炎症与过敏、动脉粥样硬化、癌症、关节炎和阿尔茨海默氏病以及自身免疫性疾病密切相关。急性炎症过程已有明确界定,但慢性炎症的原因及其相关的分子和细胞途径仍有待深入研究。
炎症反应的整体影响取决于促炎介质和抗炎介质之间的平衡。促炎性细胞因子(例如 IL-1 β、IL-6 和 TNF α)可促使发生早期炎症反应,并可放大炎症反应;而抗炎性细胞因子(包括 IL-4、IL-10 和 IL-13)作用相反,因为其可抑制炎症反应。促炎和抗炎性细胞因子和趋化因子网络日益复杂,因此有必要在相关功能组织中对其进行全面检测,而非仅仅检测单个因子。
典型免疫反应涉及根据清除的病原体类型,产生协调淋巴细胞分化的细胞因子。感染一旦消除,免疫系统最终将进行自我调节并关闭。但是,在某些情况下,免疫反应并没有停止,反而过量产生炎性细胞因子,导致宿主细胞发生系统性损伤。
细胞因子风暴或细胞因子释放综合症(CRS)的特征是激进的促炎反应与不足的抗炎反应相结合,导致免疫反应的稳态失衡。在细胞因子风暴涉及的病理学中,被确定的关键因素有TNF-α、干扰素、IL-1β、单核细胞趋化蛋白-1(CCL2),最重要的是IL-6 [1]。
以 T 细胞为主的活化或免疫细胞的溶解,诱导 IFN γ 或 TNF α 的释放。从而导致巨噬细胞、树突细胞、其他免疫细胞和内皮细胞的活化。这些细胞活化后,进一步释放促炎性细胞因子。巨噬细胞和内皮细胞生成大量IL-6,活化T细胞和其他免疫细胞,从而形成了细胞因子风暴的正反馈回路,诱导更多细胞因子和趋化因子的释放,但也上调了急性期蛋白。所导致的细胞因子风暴综合征是异质性的,常见症状为免疫失调,引发过度炎症、发烧、血细胞减少、脾肿大、肝炎、凝血病,并可能导致致命性多系统器官功能障碍。
与高反应性免疫系统相关的传染病可由不同的病原体引起,例如细菌(例如中毒性休克综合征(TSS))和病毒(例如流感、爱泼斯坦-巴尔病毒、SARS 和 SARS COV-)。此外,已在癌症的免疫治疗和 CAR-T 细胞治疗等治疗环境中对细胞因子风暴进行了描述。利用治疗性单克隆抗体对患者进行治疗时,可刺激产生大量的细胞因子释放综合征,该综合征使免疫治疗产生危及生命的副作用。暴露于有机污染物可能会引发高反应性免疫应答,而暴露于多环芳烃类物质可导致与细胞因子风暴相关的细胞因子血清水平升高 [3]。
图 1.炎症和免疫反应方面的关键参与者。 炎症研究是一个涉及多种细胞类型,细胞因子,趋化因子和其他生物靶标的广泛研究。不同细胞因子对细胞类型的影响可引发从发热到感染再到速发严重过敏反应的多种免疫反应。
了解有关 细胞因子风暴的更多信息
炎症和细胞因子释放综合征 (CRS) 是一种复杂过程,在许多疾病和条件下发挥关键作用,包括自身免疫性疾病,传染病和癌症。为了支持炎症和细胞因子风暴研究,有不同类型的 ELISA 试剂盒可供选择。通过测量特定细胞因子和炎症标志物的水平,研究人员可以获得对这些条件的潜在机制的有价值了解,并制定新的治疗策略。
Invitrogen ELISA 试剂盒是用户友好型的,可提供样品制备,检测程序和数据分析的详细说明。它们可兼容多种样品类型,包括血清,血浆,细胞培养上清液和组织裂解物, 为研究人员提供灵活性,可以使用不同生物基质。这些试剂盒提供了一种可靠而准确的方法来测量生物样品中各种细胞因子和炎症标记物的水平。靶标包括 IL-1 β , IL-6 和 TNF α 等促炎细胞因子以及 IL-10 等抗炎细胞因子 (表 1)。 表 2 突出显示了使用细胞因子和炎症 ELISA 试剂盒发布数据的几个示例。
此外,还提供高灵敏度形式,该形式专门设计用于检测和定量生物样品中低水平的细胞因子和炎症标志物。研究人员可以在其测量中获得更高的准确度和精度,从而对其数据进行更详细的分析和解读。图 2 显示了使用 IL-8 人 ELISA 试剂盒 和 超灵敏 IL-8 人 ELISA 试剂盒的人 IL-8/NAP-1 的标准曲线。
图2.使用 Invitrogen IL-8 人 ELISA 和超灵敏 ELISA 的代表性数据。使用 0 – 1 , 000 pg/mL (0 , 15.6 , 31.2 , 62.5 , 125 , 250 , 500 和 1 , 000 pg/mL) ,使用 IL-8 人 ELISA 试剂盒 和 0 – 12.5 pg/mL (0 , 0.39 , 0.78 , 1.56 , 3.12 , 6.25 , 12.5 , 25 pg/mL) 使用 IL-8 人 ELISA 试剂盒,超灵敏。在 450 nm 处测定吸光度,并绘制标准曲线。
表2.重点介绍用于细胞因子风暴和炎症研究的 Invitrogen ELISA 试剂盒的出版物列表。
参比 | 出版物摘要 | 靶标 / 秒 | 检测方法 |
---|---|---|---|
Li et al.2023 | 测量肺组织和血清中的促炎细胞因子 TNF- α 和 IL-6 水平,并开发了多功能纳米颗粒,可通过缓解细胞因子风暴来治疗肺炎和败血症。 | TNF-α | TNF alpha Rat ELISA 试剂盒 |
IL-6 | IL-6 Rat ELISA 试剂盒 | ||
Rubas et al.2024 | 研究 SARS-CoV-2 (PASC) 肥胖相关急性后后遗症,以检查免疫活性和肠道微生物组失调。使用 ELISA 和 Luminex 评估了多个生物标志物,并进行了促炎免疫分析。结果显示,高迁移率族蛋白 1 (HMGB1) 是 PASC 的候选生物标志物,具有风险评估和靶向治疗的潜在应用。 | BAFF | BAFF Human Instant ELISA 试剂盒 |
CRP | CRP Human Instant ELISA 试剂盒 | ||
Kang et al.2023 | 血小板减少症综合征 (SFTS) 和 COVID-19 患者严重发热中的细胞因子及其对过度炎症和细胞因子释放综合征的影响。 | TGFβ | |
研究刺突蛋白对人肺巨噬细胞 (HLM) 激活的影响,及 HLMS 参与肺损伤,免疫学功能障碍和呼吸系统疾病。 | IL-1β | ||
Huo et al.2023 | 研究褪黑素对甲型流感病毒 (IAV) H1N1 感染的保护性和分子机制。 | TNF-α | TNF alpha Mouse ELISA 试剂盒 |
IL-1β | IL-1 beta Mouse ELISA 试剂盒 | ||
IL-6 | IL-6 Mouse ELISA 试剂盒 | ||
组胺 | Histamine Competitive ELISA 试剂盒 | ||
类胰蛋白酶 | Human Tryptase beta-2/TPSB2 ELISA 试剂盒 | ||
Su et al.2020 | 识别和筛选潜在抗炎小分子,以找到有效的低毒性药物,缓解细胞因子风暴综合征 (CSS)。该研究导致发现两种抗细胞因子风暴试剂:环境阿维尔和亚胺培南,可显著抑制小鼠模型中 TNF α 和其他细胞因子的分泌。 | TNF-α | TNF alpha Mouse ELISA试剂盒 |
ProQuantum 免疫检测是即用型试剂盒,可使用非常少的样品量实现高特异性和高灵敏度测量靶标特异性蛋白分析物的简单,快速方法。这些检测利用基于邻近扩增技术,将抗原 - 抗体结合用于分析物检测与 qPCR 信号扩增相结合,以实现简单而强大的下一代蛋白质定量平台。
用于常见靶标的 Invitrogen ProQuantum 免疫检测试剂盒,如 IL-6 , IL-8 , TNF α 等 。 与炎症和细胞因子风暴研究相关的 Invitrogen ProQuantum 免疫检测试剂盒,见表 3。 图 3 显示了使用 IL-8 人 ProQuantum 免疫检测试剂盒曲线的 IL-8 标准曲线。
进一步了解 ProQuantum 免疫检测试剂盒的工作原理
阅读 BioProbes Journal 文章:ProQuantum 高灵敏度免疫检测产品介绍 — 新一代靶标特异性蛋白定量
图 3.人 IL-8/NAP-1 的代表性标准曲线。使用 Invitrogen 人 IL-6 ProQuantum 免疫检测试剂盒获得的 IL-8 标准曲线显示 IL-8 蛋白质动态范围较宽 (0.0128–5,000 pg/mL)。
Invitrogen ProcartaPlex 多因子免疫检测提供了一系列综合检测组合,用于研究炎症和细胞因子谱。这些检测使研究人员能够同时测量单个样品中多达 80 个可溶性免疫生物标志物,并以高灵敏度和特异性精确定量生物样品 (如血液或组织) 中其表达水平。 表 4 突出显示了使用炎症和细胞因子 Panel 的一些已发表数据示例。
ProcartaPlex 检测的多重功能显著提高了效率,并降低了样品量要求,从而实现了经济高效且省时的细胞因子分析。由于存在诱导细胞因子风暴的许多不同原因和病理条件,并且并非所有涉及细胞因子释放的综合征都会导致相同的致病性细胞因子谱,因此分析更广泛的免疫调节标志物的水平以全面了解患者的免疫状态非常重要。
请选择我们下面介绍的预混 Panel 中的一个,或使用下面的 Panel Configurator选择工具按键自定义您的特定Panel。
参考 | 出版物摘要 | 使用的 ProcartaPlex 检测板 (自定义 / 预混) |
---|---|---|
研究小鼠中单个芬太尼过量给药的影响揭示了长期的心血管肺失调和显著的失调细胞因子,趋化因子和生长因子浓度。 | ||
Kessel et al.2021 | 用于区分儿童风湿性疾病的血清生物标志物的定义和验证,例如巨噬细胞激活综合征和遗传细胞毒性缺陷 (原发性或继发性吞噬淋巴细胞组织细胞增生症)。本研究旨在定义治疗计划并减少细胞因子风暴的并发症。 | Custom ProcartaPlex Design |
Lapuente et al.2022 | 评估 PRS CK STORM 作为静脉药物的安全性和有效性,以预防和治疗与包括 COVID-19 在内的感染性疾病相关的细胞因子风暴。 | ProcartaPlex Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel 1, 45plex |
Trifonova et al.2023 | 研究 COVID-19 患者的炎症生物标志物以及淋巴造血,促炎, Th1 , Th2 ,调节细胞因子, 和具有疾病严重程度的趋化因子的研究。 | ProcartaPlex Human Cytokine Panel 1B, 25plex |
ProcartaPlex Human Chemokine Panel 1, 9plex | ||
Verna et al.2021 | 髓样树突状细胞 (mDC) 和浆细胞样树突状细胞 (pDC) 对 LPS 炎症反应的全面图,以及 mDC 和 pDC 中栎树突状体曝光的调节效应研究。 | ProcartaPlex Mouse Cytokine & Chemokine Convenience Panel 1A, 36plex |
Musiu et al.2022 | 研究小鼠和人样本中细胞因子释放综合征 (CRS) 的病理生理学,并证明了翻转表达的髓系细胞作为 CRS 的驱动因子的关键作用。 | ProcartaPlex Mouse Cytokine & Chemokine Panel 1A, 36plex |
ProcartaPlex Human Cytokine Panel 1B, 25Plex |
“我在使用 Invitrogen ProcartaPlex 小鼠免疫监测检测组合方面有着积极的经验, 48plex ,打算在未来使用更多产品。我总是期待着运行板子,因为它非常简单和简便。虽然我们的初始研究设计不包含大量分析物,但我们 能够测定超过预算的两倍的分析物。我做梦也想不到会看到试剂盒中的一些分析物,但它们完全改变了我对心脏炎症的理解芬太尼过量后存活下来。”
―Mackenzie Newman, Ph.D., M. SC
生物成像和应用研究核心 (ARC) 管理器
Virginia Commonwealth University
产品名称 | 规格 | 货号 |
人类细胞因子检测 | ||
ProcartaPlex Human Immune Response Panel, 80plex 靶标列表 [微球编码]: | 96 次 | |
ProcartaPlex Human Immune Monitoring Panel, 65plex 靶标列表 [微球编码]: | 96 次 | |
ProcartaPlex Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Convenience Panel 1, 45plex 靶标列表 [微球编码]: | 96 次 | |
ProcartaPlex Human Cytokine & Chemokine Convenience Panel 1A, 34plex 靶标列表 [微球编码]: | 96 次 | |
ProcartaPlex 人细胞因子风暴检测组合, 21plex 靶标列表 [微球编码]: | 96 次 | |
靶标列表 [微球编码]: | 96 次 | |
小鼠细胞因子检测 | ||
ProcartaPlex 小鼠免疫应答检测组合, 64plex 靶标列表 [微球编码]: | 96 次 | |
ProcartaPlex Mouse Immune Monitoring Panel, 48plex 靶标列表 [微球编码]: | 96 次 | |
ProcartaPlex Mouse Cytokine & Chemokine Convenience Panel 1A, 36plex 靶标列表 [微球编码]: | 96 次 |
QuantiGene 检测试剂盒具有高灵敏度和特异性,可用于检测和定量 DNA 和 RNA 靶标。此技术利用分支 DNA 信号放大来测量多种样品类型 (包括血液,组织和细胞裂解物) 中的基因表达水平。研究人员可以在单个样本中测量多达 80 个基因,这些基因专注于炎症和细胞因子释放综合征以及免疫反应,包括细胞因子,趋化因子,受体和其他关键调节分子。 表 6 突出了使用 QuantiGene 研究炎症和细胞因子风暴研究的一些已发表数据示例。
与传统的基因表达分析方法相比,基于微珠的检测有几个优势。QuantiGene 提供了高度多重检测方法,可利用与 ProcartaPlex 相同的 Luminex xMAP 技术,同时测量单个样品中的多个靶标。这种能力不仅有助于节省时间和资源,还能更全面地了解基因表达模式。该检测试剂盒还具有高灵敏度,能够以高精度检测低丰度靶标。
QuantiGene 基因表达检测是可进行定制以帮助满足您特定研究需求的多功能工具。您可以从一系列预配置检测板中进行选择,每个检测板靶向一组特定的目标基因或通路 (表 7) ,或者使用下面的检测板配置器创建您自己的定制检测板。
参比 | Publication summary |
Saulle et al.2023 | 不同疾病严重程度的 COVID-19 患者检查了唾液 miRNA 图谱。严重患者的细胞因子风暴普遍存在,其中使用定制的 QuantiGene Plex 测定组合检测 PBMC 中的 40 个基因的 mRNA 水平。 |
Chan et al.2022 | 评价治疗性组合剂,可引起广泛的固有免疫反应,如生产促炎性细胞因子和趋化因子。定制 QuantiGene Plex 检测组合用于观察小鼠细胞因子和趋化因子的转录变化。 |
Feng et al.2019 | 研究干扰素 - β 治疗如何纠正 MS 中的基因调控异常,以及纠正缓解和攻击过程中的细胞因子风暴。使用 QuantiGene 检测试剂盒测量治疗后和未处理的 MS 患者的 RNA 水平细胞因子和趋化因子,以及健康对照。 |
Cappelletti et al.2023 | 研究 SARS-CoV-2 对人 iPSC 衍生运动神经元的影响。使用 QuantiGene 检测试剂盒分析感染运动神经元中的病毒 RNA 基因,发现其能显著改变相关炎症反应的遗传特征。 |
Meadows et al.2018 | 使用定制 QuantiGene 检测组合分析肾脏中的纤维化,炎症和 IFN 诱导基因,以评估系统性红斑狼疮的潜在治疗的影响。 |
产品名称 | 尺寸 (96 孔) | 货号 |
人类免疫和炎症 Panel | ||
QuantiGene Plex Human Immune Response Panel, 80-plex Target list: | 1 块板 | QGP-180-10080 |
3块孔板 | QGP-280-10080 | |
10 块微孔板 | QGP-380-10080 | |
QuantiGene Plex Human PanCancer Panel, 80-plex Target list: | 1 块板 | QGP-180-HUPANCANCER |
3块孔板 | QGP-280-HUPANCANCER | |
10 块微孔板 | QGP-380-HUPANCANCER | |
QuantiGene Plex 人病毒宿主检测组合, 50-plex Target list: | 1 块板 | QGP-IRHOST1 |
3块孔板 | QGP-IRT3 | |
10 块微孔板 | QGP-IRD10 | |
QuantiGene Plex 人类管家基因检测组合, 30-plex Target list: | 1 块板 | QGP-130-HUHKPANEL |
3块孔板 | QGP-230-HUHKPANEL | |
10 块微孔板 | QGP-330-HUHKPANEL | |
小鼠免疫和炎症 Panel | ||
QuantiGene Plex 小鼠免疫应答检测组合, 80-plex Target list: | 1 块板 | QGP-180-20064 |
3块孔板 | QGP-280-20064 | |
10 块微孔板 | QGP-380-20064 | |
QuantiGene Plex 小鼠泛癌检测组合, 80 重 Target list: | 1 块板 | QGP-180-MSPANCANCER |
3块孔板 | QGP-280-MSPANCANCER | |
10 块微孔板 | QGP-380-MSPANCANCER | |
QuantiGene Plex 小鼠病毒宿主检测组合, 50-plex Target list: | 1块孔板 | QGP-MSVIRHOST1 |
3块孔板 | QGP-MSVIRHOST3 | |
10 块微孔板 | QGP-MSVIRHOST10 | |
QuantiGene Plex 小鼠管家基因检测组合, 27-plex Target list: | 1块孔板 | QGP-127-MSHKPANEL |
3块孔板 | QGP-227-MSHKPANEL | |
10 块微孔板 | QGP-327-MSHKPANEL |
仅供科研使用,不可用于诊断目的。