Search Thermo Fisher Scientific
两个 Countess 型号都是快速、简单易用的全自动细胞计数仪,结合人工智能技术,确保计数准确性和精确度,对于难计数的细胞样品也能准确计数。依据具体应用需求,选择明场细胞计数的 Countess 3 全自动细胞计数仪,或配备明场和荧光两种模式的 Countess 3 FL 全自动细胞计数仪。
两款 Countess 3 型号的工作方式相同,并具有相同的功能:
两种型号都能准确地对“棘手”样品(如含有成团细胞或细胞碎片的样品)计数,并且都能减少用户之间的差异,提高数据的重复性。
两种型号之间的关键区别在于,Countess 3 全自动细胞计数仪仅在明场模式下计数,而 Countess 3 FL 全自动细胞计数仪使用可更换 EVOS LED 光立方,在明场和荧光双模式下都可计数。 荧光功能为 Countess 3 FL 全自动细胞计数仪开启了更多应用。通过 14 种 EVOS LED 光立方中的搭配选择,可扩展您的研究范围,使其不仅仅局限于 GFP 和 RFP。
您是否想了解有关 Countess II 全自动细胞计数仪的信息?请参阅 Countess II 资源。
Countess 3自动细胞计数仪 | Countess 3 FL 全自动细胞计数仪 |
产品特征 | |
---|---|
高准确性、简单易用的明场细胞计数仪,兼容可重复使用的计数板 |
高准确性、简单易用的明场和荧光细胞计数仪,配备可更换的光立方,兼容可重复使用计数板
|
应用示例 | |
细胞培养实验室。需要准确、简单、快速和经济的明场细胞计数,为下游应用和培养传代准备细胞 |
细胞生物学实验室,需要进行准确、简单、快速和经济的明场和荧光细胞计数,并扩展到对混合细胞群(如活细胞与死细胞、有核细胞与无核细胞、转染细胞与未转染细胞)进行深入分析
|
特点 | Countess II/II FL全自动细胞计数仪 | Countess 3/3 FL 全自动细胞计数仪 |
可连接 Wi-Fi | 不适用 | |
明场"快速捕获" | 不适用 | |
自动保存 | 不适用 | |
饱和像素指示 | 不适用 | |
单细胞数据 | 不适用 | |
FCS 文件 | 不适用 | |
符合 21 CFR 第 11 部分要求的软件支持 | 不适用 | |
局域网 (LAN) 保存 | 不适用 | |
散点图可视化 | 不适用 | |
自行进行 OQ | 不适用 | |
算法 | 简单的分水岭算法 | 先进的算法、自动聚焦、自动检测与深度学习人工智能算法共同开发 |
显示器 | 800 x 600 像素 倾斜式触摸屏 | 1280 x 800 高分辨率 齐平式触摸屏 |
荧光自动照明 | 不是 — Countess II 型号需要手动调整 | 是 — Countess 3 FL 型号 |
可重复使用的玻片 | 不是 — Countess II 型号; 是 — Countess II FL 型号 | 是 — Countess 3 和 3 FL 型号 |
计算器 | 细胞代传 | 稀释前后与细胞代传 |
其他信息 | 第一代玻片架 | 第二代玻片架 — 改善视场 (FOV) 和细胞计数的一致性& |
仅供研究使用。不可用于医疗诊断。