Search Thermo Fisher Scientific
流式细胞仪和荧光激活细胞分选 (FACS) 在很大程度上依赖于用户使用完整的细胞。流式研究人员必须在去除细胞碎片和不需要的细胞的同时保持目标细胞的完整性。Dynabeads FlowComp 阳性细胞分离试剂盒可直接阳性分离目标细胞,然后释放细胞并去除磁珠。无需进行样品制备 (例如,密度梯度离心或红细胞裂解),这有助于避免细胞受到铁、葡聚糖或裂解缓冲液中其他潜在有害化学物质的污染和孵育。
只需三步即可获得流式细胞:
Dynabeads 磁珠与 T 细胞标志物结合,可直接阳性分离出特定的 T 细胞群体。FlowComp可提供针对四种不同人 T 细胞标志物的阳性分离试剂盒。
使用 Dynabeads FlowComp 试剂盒分离的细胞可保持其功能特性,并可直接用于流式细胞仪和任何下游细胞检测。
查看从人全血中分离细胞的 FlowComp 方案
订购用于人 T 细胞标志物的 Dynabeads FlowComp 试剂盒
Dynabeads 磁珠与 T 细胞标志物结合,可为您的小鼠研究阳性分离出您感兴趣的特定 T 细胞群。FlowComp 可提供针对四种不同小鼠T 细胞标志物的阳性分离试剂盒。
使用 Dynabeads FlowComp 试剂盒分离的细胞明显比使用柱法分离的细胞更纯净、更有活力(图 1)。这些细胞保持其功能特性,适合直接用于流式细胞仪和任何下游细胞检测。
将 Dynabeads 磁珠与您选择的抗体结合,可分离出任何类型的细胞。Dynabeads FlowComp Flexi 试剂盒具有广泛的物种反应性。起始样品与自建试剂盒兼容:
与 FlowComp Dynabeads 人 CD4 阳性分离试剂盒兼容的抗体 |
共价结合 | 推荐抗体 |
---|---|
Alexa Fluor 405 | CD4,小鼠抗人,(Alexa Fluor 405) |
Alexa Fluor 488 | CD4,小鼠抗人,(Alexa Fluor 488) |
Alexa Fluor 700 | CD4,小鼠抗人,(Alexa Fluor 700) |
APC | CD4,小鼠抗人,(APC) |
APC-Alexa Fluor 750 | CD4,小鼠抗人,(APC-Alexa Fluor 750) |
APC-Cy5.5 | CD4,小鼠抗人,(APC-Cy5.5) |
FITC | CD4,小鼠抗人,(FITC) |
FITC | CD4,小鼠抗人,(FITC) |
Pacific Blue | CD4,小鼠抗人,(Pacific Blue) |
Pacific Orange | CD4,小鼠抗人,(Pacific Orange) |
PE | CD4,小鼠抗人,(PE) |
PE | CD4,小鼠抗人,(PE) |
PE-Alexa Fluor 610 | CD4,小鼠抗人,(PE-Alexa Fluor 610) |
PE-Alexa Fluor 700 | CD4,小鼠抗人,(PE-Alexa Fluor 700) |
PE-Cy5.5 | CD4,小鼠抗人,(PE-Cy5.5) |
PE-Cy7 | CD4,小鼠抗人,(PE-Cy7) |
PE-Texas Red | CD4,小鼠抗人,(PE-TR) |
TRI-COLOR | CD4,小鼠抗人, (TRI-COLOR) |
与 FlowComp Dynabeads 小鼠 CD4 阳性分离试剂盒兼容的抗体 |
共价结合 | 推荐抗体 |
---|---|
Alexa Fluor 405 | CD4,大鼠抗小鼠,(Alexa Fluor 405) |
Alexa Fluor 488 | CD4,大鼠抗小鼠,(Alexa Fluor 488) |
APC | CD4,大鼠抗小鼠,(APC) |
APC-Cy5.5 | CD4,大鼠抗小鼠,(APC-Cy5.5) |
FITC | CD4,大鼠抗小鼠,(FITC) |
Pacific Blue | CD4,大鼠抗小鼠,(Pacific Blue) |
Pacific Orange | CD4,大鼠抗小鼠,(Pacific Orange) |
PE | CD4,大鼠抗小鼠,(PE) |
PE-Alexa Fluor 610 | CD4,大鼠抗小鼠,(PE-eFluor 610) |
PE-Texas Red | CD4,大鼠抗小鼠,(PE-Texas Red) |
TRI-COLOR | CD4,大鼠抗小鼠,(TRI-COLOR) |
与 FlowComp Dynabeads 人 CD8 阳性分离试剂盒兼容的抗体 |
共价结合 | 推荐抗体 |
---|---|
Alexa Fluor 405 | CD8,小鼠抗人,(Alexa Fluor 405) |
Alexa Fluor 647 | CD8,小鼠抗人,(Alexa Fluor 647) |
Alexa Fluor 700 | CD8,小鼠抗人,(Alexa Fluor 700) |
APC | CD8,小鼠抗人,(APC) |
APC-Alexa Fluor 750 | CD8,小鼠抗人,(APC-Alexa Fluor 750) |
FITC | CD8,小鼠抗人,(FITC) |
FITC | CD8,小鼠抗人,(FITC) |
Pacific Blue | CD8,小鼠抗人,(Pacific Blue) |
Pacific Orange | CD8,小鼠抗人,(Pacific Orange) |
PE | CD8,小鼠抗人,(PE) |
PE | CD8,小鼠抗人,(PE) |
PE-Alexa Fluor 610 | CD8,小鼠抗人,(PE-Alexa Fluor 610) |
PE-Cy5.5 | CD8,小鼠抗人,(PE-Cy5.5) |
PE-Cy7 | CD8,小鼠抗人,(PE-Cy7) |
PE-Texas Red | CD8,小鼠抗人,(PE-Texas Red) |
TRI-COLOR | CD8,小鼠抗人,(TRI-COLOR) |
仅供科研使用,不可用于诊断目的。