Search Thermo Fisher Scientific
样品制备是实现流式细胞术实验的统计学价值的重要步骤。用于流式细胞术的样品制备试剂包括细胞表面染色、胞内和转录因子染色缓冲液套装、细胞裂解试剂、封闭试剂和细胞分离磁珠。使用这些缓冲液的好处包括:
阅读下表,选择适合您实验的缓冲液。
使用新的染色方案,不确定如何染色?与我们的销售专家联系,建立新的染色方案、引入新的缓冲液
Cal-Lyse 溶液 | 高回收裂解解决方案 | ||
---|---|---|---|
用途 |
了解更多:细胞储存和裂解缓冲液更多信息 |
| |
组分 |
|
| |
规格 | 25 mL | 100 mL | 500 mL |
货号 | GAS010 | GAS010S100 | HYL250 |
监管状态 | 用于体外诊断。 | 用于体外诊断。 | |
何时使用 | 用途声明: 旨在协助各种人源样品(包括血液和骨髓)中已用单克隆抗体染色的白细胞的流式分析。 | 用途声明: 旨在用于从全血中去除红细胞,以进行流式分析,同时将稀有血细胞群的损失降至最低。 |
eBioscience 流式细胞分析染色缓冲液 | |
---|---|
用途 |
|
组分 | 缓冲盐水溶液:
|
规格 | 200 mL |
货号 | 00-4222-57 |
eBioscience 胞内固定&透化缓冲液套装 | FIX&PERM细胞固定&透化试剂盒 | |
---|---|---|
用途 |
了解更多: Fix&Perm细胞内固定透化缓冲液套装有关信息 |
|
组分 |
|
|
规格 | 1 试剂盒 | 50 次实验 |
货号 | 88-8824-00 | GAS003 |
监管状态 | RUO – 仅供科研使用。不可用于诊断目的。 | GPR - 通用试剂。 |
何时使用 | 仅用于研究(即任何样品类型的研究实验) | 可用在常规实验室,可用于诊断目的人源样品的收集、制备和检测。 |
eBioscience Foxp3/转录因子染色缓冲液套装 | |
---|---|
用途 |
|
组分 |
|
规格 | 1 试剂盒 |
货号 | 00-5523-00 |
eBioscience Super Bright 染色缓冲液 | |
---|---|
用途 |
|
组分 |
|
规格 | 100 次实验 |
货 号 | SB-4401-42 |
Cal-Lyse 溶液 | 高回收裂解解决方案 | ||
---|---|---|---|
用途 |
了解更多:细胞储存和裂解缓冲液更多信息 |
| |
组分 |
|
| |
规格 | 25 mL | 100 mL | 500 mL |
货号 | GAS010 | GAS010S100 | HYL250 |
监管状态 | 用于体外诊断。 | 用于体外诊断。 | |
何时使用 | 用途声明: 旨在协助各种人源样品(包括血液和骨髓)中已用单克隆抗体染色的白细胞的流式分析。 | 用途声明: 旨在用于从全血中去除红细胞,以进行流式分析,同时将稀有血细胞群的损失降至最低。 |
eBioscience 流式细胞分析染色缓冲液 | |
---|---|
用途 |
|
组分 | 缓冲盐水溶液:
|
规格 | 200 mL |
货号 | 00-4222-57 |
eBioscience 胞内固定&透化缓冲液套装 | FIX&PERM细胞固定&透化试剂盒 | |
---|---|---|
用途 |
了解更多: Fix&Perm细胞内固定透化缓冲液套装有关信息 |
|
组分 |
|
|
规格 | 1 试剂盒 | 50 次实验 |
货号 | 88-8824-00 | GAS003 |
监管状态 | RUO – 仅供科研使用。不可用于诊断目的。 | GPR - 通用试剂。 |
何时使用 | 仅用于研究(即任何样品类型的研究实验) | 可用在常规实验室,可用于诊断目的人源样品的收集、制备和检测。 |
eBioscience Foxp3/转录因子染色缓冲液套装 | |
---|---|
用途 |
|
组分 |
|
规格 | 1 试剂盒 |
货号 | 00-5523-00 |
eBioscience Super Bright 染色缓冲液 | |
---|---|
用途 |
|
组分 |
|
规格 | 100 次实验 |
货 号 | SB-4401-42 |
固定剂对于保存样本以供以后使用、或查看胞内或核内靶点是必需的。即用型固定套装针对流式细胞分析应用进行了优化。这些试剂的优势如下:
选择合适的活化试剂将取决于 (1) 细胞类型,(2) 目标蛋白的表达水平和动力学,以及 (3) 实验条件。
了解更多:eBioscience 流式细胞分析染色缓冲液、Invitrogen FIX PERM™ 细胞透化试剂盒(RUO 和 GPR)、胞内固定和透化缓冲液套装 (RUO) 和 eBioscience Foxp3/转录缓冲液套装 (RUO) 相关信息。
图1.胞质和胞内染色流程。在选择适当的缓冲液和染色方案时,目标蛋白在细胞内的位置是一个重要的考虑因素。对于细胞因子或磷酸化蛋白,在染色前需要按计划进行刺激剂和蛋白质转运抑制剂的处理。
活化细胞通常表达更高水平的转录因子、细胞因子、趋化因子和可通过流式细胞术检测到的其他分子。流式胞内蛋白染色通常需要固定步骤来交联蛋白质和稳定细胞膜,以及透化步骤使得抗体接触细胞内抗原。Invitrogen eBioscience 胞内固定和透化缓冲液旨在优化细胞器和囊泡中的胞质和分泌蛋白的检测。优势包括:
了解更多:eBioscience 流式细胞分析染色缓冲液和 Invitrogen FIX &PERM™ 细胞透化试剂盒相关信息。
图2.巨噬细胞中小鼠 CCL3 (MIP-1α) 的染色结果。在有 Invitrogen eBioscience 蛋白质转运抑制剂混合物(货号 00-4980) 存在的情况下,未刺激(左)或用 LPS(货号 00-4976)(右)刺激5小时的巯基乙酸诱导的 BALB/c 小鼠腹腔巨噬细胞。使用 Invitrogen eBioscience 胞内固定&透化缓冲液套装(货号 88-8824)和相应实验方案,用 Anti-Mouse CD11b PerCP-Cyanine5.5(货号 45-0112) 和抗小鼠 CCL3 (MIP-1α) PE(货号12-7532)进行胞内染色。分析涉及 Invitrogen eBioscience 可固定活力染料 eFluor 450(货号 65-0863)测定的活细胞总数。
流式细胞术可检测异质细胞群体中离散免疫细胞亚群中的转录因子,是一种分析免疫反应的灵敏方法。在进行任何转录因子染色分析之前,请参阅以下有关胞内染色缓冲液的部分。优势包括:
图 3.在刺激后的 NK 细胞中小鼠 E4BP4 (NFIL3) 的染色结果。未刺激的小鼠脾脏细胞(左)或用Invitrogen eBioscience 小鼠 IL-15/IL-15R 复合无载体重组蛋白(货号 34-8152 [右])刺激过夜的小鼠脾脏细胞(右),用抗小鼠NK1.1 PE-Cyanine7(货号 25-5941) 和抗小鼠 E4BP4 (NFIL3) PE(货号 12-5927)进行染色。使用Invitrogen eBioscience Foxp3/转录因子染色缓冲套装(货号 00-5523)和相应实验方案对 E4BP4 进行胞内染色。分析淋巴细胞门中的细胞。
探索优化流式胞内染色的产品和资源。
开展流式胞内染色的最佳方法
流式胞内染色示意小视频—细胞因子和核内靶点检测
流式细胞术学习中心—获取流式细胞术学习资源,以轻松计划、顺利开展流式实验。
Panel Builder流式配色工具—这款简单、定制化的在线工具可助您轻松解决多色流式实验的配色难题。
不可转售。Super Bright聚合物染料由Becton, Dickinson and Company授权销售。
*IVD——体外诊断使用
** GPR——通用试剂。