Search Thermo Fisher Scientific
Invitrogen™ eBioscience™ eFluor™ 有机染料专为生物分子的标记和检测而开发。每种 eFluor 染料专为在多种应用中表现优异的光学性能而设计。
eFluor 有机染料是用于多种应用(包括多色流式细胞分析和免疫荧光显微镜)的传统荧光染料。 为了方便荧光基团的选择,所有 eFluor 有机染料均按照其发射波长命名,且与最常规的染料完全兼容。
染料 | eFluor 450™ | eFluor 506™ |
荧光基团类型 | 有机染料 | 有机染料 |
激发 (nm) | 401 | 419 |
发射 (nm) | 421 | 506 |
应用 | 流式细胞分析 | 流式细胞分析 |
可偶联 | eFluor 450 一抗偶联物 eFluor 450 二抗偶联物 | |
推荐带通滤波器 | 450/50 | 510/50 |
用途 | 与 Invitrogen™ Pacific Blue™染料具有可比性 | 替代 AmCyan 或 Horizon™ V500 染料使用 |
了解更多关于 紫色激光流式抗体的信息
染料 | eFluor 520™ | eFluor 570™ | PE-eFluor 610™ | PerCP-eFluor 710™ | |
荧光基团类型 | 有机染料 | 有机染料 | 有机染料(串联),将共振能量从 PE 分子传递到 eFluor 610 染料 | 有机染料(串联),将共振能量从 PerCP 分子传递到 eFluor 710 染料 | |
激发 (nm) | 475 | 546 | 496, 565 | 488 | |
发射 (nm) | 535 | 585 | 607 | 710 | |
应用 | 免疫细胞化学技术、免疫组织化学技术 | 免疫细胞化学技术、免疫组织化学技术 | 流式细胞分析 | 流式细胞分析 | |
可偶联 | |||||
推荐带通滤波器 | 535/45 | 585/40 | 610/20 | 695/40 | |
用途 | 替代 Invitrogen™ Alexa Fluor™ 488 染料 | 替代 Invitrogen™ Alexa Fluor™ 555 染料 | 替代 Invitrogen™ PE-Texas Red™ 染料 (注意:PE-eFluor 610 的亮度更强,与 PE-Texas Red 染料相比,要求减少从远红外通道的补偿) | 替代 PE-Cyanine™5.5 染料或 PerCP-Cyanine™5.5 |
了解更多关于 蓝色激光流式抗体的信息
染料 | eFluor™ 570 | eFluor™ 615 |
荧光基团类型 | 有机染料 | 有机染料 |
激发 (nm) | 546 | 560 |
发射 (nm) | 585 | 645 |
应用 | 免疫细胞化学技术、免疫组织化学技术 | 免疫细胞化学技术、免疫组织化学技术 |
可偶联 | ||
推荐带通滤波器 | 585/40 | 645/75 |
用途 | 替代 Invitrogen™ Alexa Fluor™ 555 染料 | 替代 Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647 染料 |
了解更多关于 绿色激光流式抗体的信息
染料 | eFluor™ 660 | APC-eFluor™ 780 |
荧光基团类型 | 有机染料 | 有机染料(串联),将共振能量从 APC 分子传递到 eFluor 780 染料 |
激发 (nm) | 633 | 645 |
发射 (nm) | 668 | 767 |
应用 | 流式细胞分析、免疫细胞化学技术、免疫组织化学技术 | 流式细胞分析 |
可偶联 | ||
推荐带通滤波器 | 660/20 | 780/60 |
用途 | 替代 APC 或 Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647 染料 | 与 APC-Cyanine™7 和 Invitrogen™ APC-Alexa Fluor™ 750 染料具有可比性 |
了解更多关于 红色激光流式抗体的信息