Search Thermo Fisher Scientific
使用酶标仪检测可得到整个细胞群的信息,而不是跟踪单个细胞的行为。该高通量方法可用来分析完整细胞、破碎细胞和细胞裂解物。赛默飞为您提供种类齐全的细胞活性测定研究产品,包括酶标仪试剂盒、细胞活力检测试剂盒、alamarBlue和PrestoBlue即用型细胞活力检测试剂、CyQUANT MTT和CyQUANT XTT细胞活力检测试剂、LDH或G6PD细胞毒性检测试剂、LIVE/DEAD试剂、微生物试剂等。
酶标仪分析可以通过多种细胞功能为指标来评定细胞活力。代谢活动是常用的细胞活力评定指标,包括活细胞的还原性(alamarBlue 和PrestoBlue),或细胞氧化还原电位 (MTT 和XTT)。在一些应用中,检测代谢状态外的其他活力指标也是很重要的,比如酶蛋白的释放(CyQUANT 细胞毒性检测),或膜完整性的破坏 (LIVE/DEAD kits)。
alamarBlue和PrestoBlue即用型细胞活力检测试剂基于刃天青染料,通过利用活细胞的还原能力来定量测量细胞活力,从而作为细胞健康指标。
alamarBlue细胞活力检测试剂 | alamarBlue HS细胞活力检测试剂 | PrestoBlue细胞活力检测试剂 | PrestoBlue HS细胞活力检测试剂 | |
---|---|---|---|---|
检测类型 |
| |||
用途 |
|
| ||
检测指标 |
|
| ||
检测原理 |
| |||
检测灵敏度 | ||||
货号 | DAL1025 | A50100 | A13261 | P50200 |
了解alamarBlue和alamarBlue HS细胞活力检测试剂之间的差异的更多信息 | 了解PrestoBlue和PrestoBlue HS细胞活力检测试剂之间的差异的更多信息 |
CyQUANT MTT和CyQUANT XTT细胞活力检测试剂利用活细胞的氧化还原能力定量衡量细胞活力和增殖,以指征细胞健康。
CyQUANT MTT细胞活力检测试剂 | CyQUANT XTT细胞活力检测试剂 | |
---|---|---|
检测类型 |
| |
用途 |
|
|
检测指标 |
| |
检测原理 |
|
|
试剂盒组成 |
|
|
检测灵敏度 | ||
货号 | V13154 | X12223 |
了解研究细胞活力的CyQUANT XTT和MTT细胞活力检测试剂的差异的更多信息 |
CyQUANT细胞毒性检测法使用比色法或荧光法检测受损细胞释放的胞质酶LDH或G6PD。
CyQUANT LDH细胞毒性检测试剂 | CyQUANT LDH细胞毒性荧光检测试剂 | CyQUANT细胞毒性检测试剂(检测G6PD 释放) | |
---|---|---|---|
检测类型 |
|
| |
用途 |
|
| |
检测指标 |
|
| |
检测原理 |
|
| |
货号 | C20300 | C20302 | V23111 |
了解CyQUANT细胞毒性检测试剂的更多相关信息 |
LIVE/DEAD细胞活力检测试剂(膜完整性试剂)搭配酶标仪,可通过荧光染料的内流将死细胞和活细胞区分开来。
LIVE/DEAD细胞活力/细胞毒性试剂(用于哺乳动物细胞) | HCS LIVE/DEAD Green试剂 | |
---|---|---|
检测类型 |
| |
用途 |
|
|
检测指标 |
|
|
检测试剂 (Ex./Em.) |
|
*如需圈画细胞轮廓,从这两个中选择。试剂盒中两个都有提供。 |
货号 | L3224 | H10290 |
了解LIVE/DEAD细胞活力检测试剂的更多信息 |
LIVE/DEAD细胞活力检测试剂可用于酶标仪,通过荧光染料的内流来检测细菌或酵母细胞的活力。
LIVE/DEAD BacLight细菌活力检测试剂 | LIVE/DEAD酵母细胞活力检测试剂 | |
---|---|---|
检测类型 |
|
|
检测指标 |
| |
结果 |
|
|
检测试剂 (Ex./Em.) |
|
|
货号 | L7012 | L7009 |
了解LIVE/DEAD细胞活力检测试剂的更多相关信息 |
alamarBlue和PrestoBlue即用型细胞活力检测试剂基于刃天青染料,通过利用活细胞的还原能力来定量测量细胞活力,从而作为细胞健康指标。
alamarBlue细胞活力检测试剂 | alamarBlue HS细胞活力检测试剂 | PrestoBlue细胞活力检测试剂 | PrestoBlue HS细胞活力检测试剂 | |
---|---|---|---|---|
检测类型 |
| |||
用途 |
|
| ||
检测指标 |
|
| ||
检测原理 |
| |||
检测灵敏度 | ||||
货号 | DAL1025 | A50100 | A13261 | P50200 |
了解alamarBlue和alamarBlue HS细胞活力检测试剂之间的差异的更多信息 | 了解PrestoBlue和PrestoBlue HS细胞活力检测试剂之间的差异的更多信息 |
CyQUANT MTT和CyQUANT XTT细胞活力检测试剂利用活细胞的氧化还原能力定量衡量细胞活力和增殖,以指征细胞健康。
CyQUANT MTT细胞活力检测试剂 | CyQUANT XTT细胞活力检测试剂 | |
---|---|---|
检测类型 |
| |
用途 |
|
|
检测指标 |
| |
检测原理 |
|
|
试剂盒组成 |
|
|
检测灵敏度 | ||
货号 | V13154 | X12223 |
了解研究细胞活力的CyQUANT XTT和MTT细胞活力检测试剂的差异的更多信息 |
CyQUANT细胞毒性检测法使用比色法或荧光法检测受损细胞释放的胞质酶LDH或G6PD。
CyQUANT LDH细胞毒性检测试剂 | CyQUANT LDH细胞毒性荧光检测试剂 | CyQUANT细胞毒性检测试剂(检测G6PD 释放) | |
---|---|---|---|
检测类型 |
|
| |
用途 |
|
| |
检测指标 |
|
| |
检测原理 |
|
| |
货号 | C20300 | C20302 | V23111 |
了解CyQUANT细胞毒性检测试剂的更多相关信息 |
LIVE/DEAD细胞活力检测试剂(膜完整性试剂)搭配酶标仪,可通过荧光染料的内流将死细胞和活细胞区分开来。
LIVE/DEAD细胞活力/细胞毒性试剂(用于哺乳动物细胞) | HCS LIVE/DEAD Green试剂 | |
---|---|---|
检测类型 |
| |
用途 |
|
|
检测指标 |
|
|
检测试剂 (Ex./Em.) |
|
*如需圈画细胞轮廓,从这两个中选择。试剂盒中两个都有提供。 |
货号 | L3224 | H10290 |
了解LIVE/DEAD细胞活力检测试剂的更多信息 |
LIVE/DEAD细胞活力检测试剂可用于酶标仪,通过荧光染料的内流来检测细菌或酵母细胞的活力。
LIVE/DEAD BacLight细菌活力检测试剂 | LIVE/DEAD酵母细胞活力检测试剂 | |
---|---|---|
检测类型 |
|
|
检测指标 |
| |
结果 |
|
|
检测试剂 (Ex./Em.) |
|
|
货号 | L7012 | L7009 |
了解LIVE/DEAD细胞活力检测试剂的更多相关信息 |
您可在Fluoroskan或Fluoroskan FL微孔板荧光分析仪或Varioskan LUX多功能酶标仪上使用Invitrogen试剂对96至1536份样品进行快速的、高灵敏度的荧光检测,获得最佳的检测结果。利用自动化动态范围功能为每个孔提供最佳的增益,并利用自动化功能提高实验通量。
细胞分析学习中心—查看丰富的学习资源,包括应用指南、视频教程、发表文献等,深入了解如何使用我们的细胞分析试剂轻松开展实验。
荧光光谱查看器—可绘制和比较不同染料的荧光光谱,检查多个荧光基团的光谱兼容性。
应用指南:PFOS 对 hESCs 分化为心肌细胞毒性作用的评估
应用指南:使用 Varioskan LUX 多功能酶标仪,利用 alamarBlue 和 PrestoBlue 试剂监测细胞健康
仅供科研使用,不可用于诊断目的。