生命科学研究中的动物血清
动物血清提供蛋白质,营养素,附着因子,微量元素,生长因子, 和激素,有助于细胞生长。尽管 FBS 是最常用的细胞培养血清,但其他动物血清在细胞培养和血清学应用中仍可作为更低成本的替代品。
查看有关可用动物血清的详细信息
Gibco 动物血清的优势
Silhouettes of multiple sources of other animal sera, including a pig, goat, horse, chicken, cow, and calf
Gibco 非 FBS 动物血清源自新西兰 (兔除外) ,其被认为是世界前列的动物血清和蛋白产品来源。由于该国的保护环境,严格的农业规章制度和高标准的畜牧业和保育,动物幸免于许多影响到其他地方的牲畜的重大疾病。新西兰被认为没有任何 动物传染病 
赛默飞世尔科技在血清生产中提供超过 60 年的经验。我们拥有采购能力,技术,制造专门知识和最广泛的选择。与 Thermo Fisher 科学家和工程师合作,获得最适合您需求的解决方案。
了解其他的动物血清
从一系列活的 FBS 替代品中进行选择,专为支持您实验室中的细胞培养而配制。
 原产国细胞贴壁和增殖测试应用
马血清
Horse icon
新西兰Sp2/O-Ag14 (鼠骨髓瘤) 细胞细胞培养 (例如细胞分化,神经细胞生长) , IHC ,血清学检测
新生牛 / 牛小牛 / 成牛血清Cow icon新西兰Vero 细胞细胞培养, IHC ,血清学检测
兔血清
Rabbit
USSp2/O-Ag14 (鼠骨髓瘤) 细胞细胞培养, IHC ,血清学检测
鸡血清
Chicken icon
新西兰大多数贴壁细胞系细胞培养, IHC ,血清学检测
山羊血清
Goat icon
新西兰大多数贴壁细胞系细胞培养, IHC ,血清学检测
绵羊 / 羊肉血清Sheep icon新西兰大多数贴壁细胞系细胞培养, IHC ,血清学检测
猪 / 猪血清Pig icon新西兰大多数贴壁细胞系细胞培养 (例如上皮细胞生长) , IHC ,血清学检测
备注:对检测与参照培养基进行了监测以提供营养缺乏、形态异常或细胞毒性的证据。
关于可用动物血清,应用和产品信息的其他详细信息
鸡血清
什么是鸡血清?
Chicken icon
新西兰采集的鸡血清来自屠宰人类健康的鸟类,可用作某些细胞培养应用中的 FBS 替代产品。
鸡血清是用于什么?
鸡血清可作为 FBS 替代物用于支持细胞培养,含有对细胞生长很重要的蛋白质,激素和营养素等因素。鸡血清的特异性用于血清维生素 B12 的放射性同位素稀释检测 [1]。
鸡血清亦可以定制形式提供;请联络当地代表了解更多详细信息。
订购鸡血清
出版物
山羊血清
什么是山羊血清?
Goat icon
山羊血清是某些应用的可行 FBS 替代品,由新西兰供体种群采集,加工处理和生产。
山羊血清是用于什么?
山羊血清可作为细胞培养补充剂,提供对细胞生长重要的营养素,激素和酶。此外, Thermo Fisher Scientific 提供 10% 正常山羊血清,可用作免疫组织化学研究的封闭溶液。
对于山羊血清也有多种常见和特异性更强的用途:
  • 适合在生物医学研究(病毒分离和鉴定、病毒学研究等)的大多数细胞系和原代培养中替代 FBS [1]
  • 用作鱼细胞培养2的有效 NBCS 替代品
  • 可以在长期体外繁殖环形泰勒裂殖体的生长培养基中成功地用于替代胎牛血清 [3]
山羊血清亦可以定制形式提供;请联络当地代表了解更多详细信息。
正常山羊血清
出版物
绵羊血清
什么是绵羊血清?
Sheep icon
采集、加工和生产于新西兰的绵羊血清可在某些细胞培养应用中用作 FBS 的替代品。
绵羊血清是用于什么?
作为细胞培养补充剂,绵羊血可提供一系列营养,蛋白质和细胞生长和活力所必需的其他因素。此外,建议使用某种特定的绵羊血来生产绵羊血 [1]。
鸡血清亦可以定制形式提供;请联络当地代表了解更多详细信息。
订购绵羊血清
出版物
猪血清 (猪血清)
什么是猪血清?
Pig icon
采集自通常小于一岁的新西兰动物的猪血清,可作为 FBS 的一种可行替代方法,用于某些细胞培养应用。
猪血清是什么用途?
作为细胞培养基补充剂,猪血清可以提供营养物质,蛋白质和支持细胞生长和增殖所需的其他因素。
此外,猪血清已用于多种特定应用:
  • 与激素配合用于大鼠乳腺肿瘤上皮细胞培养1
  • 培养大鼠宫颈上皮细胞的必备品2
  • 令人满意且一致地应用于染色体研究,表明淋巴细胞培养工作的潜在应用 [3]
Thermo Fisher Scientific 还提供正常猪血清,可用作免疫组织化学研究的封闭溶液。
订购猪血清
出版物
Bottle containing fetal bovine serum with text stating “Did you know what FBS is all about?”
仅供研究使用或进一步生产使用。血清和血液蛋白不能直接用于人或动物。
Stylesheet for Classic Wide Template adjustments