Invivofectamine 3.0 Reagent box and three tubes with red, blue, and clear caps
一种  使用节肢动物体内转染试剂
作为用于体内RNAi递送的突破性试剂,Invivofectamine 3.0试剂改善了转染性能,包括使用微克级别的siRNA达到高达85%的基因沉默效果。
  • 易于使用— siRNA 复合物只需几步即可递送
  • 有效的靶向敲低—在检测的靶标时观察到高达 85% 的基因敲低率
  • 使用更少的 siRNA 样品— siRNA 的有效敲低效率比之前试剂需要的 siRNA 少 90%
  • 持续敲低—单次进样后观察到长时间的基因敲除
  • 低毒性—复合物 在体内 毒性方面表现出极低的水平
体内转染
Invivofectamine 3.0试剂的订购信息
制备易于 在体内 递送的 siRNA RNAi Invivofectamine 复合物
制备 Invivofectamine 3.0 试剂和 RNAi 双链体的复合物 极为容易:只需混合,孵育 (30 分钟) ,稀释和进样 (图 1)
使用 Invivofectamine 3.0 试剂有效敲低靶标 mRNA
Invivofectamine 3.0 试剂和 Ambion 体内 siRNA 靶向因子 VII 或 Stealth RNAi PPIB 的复合物已通过小鼠尾静脉注射成功递送到肝脏组织,这一点在 mRNA 水平上有效敲低因子 VII 和 PPIB 而证明 (图 2)。
lipofectamine 体内试剂需要较少的 siRNA 以实现有效敲低
通过尾静脉注射引入一系列量的 Invivofectamine 3.0 试剂和 siRNA 复合物。注射后 24 小时使用显色测定法测量血清中的 FVII 蛋白水平 (图 3)。敲低量与 Invivofectamine 3.0 试剂和 siRNA 复合物中的 siRNA 量相关,该复合物通过尾静脉注射引入。Invivofectamine 3.0 试剂的 ED50 为 0.1 mg/kg ,与以前的 1.0 mg/kg 水平相比。
单次进样 Invivofectamine 3.0 试剂 /siRNA 复合物后,持续敲低
单次进样 Invivofectamine 3.0 Reagent /siRNA 复合物可在第 1 天获得显著敲低效果 ,持续长达 3 周 (图 4)。注射复合物中更高的 siRNA 量使在测试范围内的敲低更持久。
使用 Invivofectamine 3.0 试剂进行的体内递送的基因表达敲低会导致预期的表型变化
载脂蛋白 B (APOE) 是低密度脂蛋白 (LDL) 的主要载脂蛋白,可将胆固醇输送至组织。监测 APOE 降低表达的研究显示,胆固醇和甘油三酯水平降低。使用高效敲低,与靶向 APOB 的 siRNA 复合的 Invivofectamine 3.0 转染试剂显示 胆固醇和甘油三酯水平均存在特异性降低 (图 5)。Invivofectamine 3.0 试剂的特异性和有效性有助于研究人员使观察到的表型归因于特异性靶标敲低,而非非特异性毒性。
Invivofectamine 3.0 试剂的体内毒性较低
注射试剂后,在多个时间点进行血化学分析和细胞因子测量,以便评估 Invivofectamine 3.0 试剂的体内毒性。(图 6 和 7)结果显示,使用 Invivofectamine 3.0 试剂转染的个体中检测的生物标记物水平与未收到试剂的水平无显著差异。
图 6.使用 Invivofectamine 3.0 试剂对注射的小鼠样品进行血液化学分析。与 Ambion 体内 siRNA 复合的 Invivofectamine 3.0 试剂靶向 FVII ,以 1 mg/kg [1] , 3 mg/kg [3] ,或未处理的 [U] 向小鼠中注射。在 2 , 24 和 48 小时内采集血样,并使用临床化学分析对几种生物标志物 (Antech) 进行评估:葡萄糖 (Glu , in mg/dL) ,碱性磷酸酶 (ALP , in U/L) ,丙氨酸氨基转移酶 (ALT , 单位: U/ L) ,天冬氨酸氨基转移酶 (AST ,单位: U/ L) ,总胆红素 (TBIL ,单位: mg/dL) , 胆固醇 (Chol ,单位为 mg/dL) 和甘油三酯 (三联,单位为 mg/dL)。每个条形图由四个复制的数据组成。
解冻后 Invivofectamine 3.0 试剂的稳定性
Invivofectamine 3.0 试剂的长期储存温度建议为– 20°C ,但 Invivofectamine 3.0 试剂可在解冻后至少 14 天保存于 4°C 下 (图 8),使您能够在数天内延长实验时间,无需重新冷冻试剂。但如果需要,试剂可冷冻和解冻多达 4 次,而不会损失性能 (数据未显示)。
转染常见问题
搜索各种“转染常见问题”合集,查找您需要的答案。输入转染问题的关键词,查看精心挑选及定期更新的答案合集。
查看转染常见问题数据库