Search Thermo Fisher Scientific
Lipofectamine 3000 转染试剂可高效转染难转染细胞系。您可以以高性价比的方式实现超过 70% 的转染效率。了解 Lipofectamine 3000 试剂的优势:
在难转染细胞系中进行转染时, Lipofectamine 3000 试剂是理想选择。Lipofectamine 3000 试剂采用先进的脂质纳米颗粒技术,能够实现卓越的转染性能和可重现的结果。对于多种难转染和常见的细胞类型,包括 HEK 293 , HeLa , LNCaP , HepG2 和 A549 细胞系,其可提供超高转染效率和改善的细胞活力 (图 1)。
图1.Lipofectamine 3000试剂性能优于Invitrogen Lipofectamine 2000和FuGENE HD试剂。使用上述试剂分别在96孔板内转染HEK 293、HeLa、LNCaP、HepG2和A549细胞,并在转染48小时后分析GFP表达。在所有5种细胞系内, Lipofectamine 3000试剂GFP转染效率均高于 Lipofectamine 2000和FuGENE HD试剂。
图2.Lipofectamine 3000的转染步骤简单易用,同时仍确保了在多种细胞类型中的最佳性能和可靠性。
转染过程的所有四个步骤均经过优化,并结合了我们最先进的脂质纳米颗粒技术。绝佳的转染性能可以降低所需的试剂量,并降低所有可能对您的细胞系产生毒性的风险。
中国仓鼠卵巢 (CHO) 是使用最广泛的非人类哺乳动物细胞系之一。它们易于培养,通常用于转染和大规模生产治疗性蛋白。Lipofectamine 3000 试剂是一种专门配制的温和转染试剂,经过优化可用于将质粒递送至 CHO 细胞,效率高且细胞毒性低。该试剂可在存在或不存在血清的情况下进行转染。方案简单,质粒 DNA 递送能力出色,能够有效生成稳定细胞系,使 Lipofectamine 3000 试剂成为 CHO 细胞转染实验的理想试剂。
使用与癌症最相关的细胞系得到与您研究的问题最相关的答案。凭借更广的适用细胞类型、更高的转染效率,Lipofectamine 3000试剂让您能够灵活选择研究所用的细胞系。
采用下面的比较图,比较各种细胞系中的 Lipofectamine 3000 试剂和 Lipofectamine 2000 试剂。查找各细胞系中所含 Lipofectamine 3000 试剂的转染效率,以及将 Lipofectamine 3000 与 Lipofectamine 2000 试剂配合使用时的蛋白表达率提高了倍。
细胞类型 | Lipofectamine 3000试剂转染效率 | Lipofectamine 3000 相较 lipofectamine 2000蛋白表达提高倍数 | 细胞类型来源 |
---|---|---|---|
NIH/3T3 | 4 | 小鼠胚胎成纤维细胞系 | |
4T1 | 2 | 小鼠乳腺肿瘤细胞系 | |
A431 | 2 | 人表皮样癌细胞系 | |
A549 | 3 | 人肺癌细胞株 | |
ACHN | 2 | 人肾癌细胞系 | |
bEnd.3 | 9 | 小鼠脑内皮细胞系 | |
BJ | 3 | 人皮肤成纤维细胞系 | |
BT-549 | 4 | 人乳腺肿瘤细胞系 | |
C2C12 | 3 | 小鼠成肌细胞系 | |
C6 | 5 | 大鼠神经胶质瘤细胞系 | |
Caco-2 | 2 | 人结肠癌细胞系 | |
Caki-1 | 4 | 人肾透明细胞癌细胞系 | |
CHO-K1 | 1 | 中国仓鼠卵巢细胞系 | |
CHO-S | 1 | 中国仓鼠卵巢细胞系 | |
COLO 205 | 4 | 人结肠癌细胞株 | |
COS-7 | 4 | 猴成纤维细胞样细胞系 |
转染效率(%)*<30% 30~50% 51~79% >80%
细胞类型 | Lipofectamine 3000试剂转染效率 | Lipofectamine 3000 相较 lipofectamine 2000蛋白表达提高倍数 | 细胞类型来源 |
---|---|---|---|
DU 145 | 2 | 人前列腺癌细胞系 | |
H460 | 3 | 人肺癌细胞系 | |
H9c2 | 3 | 大鼠心肌细胞系 | |
HCC1937 | 5 | 人乳腺癌细胞系 | |
HCT 116 | 1 | 人结肠癌细胞系 | |
HEK-293 | 2 | 人胚肾细胞系 | |
HeLa | 3 | 人宫颈癌细胞系 | |
Hep 3B | 2 | 人肝癌细胞系 | |
Hepa 1-6 | 1 | 小鼠肝癌细胞系 | |
Hep G2 | 9 | 人肝癌细胞系 | |
Hs 578T | 3 | 人乳腺癌细胞系 | |
HT-1080 | 1 | 人纤维肉瘤细胞系 | |
HT-29 | 1 | 人结肠癌细胞系 | |
Huh-7 | 4 | 人肝癌细胞系 | |
Jurkat | 1 | 人T淋巴细胞细胞系 |
转染效率(%):<30% 30~50% 51~79% >80%
细胞类型来源 | Lipofectamine 3000试剂转染效率 | Lipofectamine 3000 相较 lipofectamine 2000蛋白表达提高倍数 | 细胞类型来源 |
---|---|---|---|
K- 562 | 1 | 人白血病细胞系 | |
L6 | 8 | 大鼠骨骼肌细胞系 | |
L929 | 2 | 小鼠纤维肉瘤细胞系 | |
LNCaP | 6 | 人前列腺癌细胞系 | |
MCF 10A | 5 | 人乳腺上皮细胞系 | |
MCF7 | 2 | 人乳腺肿瘤细胞系 | |
MDA-MB-231 | 3 | 人乳腺癌细胞系 | |
MDA-MB-453 | 1 | 人乳腺肿瘤细胞系 | |
MDA-MB-468 | 9 | 人乳腺癌细胞系 | |
MDCK | 1 | 犬肾细胞系 | |
神经-2a | 1 | 小鼠神经母细胞瘤细胞系 | |
NCI-H23 | 2 | 人肺腺癌细胞系 | |
NCI-H460 | 17 | 人肺癌细胞系 | |
P19 | 1 | 小鼠胚胎癌细胞系 | |
PANC-1 | 3 | 人上皮癌细胞系 | |
PC-12 | 2 | 大鼠嗜铬细胞瘤细胞系 |
转染效率(%)*<30% 30~50% 51~79% >80%
细胞类型来源 | Lipofectamine 3000试剂转染效率 | Lipofectamine 3000 相较 lipofectamine 2000蛋白表达提高倍数 | 细胞类型来源 |
---|---|---|---|
RAW 264.7 | 4 | 小鼠巨噬细胞细胞系 | |
RBL | 2 | 大鼠嗜碱性粒细胞白血病细胞 | |
RD | 4 | 人横纹肌肉瘤细胞系 | |
Saos-2 | 4 | 人骨肉瘤细胞株 | |
SH-SY5Y | 1 | 人神经母细胞瘤细胞系 | |
SK-BR-3 | 4 | 人乳腺癌细胞系 | |
SK-MEL-28 | 2 | 人黑色素瘤细胞系 | |
SK-N-SH | 6 | 人神经母细胞瘤细胞系 | |
SK-OV-3 | 3 | 人卵巢癌细胞系 | |
SW480 | 2 | 人结肠癌细胞系 | |
SW620 | 5 | 人结肠癌细胞系 | |
T98G | 4 | 人胶质母细胞瘤细胞系 | |
U2OS | 3 | 人骨肉瘤细胞株 | |
U-937 | 2 | 人体组织细胞性白血病细胞系 | |
Vero | 1 | 猴肾细胞系 |
转染效率(%)*<30% 30~50% 51~79% >80%
细胞类型 | Lipofectamine 3000试剂转染效率 | Lipofectamine 3000 相较 lipofectamine 2000蛋白表达提高倍数 | 细胞类型来源 |
---|---|---|---|
NIH/3T3 | 4 | 小鼠胚胎成纤维细胞系 | |
4T1 | 2 | 小鼠乳腺肿瘤细胞系 | |
A431 | 2 | 人表皮样癌细胞系 | |
A549 | 3 | 人肺癌细胞株 | |
ACHN | 2 | 人肾癌细胞系 | |
bEnd.3 | 9 | 小鼠脑内皮细胞系 | |
BJ | 3 | 人皮肤成纤维细胞系 | |
BT-549 | 4 | 人乳腺肿瘤细胞系 | |
C2C12 | 3 | 小鼠成肌细胞系 | |
C6 | 5 | 大鼠神经胶质瘤细胞系 | |
Caco-2 | 2 | 人结肠癌细胞系 | |
Caki-1 | 4 | 人肾透明细胞癌细胞系 | |
CHO-K1 | 1 | 中国仓鼠卵巢细胞系 | |
CHO-S | 1 | 中国仓鼠卵巢细胞系 | |
COLO 205 | 4 | 人结肠癌细胞株 | |
COS-7 | 4 | 猴成纤维细胞样细胞系 |
转染效率(%)*<30% 30~50% 51~79% >80%
细胞类型 | Lipofectamine 3000试剂转染效率 | Lipofectamine 3000 相较 lipofectamine 2000蛋白表达提高倍数 | 细胞类型来源 |
---|---|---|---|
DU 145 | 2 | 人前列腺癌细胞系 | |
H460 | 3 | 人肺癌细胞系 | |
H9c2 | 3 | 大鼠心肌细胞系 | |
HCC1937 | 5 | 人乳腺癌细胞系 | |
HCT 116 | 1 | 人结肠癌细胞系 | |
HEK-293 | 2 | 人胚肾细胞系 | |
HeLa | 3 | 人宫颈癌细胞系 | |
Hep 3B | 2 | 人肝癌细胞系 | |
Hepa 1-6 | 1 | 小鼠肝癌细胞系 | |
Hep G2 | 9 | 人肝癌细胞系 | |
Hs 578T | 3 | 人乳腺癌细胞系 | |
HT-1080 | 1 | 人纤维肉瘤细胞系 | |
HT-29 | 1 | 人结肠癌细胞系 | |
Huh-7 | 4 | 人肝癌细胞系 | |
Jurkat | 1 | 人T淋巴细胞细胞系 |
转染效率(%):<30% 30~50% 51~79% >80%
细胞类型来源 | Lipofectamine 3000试剂转染效率 | Lipofectamine 3000 相较 lipofectamine 2000蛋白表达提高倍数 | 细胞类型来源 |
---|---|---|---|
K- 562 | 1 | 人白血病细胞系 | |
L6 | 8 | 大鼠骨骼肌细胞系 | |
L929 | 2 | 小鼠纤维肉瘤细胞系 | |
LNCaP | 6 | 人前列腺癌细胞系 | |
MCF 10A | 5 | 人乳腺上皮细胞系 | |
MCF7 | 2 | 人乳腺肿瘤细胞系 | |
MDA-MB-231 | 3 | 人乳腺癌细胞系 | |
MDA-MB-453 | 1 | 人乳腺肿瘤细胞系 | |
MDA-MB-468 | 9 | 人乳腺癌细胞系 | |
MDCK | 1 | 犬肾细胞系 | |
神经-2a | 1 | 小鼠神经母细胞瘤细胞系 | |
NCI-H23 | 2 | 人肺腺癌细胞系 | |
NCI-H460 | 17 | 人肺癌细胞系 | |
P19 | 1 | 小鼠胚胎癌细胞系 | |
PANC-1 | 3 | 人上皮癌细胞系 | |
PC-12 | 2 | 大鼠嗜铬细胞瘤细胞系 |
转染效率(%)*<30% 30~50% 51~79% >80%
细胞类型来源 | Lipofectamine 3000试剂转染效率 | Lipofectamine 3000 相较 lipofectamine 2000蛋白表达提高倍数 | 细胞类型来源 |
---|---|---|---|
RAW 264.7 | 4 | 小鼠巨噬细胞细胞系 | |
RBL | 2 | 大鼠嗜碱性粒细胞白血病细胞 | |
RD | 4 | 人横纹肌肉瘤细胞系 | |
Saos-2 | 4 | 人骨肉瘤细胞株 | |
SH-SY5Y | 1 | 人神经母细胞瘤细胞系 | |
SK-BR-3 | 4 | 人乳腺癌细胞系 | |
SK-MEL-28 | 2 | 人黑色素瘤细胞系 | |
SK-N-SH | 6 | 人神经母细胞瘤细胞系 | |
SK-OV-3 | 3 | 人卵巢癌细胞系 | |
SW480 | 2 | 人结肠癌细胞系 | |
SW620 | 5 | 人结肠癌细胞系 | |
T98G | 4 | 人胶质母细胞瘤细胞系 | |
U2OS | 3 | 人骨肉瘤细胞株 | |
U-937 | 2 | 人体组织细胞性白血病细胞系 | |
Vero | 1 | 猴肾细胞系 |
转染效率(%)*<30% 30~50% 51~79% >80%
为了获得卓越性能,利用 Lipofectamine 3000 增强您的癌症研究实验的转染。这种先进且多功能试剂适用于乳腺,肺,前列腺和肝癌细胞的转染。 当特定癌细胞系与 Lipofectamine 3000 转染试剂偶联时,这些方案有助于确保高转染效率且毒性低。
Lipofectamine 3000试剂在一系列不同组织来源的癌症细胞系中比其他领先的转染试剂如Lipofectamine 2000试剂,转染效率更高。在我们精选的癌症细胞系系组合中,仅有25%的细胞可采用Lipofectamine 2000 试剂轻松转染(转染效率>50%),60%的细胞却可采用Lipofectamine 3000试剂轻松转染。
Lipofectamine 3000的高转染效率和Epi5™ Episomal iPSC重编程试剂盒结合可以实现高效体细胞重编程,无需电转染。
图 5.转染干细胞(A) H9 ESCs或(B) iPSCs采用Lipofectamine 3000试剂转染。使用荧光显微镜观察细胞并通过流式细胞仪检测转染效率。
图 6.Lipofectamine 3000试剂盒电转染的重编程效率比较。使用Lipofectamine 3000 试剂或Neon转染系统将Epi5™载体转染进入BJ成纤维细胞以及新生儿(HDFn)和成人(HDFa)皮肤成纤维细胞并将其重编程为iPSC。采用明场显微镜和碱性磷酸酶(B) 染色法,对克隆进行(A)可视化。
Lipofectamine 3000试剂的研发突破了细胞转染的界限并促进了新技术例如基因组编辑在生物学相关领域的应用。采用此试剂,Invitrogen GeneArt TALs 和CRISPR 系列可以靶向HepG2和U2OS细胞中的AAVS1位点,呈现更高的转染效率、平均荧光强度以及基因组切割效果。这些转染技术上的进步简化了令人头疼的下游工作流程,使得对干细胞的操作更为简单,并提高了转基因在细胞基因组上的位点特异性插入效率。
图7.GeneArt TALs 和CRISPRs剪切效率。TALs 和 CRISPRs 靶向 (A) U2OS 和(B) HepG2 细胞系内的AAVS1 位点。采用Invitrogen GeneArt 基因组剪切检测试剂盒分析剪切效果。
图8.CRISPR载体的转染效率和蛋白表达。含有报告基因开放阅读框(OFP)的载体被Lipofectamine 2000或Lipofectamine 3000 试剂转染进 (A) U2OS 和 (B) HepG2细胞系。柱状图显示报告基因表达,图片显示相应的细胞内OFP荧光蛋白的表达。
Packaging must protect the product inside—but that doesn’t have to mean sacrificing sustainability. Lipofectamine products are shipped at ambient temperature, diverting 24,000 ft3 of Expanded Polystyrene (EPS) coolers from landfills annually. We reduce the carbon footprint from packaging and shipping these products by 80 tons (CO2 equivalents).
Learn more about sustainable solutions
Download the green fact sheet
我们的 Lipofectamine 试剂特异性方案针对多种细胞类型在效率、活率和可重复性方面进行了优化。搜索该数据库,找到满足您实验需求的方案和参考文献。按细胞类型、递送物质和选择的产品进行筛选,可以轻松找到您需要的答案。
请搜索我们广泛的转染常见问题解答集,以查找与Lipofectamine RNAiMAX试剂相关的答案。