Lipofectamine LTX Reagent kit box and two tubes, one with a red cap and one with a green cap
Lipofectamine LTX 试剂是一种质粒转染试剂,为您的细胞提供了效力和温和性的平衡,导致转染效率和存活率高。这种试剂为常见细胞系,尤其是中国仓鼠卵巢(CHO)细胞以及具有挑战性的细胞类型如原代神经前体细胞、原代成纤维细胞和原代上皮细胞的基因表达提供了先进的解决方案。
Lipofectamine LTX提供了:
  • 卓越的递送 - 高效转染普通细胞系和具有挑战性的原代和敏感细胞
  • 卓越的性能 - 将高转染效率与最高(>90%)细胞存活率相结合
  • 优化方案 - 为大多数细胞系提供快速、简单的方案
申请样品  方案库
含 PLUS 的 Lipofectamine LTX 的订购信息
Lipofectamine LTX 与细胞系具有广泛的兼容性
Lipofectamine LTX试剂不仅适用于转染原代和难以转染的细胞,而且提供了一种多功能的方法来转染已建立的细胞系,包括对其他转染试剂敏感的细胞系。Lipofectamine 与 FuGENE® 的数据表明, Lipofectamine LTX 试剂具有卓越的转染效率,毒性较低 (图 1)。
Bar graph showing transfection efficiency of Lipofectamine LTX vs Fugene reagents across ten cell lines demonstrating overall better performance of Lipofectamine LTX.
图1.Lipofectamine LTX试剂将高转染效率和低细胞毒性相结合,优于FuGENE 6和FuGENE HD转染试剂。活性/毒性分析可测量峰值基因表达与细胞毒性之比,比值越高则表明转染效率越佳,细胞毒性越低。按照各试剂的推荐方案,用荧光素酶表达质粒转染 10 个细胞系。使用 Invitrogen CyQUANT 细胞毒性检测试剂盒 (货号号 V23111) 且已测定其荧光素酶表达。数据已经按照FuGENE HD试剂的活性/毒性比值进行了归一化处理。
使用 Lipofectamine LTX 试剂和 PLUS 试剂高效转染原代细胞
传统上,原代细胞很难转染。Lipofectamine LTX试剂与PLUS试剂结合使用,解决了转染原代细胞的问题,包括原代神经前体细胞。
Three micrographs demonstrating how Lipofectamine LTX with PLUS Reagent efficiently transfects primary neural cells; the 1,000 ng image shows the most GFP activity
图2.Lipofectamine LTX试剂与PLUS试剂高效转染原代神经前体细胞。使用Lipofectamine LTX试剂(1.5 μL)和PLUS试剂(2.5 μL)在指定数量的GFP表达质粒的存在下,转染小鼠胚胎期原代神经前体细胞。转染后24小时进行GFP表达分析。数据由爱荷华大学 Beverly Davidson laboratory 提供。
Lipofectamine LTX 试剂采用简单,快速且与血清兼容的方案
Lipofectamine LTX 试剂具有易于使用的实验方案,其性能有所提高。使用此方案时,无需在转染后去除转染复合物或更换培养基。您可以花费更少的操作时间,更快地获得更好的结果。
Line graph comparing the performance of the Lipofectamine LTX with PLUS Reagent’s old and new protocols for six cell lines
图3.当前方案与使用 Lipofectamine LTX PLUS 试剂的旧方案之间的性能比较。
质粒转染方案
如何使用Lipofectamine LTX试剂与PLUS试剂进行质粒DNA转染。
相关资源
我们的 Lipofectamine 试剂特异性方案针对多种细胞类型在效率、活率和可重复性方面进行了优化。搜索该数据库,找到满足您实验需求的方案和参考文献。按细胞类型、递送物质和选择的产品进行筛选,可以轻松找到您需要的答案。
了解转染方案和引文
转染常见问题
搜索我们广泛的转染常见问题解答集合,以找到与Lipofectamine LTX与PLUS试剂相关的答案。