纯化总RNA
使用 Ambion 产品、PureLink™ 离心柱或 TRIzol 有机提取试剂,从不同样品量、不同类型(包括动植物组织、酵母、细菌和血液)的样品中纯化Total RNA。
分离获得高质量、高纯度和完整的总 RNA 对于许多重要的分子生物学下游实验(如 Northern Blot、核酸酶保护实验、RT-PCR、qRT-PCR 和阵列分析)至关重要。
哪种总RNA纯化试剂盒更适合你?
 针对高纯度及完整RNA的权威标准 小于20分钟的高质量RNA RNA和DNA的高通量纯化 完整性,针对定量RT-PCR结果无需净化的系统
推荐被引用最多的、最畅销的产品     最适合qPRC
分离方法高纯度有机提取物(需要乙醇沉淀) 快速、简便的硅胶柱 可扩展的、使用磁珠的灵活格式 化学裂解(获取定量RT-PCR结果的时间)
准备时间约1小时 小于20分钟 约45分钟 10 分钟
兼容的样本类型大多数样本类型,尤其是较难裂解的 细胞和组织 细胞、血液、植物 细胞
起始原料金额组织100毫克或107细胞 (需要1毫升试剂) 高达200 mg 个组织, 5x106 to 1x108 个细胞 高达 100 mg 个组织, 高达 5x106 个细胞 1–100,000细胞
逆转录试剂包括      是的
包含qPRC预混液      是的
高通量兼容  是的
(可供应孔板形式)
 是的 是的
 立即订购 立即订购 立即订购 立即订购
有机萃取和纯化
有机溶剂提取法具有可靠的性能,与硅胶膜过滤或磁珠纯化结合使用时,非常适合那些要求极其严格的应用。 TRIzol 试剂提供:
  • 最广泛样本类型的兼容性
  • 可靠的方法
  • 适用于难分离样品(如脂肪含量高的组织),起始样品量可放大
  • 作为权威标准被广泛接受
 了解更多关于TRIzol试剂
磁珠纯化
磁珠颗粒提供液相结合和洗脱动力学特性,有利于 RNA 纯化和样品处理,包括自动化,适合高通量应用,如批量较大时的应用。 MagMAX™ 磁珠 (MagMAX™ Magnetic Beads) 提供:
  • 灵活、可放大通量
  • 适用于较高通量的自动化
  • 该形式可以更好地去除抑制剂和减少洗脱体积,从而得到浓度更高的 RNA
 了解更多MagMAX™ 磁珠
Ambion 品牌的 RNA 研究用必需品
Ambion 品牌的产品设计用于最大程度降低核酸酶的污染,确保实验在不是十分理想的条件下也能获得成功。 这些产品以最严格的质量标准生产,包括:
  • RNA 纯化试剂盒
  • 样本收集和 RNA 稳定液
  • 核酸酶抑制剂和去除核酸酶污染试剂
  • 无核酸酶的缓冲液和塑料制品
  • 梯度 RNA 分子量标准 (RNA ladder)
  • Northern 印迹试剂
了解更多Ambion品牌产品
硅胶膜纯化
硅胶膜过滤可以实现更快速更简便的纯化,从而获得能用于大多数应用的纯 RNA。 PureLink™ 纯化柱提供:
  • 适用于多数下游用途的一种快速简便的方法
  • 广泛样本类型的兼容性
  • 常见的离心柱形式,多用于低-中通量
PureLink™ 纯化柱
仅供科研使用,不可用于诊断目的。