Search Thermo Fisher Scientific
寡核苷酸是如今很多生物学研究的起点,也是目的序列或基因扩增的聚合酶链反应 (PCR) 的关键组分。 在理论上,PCR引物对可与靶点两端独特的序列退火结合,而不与样本中的其它序列结合。 设计不当的引物可扩增其它非靶向序列。
Life Technologies的Invitrogen™定制性DNA寡核苷酸是按照您的要求合成的寡核苷酸,具有多种用途,例如PCR、测序以及用作基因检测探针。
我可以使用哪些引物设计工具?
我们的引物设计工具可帮助您完成整个设计过程,并使您可以在引物中加入 5’ 修饰 (如限制性位点和蛋白水解剪切位点),实现特定的克隆技术的改进,如Gateway和定向TOPO克隆。
Vector NTI 软件只需点击按钮,从您的构建载体中选择序列或目的基因和设计引物,即可直接在软件中订购。 Vector NTI软件的设计特点使您可以全面掌控并分析参数。 |
适用于PCR的热稳定性DNA聚合酶品种繁多,因此很难确定哪种酶最符合您的需要。 选择PCR酶的关键在于,了解在PCR设置过程中出现的问题,以及如何选择适合您应用领域的酶。 从哪里开始?
哪种类型的PCR酶适合你?
Life Technologies可提供各种高质量的PCR酶和试剂,以满足您灵活的研究需要。 Life Technologies拥有您了解并信赖的Invitrogen™和Applied Biosystems产品——包括AmpliTaq、AmpliTaq Gold、Platinum Taq、AccuPrime™和Platinum Pfx产品——可提供您完成PCR所需的一切。
逆转录是逆转录酶介导的、利用单链RNA为模板的单链DNA (互补DNA,或cDNA) 合成;cDNA可作为PCR扩增的模板,亦可用于生成cDNA文库或定量PCR (qPCR)。
获得高产量的优质全长cDNA的关键是用于逆转录和cDNA合成的酶的选择。
哪种逆转录酶适合您?
Life Technologies可提供各种高质量的逆转录酶,以满足您的研究需要。 我们有各种cDNA合成试剂盒和独立包装的酶可供选择,为您提供实验所需的灵活性。
逆转录酶Life Technologies可提供各种逆转录酶,适用于可靠且高质量的cDNA合成。 | cDNA 合成试剂盒Life Technologies提供了各种cDNA合成试剂盒,包括完成cDNA第一链合成所需的所有组分。 |
了解电泳为何成为PCR片段鉴定、定量和纯化的常用技术,包括用于快速PCR检测的快速灵敏的E-Gel电泳系统。
哪些工具可用于琼脂糖凝胶电泳?
琼脂糖凝胶电泳简单、无毒性且提供了较广的选择范围,因此它仍是最常用的PCR片段分离方法。 Life Technologies offers convenient reagents for agarose gel electrophoresis, including hassle-free, precast E-Gel agarose gels and UltraPure™ reagents to cast agarose gels yourself.
无论您的下游目标是功能分析还是蛋白质表达,克隆都是适用于大多数分子生物学研究的重要技术。 基于各种因素选择适合您实验的克隆方法,如DNA片段的大小、下游分析、时间和资金预算。
哪些工具适用于我的克隆实验?
我们利用创新性试剂盒和试剂,帮助您缩短克隆时间并简化克隆步骤,确保您在克隆实验的每一个阶段均能获得可靠、可重复的性能。 您可能希望在实验室进行实验之前,先利用Vector NTI软件电子模拟设计并查看您的重组载体。
从限制性酶和连接克隆到功能强大的TA和TOPO克隆解决方案,我们可提供您完成克隆所需的全部产品。
在完成克隆反应 (DNA片段或目的基因被克隆至载体中) 后,通常利用转化过程将重组质粒DNA导入细菌菌株内,该过程可采用天然或通过人工方法制作感受态 (又称为感受态细胞) 进行转化。
我如何选择适合我的应用领域的感受态细胞?
Life Technologies提供了各种形式的感受态细胞,有助于确保转化成功,如经济的Subcloning Efficiency™ DH5α™化学感受态细胞及高效且生长快速的One Shot Mach1™ T1R化学感受态细胞。 此外,您还可找到适合更特殊的应用领域的感受态细胞,如克隆不稳定的DNA和单链DNA生产。
无论您是初次操作PCR还是需要更深入的学习指南,我们的视频库拥有提升您的PCR研究所需的全部资源。 |
Find protocols, application notes, selection guides, vector maps and more. |
Optimization, troubleshooting, FAQs and more. |
了解相关技术,以及Life Technologies产品系列如何帮助您真正提升您的PCR研究。 |