Search Thermo Fisher Scientific
Applied Biosystems AmpliTaq DNA 聚合酶是 Taq DNA 聚合酶的重组制剂。AmpliTaq DNA 聚合酶用于常规 PCR、基因分型和菌落PCR 等标准研究应用。
AmpliTaq DNA 聚合酶有不同产品形式,总结见下表。AmpliTaq 360 DNA 聚合酶和 AmpliTaq LD DNA 聚合酶是超纯制剂,可用于严格要求、减少假阳性发生率的实验应用。
AmpliTaq DNA 聚合酶 | AmpliTaq 360 DNA 聚合酶 | |
---|---|---|
扩增子大小 | 长达 5 kb | 长达 5 kb |
产物突出端 | 3′ A | 3′ A |
核酸外切酶活性 | 5′→ 3′ | 5′→ 3′ |
高 GC 含量模板扩增 | 否 | 是 |
单酶 | ||
低 DNA 含量 (LD) 的单酶1 |
1 Applied Biosystems AmpliTaq LD DNA 聚合酶(低 DNA 含量)与 AmpliTaq DNA 聚合酶是同一种酶,但其通过专利分离工艺进一步纯化,可确保大幅减少细菌 DNA 序列残留。该酶经过质控测试,确认标准 2.5 单位等份试液中细菌 16S 核糖体 RNA 基因序列少于 10 拷贝。
备注:如果您正在寻找热启动版 AmpliTaq DNA 聚合酶,请参见 AmpliTaq Gold DNA 聚合酶。
图 1.AmpliTaq 360 DNA 聚合酶可扩增多种靶标。凝胶图显示使用 AmpliTaq 360 DNA 聚合酶产生的数据。PCR 反应条件为在每 50 µL 反应中使用 1 ng 模板 DNA 和 1.25 单位的酶。选定靶标的退火条件一致。扩增子的长度范围为 300 至 1,400 碱基对 (bp),平均长度为 553 bp。每种反应重复两次。扩增子的标记如下:高 AT 含量、易扩增、引物二聚体、同聚物、测序复杂的长片段、高 GC 含量。高 GC 含量靶标反应包括 2–10 µL 360 GC Enhancer,具体取决于所用靶标。
图 2.AmpliTaq 360 DNA 聚合酶用于检测低拷贝靶标时的灵敏度。凝胶图显示使用 0 至 80 拷贝起始 DNA 和 2.0 mM MgCl2 在标准热循环条件下(30 秒延伸时间)扩增 β-肌动蛋白基因的产物。
图 1.AmpliTaq 360 DNA 聚合酶可扩增多种靶标。凝胶图显示使用 AmpliTaq 360 DNA 聚合酶产生的数据。PCR 反应条件为在每 50 µL 反应中使用 1 ng 模板 DNA 和 1.25 单位的酶。选定靶标的退火条件一致。扩增子的长度范围为 300 至 1,400 碱基对 (bp),平均长度为 553 bp。每种反应重复两次。扩增子的标记如下:高 AT 含量、易扩增、引物二聚体、同聚物、测序复杂的长片段、高 GC 含量。高 GC 含量靶标反应包括 2–10 µL 360 GC Enhancer,具体取决于所用靶标。
图 2.AmpliTaq 360 DNA 聚合酶用于检测低拷贝靶标时的灵敏度。凝胶图显示使用 0 至 80 拷贝起始 DNA 和 2.0 mM MgCl2 在标准热循环条件下(30 秒延伸时间)扩增 β-肌动蛋白基因的产物。
了解PCR的历史、PCR反应配制所需考虑的因素、DNA聚合酶选择的重要性、常见PCR方法和应用以及疑难解答。
查看我们的网络讲座系列,了解有关逆转录、PCR 和分子克隆等分子生物学主题的相关信息。
PCR 和 cDNA 合成支持中心
查找终点 PCR 和 cDNA 应用相关的实验建议、疑难解答及相关资源。
OEM 和定制 PCR 解决方案
根据您的特定要求,发现可定制的制造解决方案、产品标签和包装功能。
联系我们
通过电子邮件或电话联系我们的技术应用专家,了解有关 PCR 酶和预混液的其它问题。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。