Search Thermo Fisher Scientific
Invitrogen Platinum II Taq 热启动DNA聚合酶旨在让您更快地达到研究目的。使用通用退火温度,可减少反应优化步骤,并可实现对不同 PCR 反应同时进行扩增。将创新型缓冲液、高性能 Taq DNA 聚合酶,以及出色热启动技术独创性地结合在一起,可获得出色的 PCR 结果,即使在最严苛的实验应用中。
点击以下按钮,了解Platinum II Taq 热启动DNA聚合酶的优点。
使用常规PCR试剂进行PCR扩增时,由于不同引物的退火温度和延伸时间不一致,需要针对每个DNA片段的扩增设计特定的PCR扩增方案。因此,不同的PCR反应不能同时在一个PCR运行中进行扩增。使用 Platinum II Taq 热启动 DNA 聚合酶,可以使用通用退火温度,且延伸时间可按照最长片段计算,因而可实现不同的 PCR 反应同时进行扩增。此外,Platinum II Taq 热启动 DNA 聚合酶是一种“快速”DNA 聚合酶;因此,这种新一代 DNA 聚合酶结合通用 PCR 扩增方案后,可在 30 分钟内通过快速扩增循环完成所有 PCR 反应。
图1:可同时进行PCR扩增,极大的节省时间。使用常规PCR试剂进行PCR扩增时,由于不同引物的退火温度和延伸时间不一致,所以需要针对每个DNA片段设计特定的扩增方案。因此,使用传统的PCR试剂,多个目标片段通常不能在同一个PCR运行中一起扩增。使用 Platinum II Taq 热启动 DNA 聚合酶,可以使用通用退火温度,且延伸时间可按照最长片段计算,因而可实现不同的 PCR 反应同时进行扩增。此外,Platinum II Taq 热启动 DNA 聚合酶是一种快速的 DNA 聚合酶,只需 30 分钟便可获得 PCR 结果。
图2:Platinum II Taq 热启动 DNA 聚合酶可以实现短片段和长片段的同时扩增。使用 Platinum II Taq 热启动 DNA 聚合酶或其它热启动 DNA 聚合酶,在 50μL 反应体系中从 50ng 人基因组 DNA 中扩增 132bp、251bp、1,005bp 和 3.9kb 片段。所有四个目的片段都使用相同的PCR反应条件,图中已标注退火和延伸条件设置。所使用的标准参照物为 Thermo Scientific ZipRuler Express DNA Ladder 2。
Platinum II Taq 热启动 DNA 聚合酶是一种经分子改造的酶,DNA 合成速率得到提高。因此,当使用 Platinum II Taq 热启动 DNA 聚合酶时,获得 PCR 结果的速度通常比使用其它热启动 Taq DNA 聚合酶快两倍以上。
图3:快速扩增,缩短PCR运行时间。分别使用 Platinum II Taq 热启动 DNA 聚合酶和来自其它供应商的热启动 DNA 聚合酶,在 50μL 反应体系中,对 50ng 人基因组 DNA 中的 529bp 片段扩增 35 个循环。每种聚合酶的扩增时间以紫色显示,ProFlex PCR系统上的渐变时间(6°C /秒升温速率)以红色显示。在1%TAE琼脂糖凝胶中分析PCR产物,结果显示于图下方。所用的 DNA 标准参照物为 ZipRuler Express DNA Ladder 2。
Platinum II Taq 热启动 DNA 聚合酶所具备的高灵敏度,可确保在起始材料有限或样本中目标 DNA 浓度较低的实验中,成功扩增出特定 PCR 产物。
图4:从少量起始 DNA 中实现高灵敏度和可靠的扩增。使用 Platinum II Taq 热启动 DNA 聚合酶和其它 DNA 聚合酶,在 50μL PCR 反应体系中,分别从 0(无模板对照)、0.016、0.08、0.4、2、10、50ng、250ng 人基因组 DNA 中扩增 529bp 片段。预估的拷贝数约为每0.016ng人类基因组DNA 5个拷贝。分子量标准参照物为 ZipRuler Express DNA Ladder 2。
Platinum II Taq 热启动 DNA 聚合酶经过分子改造,对抑制剂具有耐受性,可对非最佳纯度的样品实现成功的扩增。
图5:耐受抑制剂。使用 Platinum II Taq 热启动 DNA 聚合酶和其它 DNA 聚合酶,从人基因组 DNA 中扩增 1kb 片段。反应混合物包含:1—腐植酸(终浓度为1.3μg/ mL),2—氯化血红素(终浓度为6μM),3—木聚糖(终浓度为0.26 mg / mL)或4—不含抑制剂对照。分子量标准参照物为 ZipRuler Express DNA Ladder 2。
图6:对从FFPE组织样品中提取的DNA进行PCR扩增。使用 Platinum II Taq 热启动 DNA 聚合酶,从小鼠 FFPE 组织样品中提取的不同量 DNA 中扩增 527bp 片段。使用针对 FFPE 的 RecoverAll 总核酸提取试剂盒提取 DNA。NTC: 无模板对照。PC: 阳性对照(1 ng纯化的小鼠基因组DNA)。分子量标准参照物为 ZipRuler Express DNA Ladder 2。
Platinum II Taq 热启动 DNA 聚合酶和 2X 预混液的配方,使得研究人员能够对富含 AT 到富含 GC 的多种靶标进行扩增。产品随附提供一管单独的Platinum GC Enhancer,用于对难以扩增、高GC含量的靶标进行特异性扩增并提高产量。
图7:针对富含AT和GC模板的强劲扩增。在50μL PCR反应体系中,从100ng人类基因组DNA中扩增出GC含量逐渐增加的各种DNA片段(GC含量已在相应泳道上方标注)。Platinum GC Enhancer用于> 65%GC含量的靶标。分子量标准参照物为 ZipRuler Express DNA Ladder 2。
由 Platinum II Taq 热启动 DNA 聚合酶产生的 PCR 片段适用于 Sanger 测序。该酶具有出色的性能,通用引物退火温度和快速合成功能,可以轻松简便地生成用于 Sanger 测序的 PCR 扩增子。
Platinum Taq 聚合酶是一款历经二十多年一直为研究者所信赖的产品,已被数千种出版物所引用。新一代热启动DNA聚合酶—Platinum II Taq 热启动 DNA 聚合酶是经全新改造、具有扩增快速、强劲性能的聚合酶。我们向启动新项目的研究人员推荐此款产品,产品性能的优越性能使您从中获益。其相关性能总结于下表中。
Platinum II Taq 热启动 DNA 聚合酶 | Platinum Taq DNA 聚合酶 | |
---|---|---|
技术参数 | ||
使用通用退火温度 | 是 | 否 |
扩增速度 | 15 sec/kb | 1 min/kb |
灵活的延伸步骤a | 是 | 否 |
抑制剂耐受性 | 是 | 否 |
目的片段长度 | 长达 5 kb | 长达 5 kb |
热启动修饰 | 抗体介导 | 抗体介导 |
保真度与 Taq DNA聚合酶比较 | 1x | 1x |
平末端或3‘A端 | 3’A | 3’A |
PCR反应体系的室温稳定性 | 24 h | 24 h |
高GC含量模板 | 是 | 是 |
残留的人类和细菌DNAd被控制在极低水平 | 是的 (≤1 拷贝细菌 | 否 |
产品形式 | ||
预混液 | 无色/绿色b | 无色/绿色b |
单酶 | 无色/绿色c | 无色/绿色b |
a延伸步骤可延长至 60 秒/kb 而不影响扩增的特异性。b选择使用绿色缓冲液,PCR 产物可直接凝胶上样电泳。c绿色缓冲液单独提供,可与单酶配合使用。d在生产 Platinum II Taq 热启动 DNA 聚合酶的过程中,我们采取严格的措施进行控制和验证,以确保每单位聚合酶中含有不超过一个残留细菌基因组 DNA 拷贝。
Usage | Publications |
---|---|
Two-step RT-PCR with human and mouse pluripotent stem cells | Esseltine JL, Brooks CR, Edwards NA et al. (2020) Dynamic regulation of connexins in stem cell pluripotency. Stem Cells 38:52–66. |
MicroRNA-binding site cloning of bovine DNA | Shen X, Tang J, Ru W et al. (2021) CircINSR regulates fetal bovine muscle and fat development. Front Cell Dev Bio 8:615638. |
Usage | Publications |
---|---|
GC-rich PCR of sea lamprey gene, followed by cloning and sequencing | Gong N, Ferreira-Martins D, McCormick SD et al. (2020) Divergent genes encoding the putative receptors for growth hormone and prolactin in sea lamprey display distinct patterns of expression. Sci Rep 10(1):1674. |
Two-step RT-PCR with cDNA from goat primary cells for gene expression analysis | Luan Z, Fan X, Song H et al. (2019) Testosterone promotes GPX5 expression of goat epididymal epithelial cells cultured in vitro. In Vitro Cell Dev Biol Anim 55(9):677–685. |
Chromatin immunoprecipitation (ChIP) assays | Sun D. (2019) Chromatin Immunoprecipitation Assay to Analyze the Effect of G-Quadruplex Interactive Agents on the Binding of RNA Polymerase II and Transcription Factors to a Target Promoter Region. Methods Mol Biol 2035:233–242. |
Usage | Publications |
---|---|
GC-rich PCR of flagellate DNA | Hackl T, Martin R, Barenhoff K et al. (2020) Four high-quality draft genome assemblies of the marine heterotrophic nanoflagellate Cafeteria roenbergensis. Sci Data 7(1):29. |
Subcloning of E. coli genomic DNA fragment | Prahlad J, Yuan Y, Lin J et al. (2020) The DUF328 family member YaaA is a DNA-binding protein with a novel fold. J Biol Chem 295(41):14236–14247. |
PCR of mitochondrial DNA from blood samples | Wharton D, Morey KC, Hanner R. (2021) Maternal inheritance of mitochondrial DNA in mice after inter-species hybridization and 138 generations of backcrossing. Mitochondrial DNA A DNA Mapp Seq Anal 32(2):73–75. |
Usage | Publications |
---|---|
PCR with DNA from FFPE samples for detection of viral (EBV, HPV) sequences | Gupta I, Al Farsi H, Jabeen A et al. (2020) High-Risk Human Papillomaviruses and Epstein-Barr Virus in Colorectal Cancer and Their Association with Clinicopathological Status. Pathogens 9(6):452. |
Amplification of fowl adenoviral DNA from allantoic samples, followed by Sanger sequencing | Wibowo MH, Sahesty A, Mahardika BK et al. (2019) Epizootiology, Clinical Signs, and Phylogenetic Analysis of Fowl Adenovirus in Chicken Farms in Indonesia from 2018 to 2019. Avian Dis 63(4):619–624. |
Usage | Publications |
---|---|
Two-step RT-PCR with human and mouse pluripotent stem cells | Esseltine JL, Brooks CR, Edwards NA et al. (2020) Dynamic regulation of connexins in stem cell pluripotency. Stem Cells 38:52–66. |
MicroRNA-binding site cloning of bovine DNA | Shen X, Tang J, Ru W et al. (2021) CircINSR regulates fetal bovine muscle and fat development. Front Cell Dev Bio 8:615638. |
Usage | Publications |
---|---|
GC-rich PCR of sea lamprey gene, followed by cloning and sequencing | Gong N, Ferreira-Martins D, McCormick SD et al. (2020) Divergent genes encoding the putative receptors for growth hormone and prolactin in sea lamprey display distinct patterns of expression. Sci Rep 10(1):1674. |
Two-step RT-PCR with cDNA from goat primary cells for gene expression analysis | Luan Z, Fan X, Song H et al. (2019) Testosterone promotes GPX5 expression of goat epididymal epithelial cells cultured in vitro. In Vitro Cell Dev Biol Anim 55(9):677–685. |
Chromatin immunoprecipitation (ChIP) assays | Sun D. (2019) Chromatin Immunoprecipitation Assay to Analyze the Effect of G-Quadruplex Interactive Agents on the Binding of RNA Polymerase II and Transcription Factors to a Target Promoter Region. Methods Mol Biol 2035:233–242. |
Usage | Publications |
---|---|
GC-rich PCR of flagellate DNA | Hackl T, Martin R, Barenhoff K et al. (2020) Four high-quality draft genome assemblies of the marine heterotrophic nanoflagellate Cafeteria roenbergensis. Sci Data 7(1):29. |
Subcloning of E. coli genomic DNA fragment | Prahlad J, Yuan Y, Lin J et al. (2020) The DUF328 family member YaaA is a DNA-binding protein with a novel fold. J Biol Chem 295(41):14236–14247. |
PCR of mitochondrial DNA from blood samples | Wharton D, Morey KC, Hanner R. (2021) Maternal inheritance of mitochondrial DNA in mice after inter-species hybridization and 138 generations of backcrossing. Mitochondrial DNA A DNA Mapp Seq Anal 32(2):73–75. |
Usage | Publications |
---|---|
PCR with DNA from FFPE samples for detection of viral (EBV, HPV) sequences | Gupta I, Al Farsi H, Jabeen A et al. (2020) High-Risk Human Papillomaviruses and Epstein-Barr Virus in Colorectal Cancer and Their Association with Clinicopathological Status. Pathogens 9(6):452. |
Amplification of fowl adenoviral DNA from allantoic samples, followed by Sanger sequencing | Wibowo MH, Sahesty A, Mahardika BK et al. (2019) Epizootiology, Clinical Signs, and Phylogenetic Analysis of Fowl Adenovirus in Chicken Farms in Indonesia from 2018 to 2019. Avian Dis 63(4):619–624. |
了解PCR的历史、PCR反应配制所需考虑的因素、DNA聚合酶选择的重要性、常见PCR方法和应用以及疑难解答。
查看我们的网络讲座系列,了解有关逆转录、PCR 和分子克隆等分子生物学主题的相关信息。
查找终点 PCR 和 cDNA 合成实验相关的实验技巧、疑难解答及相关资源。
输入产品号或产品名,搜索手册、实验方案、材料安全数据表、产品文献和证书。
通过电子邮件或电话,联系我们的技术应用科学家,了解有关PCR酶和预混液的其它问题。
Discover customizable manufacturing solutions, product labeling, and packaging capabilities for your specific requirements.
仅供科研使用,不可用于诊断目的。