产品优势
优点详情
1.   我与机构或实验室中的其他人员共用一台仪器。  
很多实时荧光定量 PCR 研究人员面临着当前仪器出现计划冲突的挑战。在当前的标准循环条件下,一次典型的运行需要大约 2 个小时,在每个 8 小时工作日内,该仪器只能容纳 4 名研究人员或运行 4 次。在快速模式下运行当前的实时荧光定量 PCR 仪器,将运行时间从 120 分钟缩短至仅仅 40 分钟,可将相同仪器上的研究人员或运行次数增至三倍。这样一来,您不仅能在约定期限内更快获得结果并处理更多样品,如果任何地方出错,您还能在计划时间内重复运行一次。
如果您的实验室当前没有实现快速功能的仪器,通过加快运行标准循环条件,您仍然能够使实时荧光定量 PCR 仪器的通量加倍。借助我们最新的快速试剂,可以将您的标准运行时间从 120 分钟缩短至 60 分钟。
2.   我需要在当前的实时荧光定量 PCR 仪器上处理更多样品。
节省时间
在当前的标准循环条件下,一次典型的运行需要大约 2 个小时,在每个 8 小时工作日内,只能运行 4 次来处理样品。在快速模式下运行当前的实时荧光定量 PCR 仪器,将运行时间从 120 分钟缩短至仅仅 40 分钟,可将相同系统上的运行次数增至三倍。
多重检测
对于样品通量的指数增长,新型 TaqMan® Fast Advanced 预混液和 TaqMan® Fast Virus 1步法预混液经过优化,可进行多重检测。此预混液经过专门设计,可为多重反应(≥ 2个靶点)提供精确结果,无需牺牲性能。
试验台稳定性
预混液的稳定性是增加每天运行的反应或检测板数时要考虑的另一个重要因素。TaqMan® Fast Advanced 预混液经过专门设计,在预装反应中,可保持长达 72 小时的高性能水平。此预混液具有高稳定性,可向高通量液体处理系统的用户保证第一检测板的结果与最后一个检测板的结果相匹配。
3.  我只有一台标准循环仪。我是否能够实现快速预混液的任何优势?
如果您的实验室当前没有实现快速功能的系统,通过加快运行标准循环条件,您仍然能够使实时荧光定量 PCR 仪器的通量加倍。借助我们最新的快速试剂,可以将您的标准运行时间从 120 分钟缩短至 60 分钟。下表列出了所有的 Applied Biosystems 实时荧光定量 PCR 仪器及其各自加快运行时间的热循环方案。
Applied Biosystems 实时荧光定量 PCR 系统热循环仪条件
参数UNG 孵育聚合酶活化PCR 循环(40次循环)
保持保持变性延伸/退火
温度 (ºC)50959560
7900HT 系统
时间(分钟:秒)
02:00
00:20
00:01
00:20
7900HT 快速系统(快速 96 孔、标准 96 孔或 384 孔区块模块)
ViiA™ 7 系统
StepOne™ 系统
StepOnePlus™ 系统
7500 快速系统
时间(分钟:秒)
02:00
00:20
00:03
00:30
7500 系统
7300 系统
4.  我只想要性能最佳的实时荧光定量 PCR 试剂、仪器和附件,快速或标准型均可。
您需要大数据来解决最迫切的科学问题,意味着您不能满足于表现欠佳的试剂、检测试剂盒、仪器和附件。Life Technologies 提倡使用标准和快速实时荧光定量 PCR,并应用 20 多年的经验,基于实时荧光定量 PCR 技术的最新发展成果为您提供性能最佳的产品。我们提供最新的实时荧光定量 PCR 产品组合帮助您获得卓越数据,所用时间不到原来的一半。
想要了解更多关于我们的最新产品的消息?
ViiA™ 7 实时荧光定量 PCR 系统——新型 ViiA™ 7 实时荧光定量 PCR 系统是第 7 代实时荧光定量 PCR 系统,通过灵活性、性能、集成式 TaqMan® 检测内容和可用的最先进功能实现高生产力 qPCR
TaqMan® Fast Advanced 预混液——提供优于标准预混液的性能,所用时间不到原来的一半
TaqMan® Fast Virus 1步法预混液——可靠、高度灵敏的实时 RT-PCR,即使存在常见的反应抑制剂时也是如此
5. 我想从标准 qPCR 转换为快速 qPCR 而不需要重新优化检测。 
出于此考虑,Life Technologies 开发并验证了所有的快速预混液和方案,快速运行生成的数据相当于传统运行时间内生成的数据。此优势使我们的客户可以从标准形式无缝过渡至快速 qPCR。这意味着您可以从标准转换为快速,无需进行重新优化,即可使用我们超过200万种 TaqMan® 基因表达、基因分型、CNV 和 miRNA 检测试剂盒中的任何一种产品。而任何其他快速预混液供应商则无法提供该优势。
6.  我想从标准 qPCR 转换为快速 qPCR,全天处理检测板时无需担心预混液的稳定性是否会影响结果。
TaqMan® Fast Advanced 预混液是快速产品系列中的最新成员,它经过专门设计,在预装反应中,可保持长达 72 小时的高性能水平。此预混液具有高稳定性,可向高通量液体处理系统的用户保证第一检测板的结果与最后一个检测板的结果相匹配。
对于没有极高通量要求的用户,此预混液增强了稳定性,可提高工作流程的整体便利性,因为您不再受限于完成组装后立即运行检测板的要求。
7.  我想采用快速工作流程但不想增加开支。
对于您的实时荧光定量 PCR 实验而言,与标准循环试剂相比,快速试剂是更具有成本效益的解决方案。当今的快速循环试剂已经过优化,可提供相当于或优于传统 PCR 方法的性能,但是需要的样品和试剂量却更少。这样您就可以使用比典型标准循环条件下更少的试剂。
对于因预算受限而无法购买新仪器的用户而言,快速试剂使其可以减少仪器瓶颈并提高每日通量。当您转而使用快速试剂时,您可以使用当前拥有的设备并提高可以处理的实验次数,创造出巨大价值。
另外,新型 TaqMan® Fast Advanced 预混液和 TaqMan® Fast Virus 1步法预混液针对多重检测进行优化,可进一步节约试剂、检测试剂盒和塑料产品。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。