›
生命科学
›
聚合酶链式反应 (PCR)
›
实时荧光定量 PCR
›
实时荧光定量PCR学习中心
›
实时 PCR 基础知识
›
一步法与两步法
找好价,找折扣,请点击此处查看全部促销产品 ›
一步法与两步法实时荧光定量 PCR 对比
展开导航
‹
实时 PCR 基础知识
Taq Talk系列视频中文版
›
实时荧光定量PCR原理及基础知识
›
实时荧光定量 PCR:了解 Ct
›
快速实时荧光定量 PCR 的优点
›
一步法与两步法
›
qPCR 的绝对定量与相对定量
›
实时荧光定量 PCR、数字 PCR 与传统 PCR 对比
›
TaqMan 与 SYBR 试剂对比
›
TaqMan 检测试剂盒如何工作?
›
查询 TaqMan 系列视频
›
实时荧光定量 PCR 故障排除工具
›
What is UNG/UDG?
›
Avoiding Contamination
›
Calculating Primer and Probe Concentrations
›
Why TaqMan Assay Design is Important
›
Efficiency of Real-Time PCR
›
What is multiplexing?
›
Taq Talk Video Series
›
选择1步法试剂盒,如果您......
选择2步法试剂盒,如果您......
不保存 cDNA
需要保存 cDNA
一次或几次使用后丢弃样品
样品数量有限
有许多带有一个或多个靶点的样品
每个样品有很多靶点
使用移液机器人
要求 RT 和 PCR 步骤均发挥最大性能
选择降低手术过程中交叉感染的概率
需要缩短得出结果的时间
一步法试剂盒概述
两步法试剂盒概述
仅供科研使用,不可用于诊断目的。