Search Thermo Fisher Scientific
Invitrogen Novex Tris-甘氨酸预制胶是一款性能理想的凝胶,适用于多种样本类型和宽范围分子量的蛋白。它们可提供清晰笔直的条带,带有易于上样的高容量上样孔,可用于变性或非变性凝胶电泳应用。
可选凝胶尺寸 | 小型胶:8 cm x 8 cm (1.0 mm 厚) 中型胶:8 cm x 13 cm (1.0 mm 厚) |
储存条件 | 2–8°C |
有效期 | 多达 12 个月 |
推荐的上样缓冲液 | SDS-PAGE:Novex Tris-甘氨酸 SDS 上样缓冲液 非变性-PAGE:Novex Tris-甘氨酸非变性上样缓冲液 |
推荐的电泳缓冲液 | SDS-PAGE:Novex Tris-甘氨酸 SDS 电泳缓冲液 非变性-PAGE:Novex Tris-甘氨酸非变性电泳缓冲液 |
推荐的转印缓冲液 | Novex Tris-甘氨酸转印缓冲液 |
凝胶体系 | Tris-甘氨酸 |
可选的聚丙烯酰胺浓度 | 6%, 8%, 10%, 12%, 14%, 16%, 4–12%, 4–20%, 8–16%, 10–20% |
分离范围(变性) | 8–250 kDa |
与小型胶配套的电泳槽(设备) | 小型胶电泳槽 或 XCell SureLock Mini-Cell 电泳槽 |
与中型胶配套的电泳槽(设备) | Invitrogen XCell4 SureLock Midi-Cell 电泳槽或 Bio-Rad 标准(需配转接头) |
分离方式 | SDS-PAGE:根据分子量分离蛋白质 非变性-PAGE:固有电荷,分子大小 |
应用 | SDS-PAGE, 非变性-PAGE |
孔类型* | 小型胶:1D,楔形孔形式(每孔上样量高达 60 µL) 中型胶:1D |
*并非每种上样孔类型都提供所有浓度的凝胶
Invitrogen Novex Tris-甘氨酸小型胶均具有独特的楔形孔,可提供更高的蛋白上样体积,因此您可以在每个孔中上样多达两倍的蛋白质样品。
孔尺寸 | 推荐上样体积 | 最大上样体积 | 最高蛋白上样量 |
---|---|---|---|
10-孔 | 40 µL | 60 µL | 0.5 µg/条带 |
12-孔 | 30 µL | 45 µL | 0.4 µg/条带 |
15-孔 | 20 µL | 35 µL | 0.25 µg/条带 |
17-孔 | 15 µL | 30 µL | 0.2 µg/条带 |
即使在稀释样品中也可以检测蛋白质,或者测量低丰度蛋白质的表达。有了更多的上样空间,您不再需要担心样品溢出和蛋白质印迹上的孔间污染。无需使用特殊的凝胶上样吸头,蛋白上样操作也更加容易。
Novex Tris-甘氨酸预制胶(楔形孔形式)可增加蛋白上样体积。(A) 在 Invitrogen Novex Tris-甘氨酸 10孔胶的相间泳道中,加入体积逐渐增加的荧光蛋白 ladder(20 μL–60 μL)。(B) 在供应商胶 B 的相间泳道中,以同样方式加入相同的荧光蛋白 ladder(20 μL–60 μL)。在凝胶 B 中,在与 50-μL 和 60-μL 上样泳道相邻的泳道中观察到样品溢出产生的信号。
Invitrogen Novex Tris-甘氨酸小型胶和Novex Tris-甘氨酸 Plus中型胶是基于经典 Laemmli 蛋白电泳体系而优化的聚丙烯酰胺凝胶,可与 Laemmli 样品和电泳缓冲液搭配使用。Novex Tris-甘氨酸胶可将一系列蛋白转化成清晰分辨的条带,实现可重复的蛋白分离。
Novex Tris-甘氨酸胶的特点包括:
Novex Tris-甘氨酸预制胶不含 SDS,可用于变性或非变性蛋白的分离。对于变性蛋白,我们推荐使用tris-甘氨酸SDS样品缓冲液以及tris-甘氨酸SDS电泳缓冲液。对于非变性蛋白,我们推荐使用tris-甘氨酸非变性样品缓冲液以及tris-甘氨酸非变性电泳缓冲液。
Novex Tris-甘氨酸预制胶使用含有以下三种离子的tris-甘氨酸非连续缓冲液体系:
与其他市售预制胶相比,Novex Tris-甘氨酸预制胶的设计目的是提供具有更佳条带质量和分辨率的笔直条带。
Novex Tris-甘氨酸预制胶的条带质量。将蛋白 质分子量标准,纯化的蛋白和大肠杆菌裂解物上样至 Invitrogen Novex Tris-甘氨酸4–20% 梯度预制胶(A),以及其他供应商(B)的4–20% 梯度胶上。在凝胶(A)上观察到更笔直的泳道,蛋白裂解物条带具有更好的清晰度和分辨率。泳道 1、5、10:5 µL Thermo Scientific PageRuler 非预染蛋白 Ladder;泳道 2、6、9:5 µL Invitrogen Mark12 非预染蛋白质标准;泳道 3:10 µg 大肠杆菌 裂解物;泳道 4:6 µg BSA;泳道 7:6 µg hIgG;泳道 8:20 µg 大肠杆菌裂解物。
Novex Tris-甘氨酸凝胶可带来清晰笔直的直带。蛋白质分子量标准和细胞裂解物被上样到431 Novex Tris-甘氨酸4–20% 梯度预制胶上,并使用 Invitrogen iBlot 2 转印系统 将其转印到硝酸纤维素膜上。泳道 1:Invitrogen iBright 预染蛋白质分子量标准;泳道 2:Invitrogen MagicMark XP 免疫印迹蛋白质标准;泳道 3–7:431细胞裂解物,15 µg, 5 µg, 1.67 µg, 0.55 µg, 0.19 µg.
与其他市售预制胶相比,使用 Novex Tris-甘氨酸预制胶可以实现更出色的蛋白质完整性。
Novex Tris-甘氨酸预制胶可以实现更出色的蛋白质完整性。将蛋白 质分子量标准,纯化的蛋白和大肠杆菌裂解物上样至 Invitrogen Novex Tris-甘氨酸4–20% 梯度预制胶(A)上,以及其他供应商4–20% 梯度胶(B)上。凝胶(B)在泳道 3、4、7、8 的主带下面显示出多个低分子量蛋白的降解产物。凝胶 (A) 中则未见降解产物。凝胶 (A) 与 凝胶 (B)相比,蛋白裂解物条带显示出更理想的清晰度和分辨率。泳道 1、10:5 µL Mark12 非预染蛋白质标准;泳道 2:10 µg 大肠杆菌 裂解物;泳道 3:6 µg 过氧化氢酶;泳道 4:6 µg 碳酸酐酶;泳道 5:6 µg 溶菌酶;泳道 6:6 µg hIgM;泳道 7:6 µg BSA;泳道 8:6 µg β-半乳糖苷酶;泳道 9:20 µg 大肠杆菌裂解物
可选凝胶尺寸 | 小型胶:8 cm x 8 cm (1.0 mm 厚) 中型胶:8 cm x 13 cm (1.0 mm 厚) |
储存条件 | 2–8°C |
有效期 | 多达 12 个月 |
推荐的上样缓冲液 | SDS-PAGE:Novex Tris-甘氨酸 SDS 上样缓冲液 非变性-PAGE:Novex Tris-甘氨酸非变性上样缓冲液 |
推荐的电泳缓冲液 | SDS-PAGE:Novex Tris-甘氨酸 SDS 电泳缓冲液 非变性-PAGE:Novex Tris-甘氨酸非变性电泳缓冲液 |
推荐的转印缓冲液 | Novex Tris-甘氨酸转印缓冲液 |
凝胶体系 | Tris-甘氨酸 |
可选的聚丙烯酰胺浓度 | 6%, 8%, 10%, 12%, 14%, 16%, 4–12%, 4–20%, 8–16%, 10–20% |
分离范围(变性) | 8–250 kDa |
与小型胶配套的电泳槽(设备) | 小型胶电泳槽 或 XCell SureLock Mini-Cell 电泳槽 |
与中型胶配套的电泳槽(设备) | Invitrogen XCell4 SureLock Midi-Cell 电泳槽或 Bio-Rad 标准(需配转接头) |
分离方式 | SDS-PAGE:根据分子量分离蛋白质 非变性-PAGE:固有电荷,分子大小 |
应用 | SDS-PAGE, 非变性-PAGE |
孔类型* | 小型胶:1D,楔形孔形式(每孔上样量高达 60 µL) 中型胶:1D |
*并非每种上样孔类型都提供所有浓度的凝胶
Invitrogen Novex Tris-甘氨酸小型胶均具有独特的楔形孔,可提供更高的蛋白上样体积,因此您可以在每个孔中上样多达两倍的蛋白质样品。
孔尺寸 | 推荐上样体积 | 最大上样体积 | 最高蛋白上样量 |
---|---|---|---|
10-孔 | 40 µL | 60 µL | 0.5 µg/条带 |
12-孔 | 30 µL | 45 µL | 0.4 µg/条带 |
15-孔 | 20 µL | 35 µL | 0.25 µg/条带 |
17-孔 | 15 µL | 30 µL | 0.2 µg/条带 |
即使在稀释样品中也可以检测蛋白质,或者测量低丰度蛋白质的表达。有了更多的上样空间,您不再需要担心样品溢出和蛋白质印迹上的孔间污染。无需使用特殊的凝胶上样吸头,蛋白上样操作也更加容易。
Novex Tris-甘氨酸预制胶(楔形孔形式)可增加蛋白上样体积。(A) 在 Invitrogen Novex Tris-甘氨酸 10孔胶的相间泳道中,加入体积逐渐增加的荧光蛋白 ladder(20 μL–60 μL)。(B) 在供应商胶 B 的相间泳道中,以同样方式加入相同的荧光蛋白 ladder(20 μL–60 μL)。在凝胶 B 中,在与 50-μL 和 60-μL 上样泳道相邻的泳道中观察到样品溢出产生的信号。
Invitrogen Novex Tris-甘氨酸小型胶和Novex Tris-甘氨酸 Plus中型胶是基于经典 Laemmli 蛋白电泳体系而优化的聚丙烯酰胺凝胶,可与 Laemmli 样品和电泳缓冲液搭配使用。Novex Tris-甘氨酸胶可将一系列蛋白转化成清晰分辨的条带,实现可重复的蛋白分离。
Novex Tris-甘氨酸胶的特点包括:
Novex Tris-甘氨酸预制胶不含 SDS,可用于变性或非变性蛋白的分离。对于变性蛋白,我们推荐使用tris-甘氨酸SDS样品缓冲液以及tris-甘氨酸SDS电泳缓冲液。对于非变性蛋白,我们推荐使用tris-甘氨酸非变性样品缓冲液以及tris-甘氨酸非变性电泳缓冲液。
Novex Tris-甘氨酸预制胶使用含有以下三种离子的tris-甘氨酸非连续缓冲液体系:
与其他市售预制胶相比,Novex Tris-甘氨酸预制胶的设计目的是提供具有更佳条带质量和分辨率的笔直条带。
Novex Tris-甘氨酸预制胶的条带质量。将蛋白 质分子量标准,纯化的蛋白和大肠杆菌裂解物上样至 Invitrogen Novex Tris-甘氨酸4–20% 梯度预制胶(A),以及其他供应商(B)的4–20% 梯度胶上。在凝胶(A)上观察到更笔直的泳道,蛋白裂解物条带具有更好的清晰度和分辨率。泳道 1、5、10:5 µL Thermo Scientific PageRuler 非预染蛋白 Ladder;泳道 2、6、9:5 µL Invitrogen Mark12 非预染蛋白质标准;泳道 3:10 µg 大肠杆菌 裂解物;泳道 4:6 µg BSA;泳道 7:6 µg hIgG;泳道 8:20 µg 大肠杆菌裂解物。
Novex Tris-甘氨酸凝胶可带来清晰笔直的直带。蛋白质分子量标准和细胞裂解物被上样到431 Novex Tris-甘氨酸4–20% 梯度预制胶上,并使用 Invitrogen iBlot 2 转印系统 将其转印到硝酸纤维素膜上。泳道 1:Invitrogen iBright 预染蛋白质分子量标准;泳道 2:Invitrogen MagicMark XP 免疫印迹蛋白质标准;泳道 3–7:431细胞裂解物,15 µg, 5 µg, 1.67 µg, 0.55 µg, 0.19 µg.
与其他市售预制胶相比,使用 Novex Tris-甘氨酸预制胶可以实现更出色的蛋白质完整性。
Novex Tris-甘氨酸预制胶可以实现更出色的蛋白质完整性。将蛋白 质分子量标准,纯化的蛋白和大肠杆菌裂解物上样至 Invitrogen Novex Tris-甘氨酸4–20% 梯度预制胶(A)上,以及其他供应商4–20% 梯度胶(B)上。凝胶(B)在泳道 3、4、7、8 的主带下面显示出多个低分子量蛋白的降解产物。凝胶 (A) 中则未见降解产物。凝胶 (A) 与 凝胶 (B)相比,蛋白裂解物条带显示出更理想的清晰度和分辨率。泳道 1、10:5 µL Mark12 非预染蛋白质标准;泳道 2:10 µg 大肠杆菌 裂解物;泳道 3:6 µg 过氧化氢酶;泳道 4:6 µg 碳酸酐酶;泳道 5:6 µg 溶菌酶;泳道 6:6 µg hIgM;泳道 7:6 µg BSA;泳道 8:6 µg β-半乳糖苷酶;泳道 9:20 µg 大肠杆菌裂解物
仅供科研使用,不可用于诊断目的。