Search Thermo Fisher Scientific
RNA 干扰 (RNAi) 是有效敲低基因表达和研究各种细胞类型中蛋白功能的最佳方法。 与传统的小/短干扰 RNA (siRNA) 相比,使用载体来进行 RNAi 实验能极大地扩大实验的可行性。
载体技术可帮助您:
表 1.RNAi 载体技术对比。
BLOCK-iT™ Pol II miR RNAi | BLOCK-iT™ shRNA |
---|---|
Pol II 表达系统 | Pol III 表达系统 |
miRNA 的多顺反子表达(链锁作用) | 每一启动子表达单一 shRNA |
共表达 GFP,以便对表达进行追踪 | 只能追踪传递过程(使用独立的表达盒) |
与大多数 Gateway DEST 载体兼容 | 与 BLOCK-iT™ DEST 载体兼容 |
最佳设计成功率(>70%) | 中等设计成功率(约 50%) |
表 2.我们的 RNAi 载体产品。
产品类型 | 描述 | 在线订购 |
---|---|---|
BLOCK-iT™ miR RNAi 选择 | 预设计的 miR RNAi 载体插入片段,适用于任何生物体 | 载体插入片段:BLOCK-iT™ RNAi 表达片段 载体骨架:在线目录 |
BLOCK -iT™ Pol II miR Validated miRNA Vector DuoPak | 经过验证的 miR RNAi 构建体,适用于人激酶基因 | 甘油菌:BLOCK-iT™ RNAi 表达片段 |
定制的 BLOCK-iT™ Pol II miR RNAi 载体 | 定制的 miR RNAi 载体,适用于任何生物体 | 载体插入片段:BLOCK-iT™ RNAi 设计软件 载体骨架:在线目录 |
BLOCK-iT™ shRNA 载体 | 定制的 shRNA 载体,适用于任何生物体 | 载体插入片段:BLOCK-iT™ RNAi 设计软件 载体骨架:在线目录 |
RNAi 载体对照 | 转染对照、阳性对照及阴性对照,适用于各种 RNAi 实验 | 在线目录 |
Ambion pSilencer™ siRNA 表达载体
pSilencer siRNA 表达载体系列产品包括几种带有 U6(RNA 聚合酶 III)启动子的经典质粒载体。 这些系统均包含预切载体、阴性对照载体及阳性对照插入片段。 请注意,这些载体并不包含细胞,也不兼容 Gateway。
表达载体 | 载体类型 | 应用 |
---|---|---|
pSilencer 2.1-U6 Neo | shRNA 载体(不兼容 Gateway) | 在转染细胞中瞬时或稳定表达 shRNA。 用新霉素筛选稳定表达株。 |
pSilencer 2.1-U6 Hygro | shRNA 载体(不兼容 Gateway) | 在转染细胞中瞬时或稳定表达 shRNA。 用潮霉素筛选稳定表达株。 |
pSilencer 2.1-U6 Puro | shRNA 载体(不兼容 Gateway) | 在转染细胞中瞬时或稳定表达 shRNA。 用嘌呤霉素筛选稳定表达株。 |
定制服务
您是否需要 RNAi 研究方面的帮助?立即联系我们进行咨询和询价。
问题
请将您的问题通过以下邮箱地址发送至我们的高级研究人员:RNAiresearcher@thermofisher.com