Search
我们已经开发了高通量基因分型、基因组分析、嵌合分析和拷贝数分析的解决方案,当今的植物生物技术研究人员可借此实现从序列到功能的分析。
重测序应用对 DNA 进行测序后,与已知序列或参考序列进行比较
确认新一代测序结果使用新一代测序技术对确定的感兴趣区域进行 Sanger 测序
SNP 基因分型检测1到10个单核苷酸多态性 (SNP)
AFLP基因组分析方法,用于鉴定样品之间的 DNA 多态性。
SSCP利用电泳迁移率差异查找大量样品中的变异体,从而减少 DNA 测序运行次数。
基于微卫星的应用连锁定位研究、关联定位研究、生物鉴定、嵌合分析、DNA 聚合酶不稳定性分析以及更多相关应用。
BAC 指纹图谱分析采用简单快速的方法分析和组织您的 BAC 文库。
ISSR基于微卫星间区域差异的基因分型技术。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。