Search Thermo Fisher Scientific
无论您是在饲养层上培养细胞还是需要适用于更多临床应用的无饲养层、无异种条件,Gibco 产品都能为您提供各种选择,帮助您在适当环境中培养多能干细胞。我们提供的细胞外基质 (ECM) 可以:
立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | |
ESC 和 iPSC 培养最常用的基底膜基质 | 最常用基底膜的简化解决方案 | 为配合 Essential 8 培养基的使用进行了优化 | 在复杂转换条件下的恢复速度出众 | |
---|---|---|---|---|
产品名称 | Geltrex,无 LDEV 且经过hESC验证合格 | Geltrex,即用型且经 hESC验证合格 | 玻连蛋白 (VTN-N) | 层粘连蛋白 521 |
CTS 版可选 | 暂不提供 | CTS CELLstart 基质 | CTS 玻连蛋白 (VTN-N) 人重组蛋白 | 暂不提供 |
推荐应用 | 饲养层和无饲养层培养 | 饲养层和无饲养层培养 | 无饲养层和无异源成分培养 | 无饲养层和无异源成分培养 |
推荐培养基搭配 | StemPro hESC SFM 或 StemFlex 培养基 | StemPro hESC SFM 或 StemFlex 培养基 | StemFlex 培养基或Essential 8 Flex 培养基 | StemFlex 培养基或Essential 8 Flex 培养基 |
来源 | 培养小鼠 EHS 肿瘤细胞;不明确 | 培养小鼠 EHS 肿瘤细胞;不明确 | 人体(重组);明确 | 人体(重组);明确 |
储存温度: | 冷冻(-20 至 -80°C) | 冷藏(2 至 8°C) | 冷冻(-20 至 -80°C) | 冷冻(-20 至 -80°C) |
试剂制备时间 | 冰上解冻,冷藏过夜,1:100 稀释 | 即用型 | 室温解冻,1:100 稀释 | 2-8°C 下解冻,1:50 稀释 |
单位规格 | 1 mL 或 5 mL | 50 mL | 1 mL | 1 mL 或 10 mL |
包被板数/单位/范围 | 16x6 孔板,1 mL 瓶,1:100 稀释 | 8x6 孔板 | 16x6 孔板,1 mL 瓶,1:100 稀释 | 3x6 孔板,1 mL 瓶 |
附着因子 0.1% 明胶,(货号 S006100)可用于饲养层附着。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。