Essential 8 iPS细胞培养基体系
仅含干细胞必需成分。
不含其它组分。
Gibco Essential 8 细胞培养基基于最原始的配方,是我们成分明确、一致性高的无滋养层培养基,用于培养诱导多能干细胞(iPSC)。它已针对多种应用进行了优化,可帮助研究人员实现对其PSC培养体系的极致控制效果。
需要帮助?下载手册
Essential 8细胞培养基资源
Gibco PSC Media are manufactured according to cGMP for medical devices, 21 CFR Part 820
您需要在哪些方面更精准地控制自己的多能干细胞培养?
timer
stress
E8 media
您需要控制哪些方面?Essential 8 iPS细胞培养基的不同应用比较。
PSC维持与扩增Essential 8 细胞培养基
  • 一致性佳—相较于现有的无滋养层培养基,Essential 8 干细胞培养基不含BSA,避免了其带来的不一致问题
  • 性价比高—与其他无滋养层培养基相比,可实现更经济、可扩展的PSC培养
  • 稳定高效—利用无异源成分、cGMP级培养基进行可靠且一致的细胞培养
灵活的换液方案Essential 8 Flex 细胞培养基
  • 无需每日换液—稳定的FGF2,能够在2天不换液并且不调整培养方案的情况下,维持细胞的多能性。
  • 易于转换—与原始Essential 8配方相同的设置、应用和实验方案。
  • 经验证—基于原始Essential 8 配方,在长期培养中维持细胞多能性和正常核型。
细胞分化Essential 6™ 细胞培养基
  • 可实现分化—不含bFGF,因而可用于类胚体的形成并介导分化
  • 灵活性— 提供了一种灵活的不含生长因子的基础培养基,像TGFβ,bFGF或其他蛋白、分子和添加剂都可被灵活地加入以适应不同的应用
高压力事件
Essential 8 细胞培养基 + RevitaCell添加剂
  • 最大限度地减少高压力事件影响—RevitaCell添加剂通过更特异性的ROCK抑制剂在高难度应用中支持细胞
  • 非依赖性—显示与其他ROCK抑制剂不同,其对下游细胞实用具有非依赖性的影响
  • 应用范围更广— 可使用Essential 8培养基进行需要额外支持的应用
从基于滋养层的培养中适应性转变Essential 8
适应试剂盒
  • 自信地转变—通过最小的工作量,使细胞从滋养层依赖培养体系适应转换至无滋养层培养体系,同时维持最大的细胞活力。
  • 生理相关—可在最大限度减少分化的情况下扩增细胞
  • 可扩展—以单细胞形式传代干细胞系,并对遗传稳定性没有影响
从实验室转变到临床研究
CTS Essential 8 细胞培养基
  • 无动物来源成分—通过完全确定的,不含动物和人源成分的配方将风险降低到最小
  • GMP级—在FDA批准用于医疗器械的注册场所进行符合cGMP标准的生产
  • 外源因子测试实验及规范文件—具备FDA药物主文件(DMF)备案
将压力带来的影响最小化 - RevitaCell添加剂可通过更为特定的ROCK抑制剂在压力应用中对细胞进行支持
无成瘾影响 - 不会像其他ROCK抑制剂那样会对下游细胞的应用产生成瘾影响
可扩展的应用 - 使得Essential 8培养基可用于细胞需要额外支持的应用
相关细胞培养产品
Essential 8 iPS细胞培养基体系和配套试剂为多能干细胞提供了成分最明确、一致性最好的培养条件。针对以下工作流程推荐的每一种试剂均成分明确、无异源成分,可确保您始终能够获得一致的结果。以下是使用Essential 8 细胞培养基体系从重编程进行到分化的工作流程实例。
Essential 8 Media System
essential 6
ytoTune-iPS 2.0仙台病毒重编程试剂盒  
含有一个多顺反子载体,可将重编程效率提高至1.2%。
essential 8
Essential 8 细胞培养基只含有干细胞培养必需的8种组分,使培养一致性更佳。
psc
PSC冻存试剂盒包含无异源成分的即用型冻存培养基和化学成分确定的复苏添加剂RevitaCell™,其在解冻后能够一致地令复苏后存活率超过50%。
essential 6 干细胞培养基
Essential 6 细胞培养基不含用于防止分化而维持多能性的bFGF。
仅供科研使用。不可用于诊断程序。Essential 8和Essential 6是Cellular Dynamics International, Inc的商标。