介绍
Essential 8™ 培养基是一种成分完全明确的无饲养层培养基,专为人多能干细胞 (PSC) 的生长和扩增而配制。Essential 8™ 培养基最初由 James Thomson 实验室的 Chen 等人1所开发并经 Cellular Dynamics International 所验证,目前已经得到了广泛的测试并证明可维持多种 PSC 细胞系的多能性。与大多数无饲养层培养基不同,Essential 8™ 培养基无需会导致批间差异的 BSA(牛血清白蛋白)或 HSA(人血清白蛋白)。此外,大多数无血清培养基由20多种成分组成,增加了复杂性、时间和成本,而 Essential 8™ 培养基仅由8种成分组成。Essential 8™ 完全培养基通过将 Essential 8™ 添加剂 (50X) 添加到随产品提供的 Essential 8™ 基础培养基中制备而成。
人 PSC 在 Essential 8™ 完全培养基中的标准自然生长条件为 37°C、含 5% CO2 的潮湿环境。培养物在玻连蛋白包被的经组织培养处理容器中的 Essential 8™ 完全培养基中生长,必须使用 EDTA 进行传代。与在其他无饲养层培养基中相比,细胞传代通常早约24小时,当细胞融合度达 85% 时进行传代。这种简单的无异种成分培养基可将批次差异降至最低,改善了多能干细胞的无饲养层培养条件。
需要的材料
  • Essential 8™ 培养基,由 Essential 8™ 基础培养基和 Essential 8™ 添加剂 (50X) 组成(货号 A1517001
  • 截短型重组人玻连蛋白 (VTN-N)(货号 A14700)或 Geltrex ® 经 hESC 验证的无 LDEV 低生长因子基底膜基质(货号 A1413301
  • 不含钙、镁离子的 Dulbecco's PBS (DPBS)(货号 14190-144
  • Versene 溶液(货号 15040-066)或 UltraPure™ 0.5 M EDTA,pH 8.0(货号 15575-020
  • 含 GlutaMAX™-I 的 Dulbecco 改良 Eagle 培养基 (DMEM)(货号 10569-010
  • 二甲基亚砜 (DMSO)(Sigma,货号 D2650)
  • 37°C 水浴
  • 适当的组织培养板和用品
制备培养基与材料
Essential 8™ 培养基(500 mL 完全培养基)
  1. 室温下解冻 Essential 8™ 添加剂 (50X) 约 1 h。请勿在 37°C 下对冷冻的添加剂解冻。
  2. 要制备 500 mL Essential 8™ 完全培养基,请在无菌条件下混合下列组分:
    组分用量
    Essential 8™ 基础培养基490 mL
    Essential 8™ 添加剂 (50X)10 mL
  3. Essential 8™ 完全培养基可在 2–8°C 条件下储存最长2周。
    注:在使用前,请在室温下预热当天所需的完全培养基,直到触感不再冰凉。请勿在 37°C 下预热培养基。
含 0.5 mM EDTA 的 DPBS 溶液 (50 mL)
  1. 要制备 50 mL 含 0.5 mM EDTA 的 DPBS 溶液,请在生物安全柜中以无菌条件将以下组分混合于 50 mL 锥形管中:
    组分用量
    不含钙、镁离子的 DPBS50 mL
    0.5 M EDTA50 μL
  2. 对溶液进行过滤灭菌。溶液可在室温下储存最长6个月。
使用玻连蛋白 (VTN-N) 包被培养容器
  1. 接收后,将玻连蛋白样品瓶在室温下解冻并在聚丙烯管中制备 60 μL 玻连蛋白等分试样。将等分试样在–80°C 条件下冷冻或立即使用。
  2. 在包被培养容器之前,使用以下公式计算玻连蛋白的工作浓度,并适当稀释储备液。培养表面积和所需用量请参见表1。
    玻连蛋白的最佳工作浓度取决于细胞系。我们建议在培养表面采用 0.1–1.0 μg/cm2 的最终包被浓度,具体取决于您的细胞系。对于人 PSC 培养,我们通常使用 0.5 μg/cm2 的玻连蛋白。
    示例:要以 0.5 μg/cm2 的包被浓度包被6孔板,您需要按以下工作浓度制备 6 mL 稀释玻连蛋白溶液(10 cm2/孔表面积,1 mL 稀释玻连蛋白/孔;见表1):
  3. 要包被6孔板的孔,从 –80°C 储存条件下取出 60 μL 玻连蛋白等分试样,并在室温下解冻。每个6孔板需要一份 60 μL 等分试样。
  4. 室温下,将 60 μL 解冻的玻连蛋白加入含 6 mL 无菌 DPBS(不含钙、镁离子)的 15 mL 锥形管中。通过用移液器上下吹吸玻连蛋白稀释液,轻轻重悬。
    注:所得工作浓度为 5 μg/mL(即,1:100 稀释)。
  5. 向6孔板的每个孔中分装 1 mL 稀释的玻连蛋白溶液(其他培养容器的推荐用量参见表1)。
    注:当用于以 1 mL/孔包被6孔板(10 cm2/孔)时,最终浓度为 0.5 μg/cm2。
  6. 室温孵育1小时。
    注:培养皿可立即使用,也可用实验室薄膜包裹在 2–8°C 下储存最长一周。请勿使容器干燥。使用前,将培养容器预热至室温至少1小时。
  7. 从培养容器中吸出稀释的玻连蛋白溶液并弃去。去除玻连蛋白后无需冲洗培养容器。细胞可直接在玻连蛋白包被的培养皿上传代。
    注:Geltrex® 经 hESC 验证的无 LDEV 低生长因子基底膜基质可以代替玻连蛋白(参见附录)。
    表1所需的稀释玻连蛋白用量
    培养容器表面积 (cm2)稀释底物的用量 (mL)
    6孔板10 cm2/孔1 mL/孔
    12孔板4 cm2/孔0.4 mL/孔
    24孔板2 cm2/孔0.2 mL/孔
    35 mm 培养皿10 cm21 mL
    60 mm 培养皿20 cm22 mL
    100 mm 培养皿60 cm26 mL
返回顶部
PSC 传代
何时分传细胞
通常,在出现以下情况之一时,分传细胞:
  • PSC 集落太密集或太大。
  • PSC 集落分化增强。
  • 通常每4天,集落会覆盖约 85% 的培养容器表面积。即使集落稀疏且较小,也应每 4-5 天分传一次培养物。
图1 A. 传代后24小时,更换培养基前,在玻连蛋白上的 Essential 8™ 培养基中生长的 PSC。B. 在玻连蛋白上的 Essential 8™ 培养基中生长的可供传代的 PSC。C. 在玻连蛋白上的 Essential 8™ 培养基中生长的过度融合的 PSC。
分传比例
  • 分传比例可能有所不同,但对于早期传代通常在 1:2 和 1:4 之间,对于成熟的培养物通常在 1:3 和 1:12 之间。有时,细胞生长速度不同,需要调节分传比例。
  • 一般规则是遵循上次分传比例,并根据 PSC 集落的外观调整该比例。如果细胞健康且集落间隔足够,则采用相同的分传比例。如果它们过于密集和拥挤,则提高该比例。如果细胞稀疏,则降低该比例。
使用 Versene 或 EDTA 对 PSC 集落进行传代
:到第4代,新衍生的 PSC 细胞系可能含有相当数量的分化。无需在传代之前去除分化的材料。通过增殖/分传细胞,整个早期传代的整体培养物健康状况应得到改善。
重要提示:对于在 Essential 8™ 培养基和玻连蛋白上培养的细胞,胶原酶和分散酶等酶的效果不佳。使用这些酶传代细胞导致活力和贴壁能力下降。
  1. 开始前,在通风橱中将玻连蛋白包被的培养皿平衡至室温(大约需要1小时)。在室温下预热所需用量的 Essential 8™ 培养基,直到触感不再冰凉。
    注:请勿在 37°C 水浴中预热培养基。
  2. 用巴斯德吸管从含 PSC 的容器中吸出用过的培养基,并用不含钙、镁离子的 Dulbecco’s PBS (DPBS) 冲洗容器两次。推荐用量请参见表2。
  3. 向含有 PSC 的容器中加入 1X Versene 溶液。根据不同的培养皿尺寸调整 Versene 的用量(请参见表2)。涡旋培养皿以包被整个细胞表面。
    :含 0.5 mM EDTA 的 DPBS 溶液可替代 Versene 溶液。
  4. 将容器在室温下孵育 5–8 分钟或在 37°C 下孵育 4–5 分钟。当细胞开始分离并变圆且在显微镜观察到集落中出现空洞时,即可从容器中取出。
    :在更大的容器或某些细胞系中,该过程可能需要5分钟以上。
  5. 用巴斯德吸管吸出 Versene 溶液。
  6. 根据表2向培养皿中添加预热的 Essential 8™ 完全培养基。
    表2所需的试剂用量
    培养容器近似表面积 (cm2)DPBS (mL)1X Versene 溶液 (mL)Essential 8™ 完全培养基 (mL)
    6孔板10 cm2/孔2 mL/孔1 mL/孔2 mL/孔
    12孔板4 cm2/孔1 mL/孔0.4 mL/孔1 mL/孔
    24孔板2 cm2/孔0.5 mL/孔0.2 mL/孔0.5 mL/孔
    35 mm 培养皿10 cm22 mL1 mL2 mL
    60 mm 培养皿20 cm24 mL2 mL4 mL
    100 mm 培养皿60 cm212 mL6 mL12 mL
  7. 使用 5 mL 玻璃移液器轻轻喷射培养基,将集落吹起,从孔中取出细胞。避免产生气泡。将细胞收集到 15 mL 锥形管中。
    重要提示:请勿从培养皿中刮取细胞。可能有明显的未脱落和遗留的细胞斑块。请勿尝试通过刮取进行回收。
    :经 Versene 处理后,需要很少或不需要额外移液来破碎细胞团块。只需进行两至三次研磨。请勿用力吸取,否则集落会破碎。
    :根据细胞系的不同,一次只能处理一到三个孔,向孔中加入 Essential 8™ 培养基后,快速取出细胞。Versene 的初始效应将被培养基迅速中和。一些细胞系在加入培养基后会非常迅速地重新贴壁,必须一次取出1个孔的细胞。另外一些细胞系重新贴壁的速度较慢,一次可以取出3个孔的细胞。
  8. 从预包被的培养皿中吸出残留的玻连蛋白溶液。
  9. 向包被的6孔板的每个孔中加入适量的预热 Essential 8™ 培养基,使得加入细胞悬液后每个孔中含有 2 mL 培养基。有关其他培养容器的用量,请参见表2。
  10. 轻轻翻转几次,混合步骤7得到的细胞悬液,然后按照所需分传比例,转移适量细胞悬液至含预热 Essential 8™ 完全培养基的各孔中。
  11. 以划8字的方式快速移动容器数次,将细胞分散于容器表面。
  12. 将培养皿轻轻放入 37°C、5% CO2 培养箱,并孵育细胞过夜。
  13. 分传后第二天为 PSC 补料。每天更换用过的培养基。
    :传代后观察到细胞碎片和小集落是正常现象。
  14. 可选):要提高细胞存活率,可在传代后24小时内添加 RevitaCell™ 添加剂(货号 A26445)至 1X 最终浓度(即,每 2 mL 细胞悬液添加 20 µL)。
图2正常多能干细胞形态。PSC 的预期形态具体表现为紧密聚集的集落,具有明确的边界和高核质比。下图为第6次传代时的 PSC 图像。
冻存 PSC
冷冻 PSC
  1. 解冻 PSC 低温培养基(货号 A2644601)并在 2°C 至 8°C 下预冷。
    注:可以使用 Essential 8™ 培养基 + 10% DMSO 代替 PSC 低温培养基进行冷冻保存,但会导致相对性能降低。
  2. 根据标准细胞传代方案收获 PSC。
  3. 以 200 × g 离心细胞悬液4分钟。
  4. 吸出培养基,小心不要扰动细胞沉淀。
  5. 向细胞中逐滴加入 PSC 低温培养基(冷却至 2°C 至 8 °C),同时轻轻来回摇动试管,然后轻轻重悬细胞沉淀。
    注:一般而言,从 100 mm 培养皿中,可生成 8–12 个含 1x106 个活细胞/mL 的样品瓶。
  6. 根据生产商规范,将悬液等分试样分装至冻存管内(即,向 2 mL 冻存管内分装 1.5 mL)。
    注:经常搅拌 PSC 低温培养基中的细胞悬液,以保持细胞悬液均匀。如果在细胞收获时使用团块传代方法,则通过轻轻倒置混合细胞悬液,以防止细胞破碎成较小的团块。
  7. 按照标准程序,在自动或手动控制速率的冷冻装置中冻存细胞(每分钟降低约 1°C)。
  8. 将冷冻细胞样品瓶转移至液氮(气相)中;我们建议在 –200°C 至 –125°C 下储存。
解冻和复苏 PSC
  1. 在 37°C 水浴中快速解冻冻存的 PSC,直到只剩下一小块冰晶。
  2. 用移液管轻轻上下吹吸解冻的细胞,形成细胞悬液,然后将其转移到 50 mL 锥形管中。
  3. 每毫升冻存细胞加入 3 mL 生长培养基,稀释细胞悬液,在轻轻来回摇动试管的同时逐滴加入,避免细胞出现渗透压休克。
  4. 以 200 × g 离心细胞悬液4分钟。
  5. 吸出培养基,小心不要扰动细胞沉淀。
  6. 将细胞轻轻重悬于添加 RevitaCell™ 添加剂的生长培养基中,该添加剂的最终浓度为 1X(即,将 100 μL RevitaCell™ 添加剂加入 10 mL 生长培养基中)。
    注:不要在生长培养基中添加任何额外的 ROCK 抑制剂。
  7. 将细胞悬液转移至适当的生长容器中,并在推荐的培养环境中孵育 18–24 小时。
    注:有关推荐的细胞接种密度,请参见下表。
  8. 孵育 18–24 小时后,吸出添加 RevitaCell™ 添加剂的生长培养基,并在剩余培养物中替换为不含添加剂的生长培养基(即不添加 RevitaCell™ 添加剂)。
培养容器
(表面积)
添加的活细胞数量*Essential 8™ 培养基 +1X
RevitaCell™ 添加剂
20,000个细胞/cm240,000个细胞/cm2
6孔 (10 cm2)200,000400,0002 mL
12孔 (4 cm2)80,000160,0001 mL
24孔 (2 cm2)40,00080,0000.5 mL
35 mm (10 cm2)200,000400,0002 mL
60 mm (20 cm2)400,000800,0004 mL
100 mm (60 cm2)1,200,0002,400,00012 mL
*接种密度为20,000个细胞/cm2 时,至融合时间为 4–5 天,接种密度为40,000个细胞/cm2 时,至融合时间为 3–4 天。 用于重悬。
返回顶部
附录
A. 用 Geltrex® 经 hESC 验证的无 LDEV 基底膜基质包被培养容器
  1. 将 5 mL 瓶装 Geltrex® 经 hESC 验证的无 LDEV 低生长因子基底膜基质在 2–8°C 下过夜解冻。
  2. 使用无菌冷 DMEM/F-12 按 1:1 比例稀释解冻的 Geltrex® 溶液,在冰上冷却的试管中制备 1 mL 等分试样。这些等分试样可在 –20°C 下冷冻或立即使用。
    注:可根据您的需要调整按 1:1 稀释的 Geltrex® 溶液的分装体积。
  3. 要制备工作储备液,在冰上使用冷 DMEM 以 1:50 的比例稀释 Geltrex® 等分试样,总稀释度为 1:100。
    注:可能需要针对每个细胞系确定 Geltrex® 溶液的最佳稀释度。尝试 1:30 至 1:100 的各种稀释度。
  4. 使用 Geltrex® 溶液快速覆盖每个培养皿的整个表面(参见表3)。
  5. 将培养皿在 37°C、5% CO2 培养箱内孵育1小时。
    注:培养皿可立即使用或在 2–8°C 下储存最长一周。请勿使培养皿干燥。
  6. 从培养皿中吸出稀释的 Geltrex® 溶液并弃去。去除后无需冲洗培养皿中的 Geltrex® 溶液。现在即可将细胞直接传代至 Geltrex® 基质包被培养皿上。
表3所需的 Geltrex® 经 hESC 验证的基质用量
培养容器 表面积 (cm2) 稀释底物的用量 (mL)
6孔板10 cm2/孔1.5 mL/孔
12孔板4 cm2/孔750 μL/孔
24孔板2 cm2/孔350 μL/孔
35 mm 培养皿10 cm21.5 mL
60 mm 培养皿20 cm23.0 mL
100 mm 培养皿60 cm26.0 mL
参考文献
  1. Chen G., Gulbranson D.R., Hou Z., Bolin J.M., Ruotti V., Probasco M.D., Smuga-Otto K., Howden S.E., Diol N.R., Propson N.E., Wagner R., Lee G.O., Antosiewicz-Bourget J., Teng J.M., Thomson J.A.(2011) Chemically defined conditions for human iPSC derivation and culture.Nat Methods 8(5):424–429.
MAN0007035           版本 B.0
仅供研究使用。不可用于诊断程序。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。