Passaging pluripotent stem cells
多能干细胞的传代或解离可通过不同方法来完成,具体取决于培养基和您的应用。无论您选择酶解法传代还是手动传代,Gibco 培养基均可满足您的多能干细胞(PSC)传代培养要求。
哪一种传代方法最适合您?
 订购订购订购订购订购订购
 推荐用于通过饲养层培养和无饲养层培养进行的团块传代标准试剂,用于通过饲养层培养和无饲养层培养进行的团块传代快速温和的解离,建议用于单细胞传代推荐用于使用无饲养层 Essential 8 培养基进行的团块传代最适合临床研究应用,只需人源性材料快速简便的手动传代工具,用于饲养层培养和无饲养层培养
产品名称分散酶IV 型胶原酶Accutase UltraPure 0.5M EDTATrypLE Select CTSStemPro EZPassage 一次性干细胞传代工具
推荐应用团块传代团块传代解离成单细胞团块传代团块传代或单细胞传代机械法团块传代
来源多粘芽胞杆菌溶组织梭菌海洋无动物源化学制品无动物源重组酶不适用
形式冻干粉冻干粉液体,随时可用液体,稀释 1,000 倍液体,随时可用单独包装
贮存温度2-8°C2-8°C2-8°C室温室温室温
液体形式保质期2 周2 周2 年2 年2 年不适用
灭活方法通过稀释抑制(无需抑制剂)通过稀释抑制(无需抑制剂)通过稀释抑制(无需抑制剂)通过稀释抑制(无需抑制剂)通过稀释抑制(无需抑制剂)不适用
单位规格5 g1 g100 mL4 x 100 mL100 mL一盒 10 个
最佳使用浓度2 mg/mL饲养层培养:1 mg/mL;无饲养层培养:10 mg/mL1 倍溶液0.5 mM1 倍溶液不适用
传代板数量/单位1,250 x 60 mm 标准板1 mg/mL 浓度:500 x 60 mm 标准板;10 mg/mL 浓度:50 x 60 mm 标准板50 x 60 mm 标准板50,000 x 60 mm 标准板50 x 60 mm 标准板10 块微孔板
仅供科研使用,不可用于诊断目的。