Artist’s rendition of AAV virus particles
遺伝子治療薬の商業化のための AAV 製造開発ソリューション
遺伝子治療への関心は急速に高まっており、治療薬を提供するために、より費用対効果が高くスケールアップ可能なウイルスベクター製造プラットフォームが必要とされています。アデノ随伴ウイルスは非病原性であるため、安全性に優れたベクターとしてよく利用されます。また、AAV は自ら複製することができず、宿主ゲノムに直接組込まれることもありません。
サーモフィッシャーサイエンティフィックは AAV ベクターの開発を通して、お客様の臨床開発プロジェクトを加速するために設計された革新的な製品とサービスを提供します。当社は、AAV 製造ワークフロー全体に対応するソリューションをそろえ、充実した製品ラインアップとノウハウを提供し、画期的な治療薬をお客様が開発できるようサポートします。
情報を請求する       関連リソース
AAV ワークフロー
AAV ベクターの開発にはさまざまな方法がありますが、通常はプラスミドの設計と製造、細胞の拡大培養、トランスフェクション、ウイルスベクター製造、精製、製剤化というステップを経て完成します。前臨床または初期の臨床開発においては,接着細胞または浮遊細胞においてAAVの一過性発現がおこなわれます。AAV 製造の別の選択肢として、ベクターを産生する安定細胞株を作製し、ウイルスベクターを長期間安定的に得る方法があります。
製造に HEK293 細胞などの接着細胞を使用するには、トランスフェクション試薬を用いて複数のプラスミドを細胞にトランスフェクションする必要があります。Sf9 細胞を用いて製造する場合は、バキュロウイルス発現系により目的遺伝子を導入します。 いずれの方法でも、ミディアムスケールからラージスケールのプラスミド製造が必要です。
Workflow graphic depicting the 6 steps of AAV production from plasmid development to fill and finish
当社は、AAV 製造ワークフローのあらゆる段階に対応するソリューションおよびノウハウを提供します。
プラスミド設計と製造
宿主細胞へのトランスフェクションに大量のプラスミド DNA が必要な場合、トランスフェクションの前にプラスミド DNA を製造する必要があります。微生物で発現させた後、培養液からプラスミド DNA を回収、精製します。臨床開発用として出荷するには、プラスミド DNA に工程や製品由来の不純物が含まれていないかを確認するための安全性試験を行います。
プラスミド製造用製品
ベクターの選択から、ラージスケールでの製造まで、お客様のニーズに合ったソリューションをご用意しています。
遺伝子合成およびクローニングサービス
Invitrogen GeneArt 遺伝子合成サービスでは、お客様が求めるすべての遺伝子配列に関して、化学合成、クローニングおよび塩基配列の検証を承ります。ダウンストリームのアプリケーションに使用可能な目的遺伝子を含む細菌スタブや精製プラスミドをお届けします。
細胞の拡大培養、プラスミドトランスフェクション&ウイルスベクター製造
トランスフェクションを実施する前に、適切な動物または昆虫細胞を増殖させます。浮遊馴化 HEK293 や Sf9 細胞など浮遊条件下で増殖可能な細胞のほうが接着細胞よりもスケールアップしやすいため、ラージスケール製造に適しています。一方、接着性の HEK293 細胞はセットアップが容易で、プロセス開発段階やスケールアップが必要ない場合によく使用されます。
細胞を増殖させ、目的遺伝子を導入した後、ウイルスベクター製造を行います。当社は、製造規模や使用する細胞システムにかかわらず、AAV 製造ワークフローのアップストリームプロセスに必要な最先端の製品を提供いたします。
細胞培養プラットフォーム-接着細胞
Cell factory in a laboratory incubator
細胞培養プラットフォーム—浮遊細胞
Scientist using HyPerforma Single-Use Bioreactor in the lab
バイオプロセシング液および細胞培養培地試薬
オートメーション
標準的な細胞株に加え、当社のウイルスベクターサービス CDMO グループによるカスタム細胞株作製サービスもご利用になれます。
精製
数日間培養すると、AAV ベクターを回収、精製できる状態になります。製品がすべての規制要件を満たせば、最後に充填して完成です。
このようにダウンストリームプロセスは作業も費用もかかるため、効率的でスケールアップ可能な高純度、高収量の AAV 製造方法が必要不可欠です。
ラージスケールで製造する際は、アップストリームプロセスで生じたさまざまな工程および製品関連の不純物からウイルスベクターを分離する cGMP 準拠の精製技術が重要です。アフィニティークロマトグラフィーは 1 ステップで高純度、高収率の精製を行えるため、より少ないステップで AAV 精製ができ、収率向上と工程リードタイムの削減につながります。
完全なカプシドを濃縮するにはポリッシュクロマトグラフィーというステップが必要です。空の粒子と完全な粒子の等電点(pI)の差はわずかです。空のカプシドと完全なカプシドを確実に分離するには、高分離能樹脂を用いたイオン交換クロマトグラフィーを行う必要があります。
POROS CaptureSelect AAV アフィニティー樹脂は大部分の AAV セロタイプを精製でき、産業用にスケールアップ可能なプラットフォームを提供します。さらに、高分離能の POROS 樹脂はポリッシング工程で優れた性能を発揮します。
クロマトグラフィー樹脂
ミキサー、バッファー、シングルユースソリューション
製剤化
最終製品が精製されて汚染物質および不純物試験に合格し、規制当局による臨床使用の承認を受けた後、製剤化します。サーモフィッシャーサイエンティフィックは製剤化保管、輸送サービスも提供可能です。お客様が製剤化を自社で行いたい場合は、バイオプロセスコンテナやバッグなど、治療薬輸送に使用する無菌コンテナシステムの製品ラインアップもご用意しております。当社は、お客様独自の AAV アプリケーションおよびワークフローに合ったソリューションを提供します。
プラスミド設計と製造
宿主細胞へのトランスフェクションに大量のプラスミド DNA が必要な場合、トランスフェクションの前にプラスミド DNA を製造する必要があります。微生物で発現させた後、培養液からプラスミド DNA を回収、精製します。臨床開発用として出荷するには、プラスミド DNA に工程や製品由来の不純物が含まれていないかを確認するための安全性試験を行います。
プラスミド製造用製品
ベクターの選択から、ラージスケールでの製造まで、お客様のニーズに合ったソリューションをご用意しています。
遺伝子合成およびクローニングサービス
Invitrogen GeneArt 遺伝子合成サービスでは、お客様が求めるすべての遺伝子配列に関して、化学合成、クローニングおよび塩基配列の検証を承ります。ダウンストリームのアプリケーションに使用可能な目的遺伝子を含む細菌スタブや精製プラスミドをお届けします。
細胞の拡大培養、プラスミドトランスフェクション&ウイルスベクター製造
トランスフェクションを実施する前に、適切な動物または昆虫細胞を増殖させます。浮遊馴化 HEK293 や Sf9 細胞など浮遊条件下で増殖可能な細胞のほうが接着細胞よりもスケールアップしやすいため、ラージスケール製造に適しています。一方、接着性の HEK293 細胞はセットアップが容易で、プロセス開発段階やスケールアップが必要ない場合によく使用されます。
細胞を増殖させ、目的遺伝子を導入した後、ウイルスベクター製造を行います。当社は、製造規模や使用する細胞システムにかかわらず、AAV 製造ワークフローのアップストリームプロセスに必要な最先端の製品を提供いたします。
細胞培養プラットフォーム-接着細胞
Cell factory in a laboratory incubator
細胞培養プラットフォーム—浮遊細胞
Scientist using HyPerforma Single-Use Bioreactor in the lab
バイオプロセシング液および細胞培養培地試薬
オートメーション
標準的な細胞株に加え、当社のウイルスベクターサービス CDMO グループによるカスタム細胞株作製サービスもご利用になれます。
精製
数日間培養すると、AAV ベクターを回収、精製できる状態になります。製品がすべての規制要件を満たせば、最後に充填して完成です。
このようにダウンストリームプロセスは作業も費用もかかるため、効率的でスケールアップ可能な高純度、高収量の AAV 製造方法が必要不可欠です。
ラージスケールで製造する際は、アップストリームプロセスで生じたさまざまな工程および製品関連の不純物からウイルスベクターを分離する cGMP 準拠の精製技術が重要です。アフィニティークロマトグラフィーは 1 ステップで高純度、高収率の精製を行えるため、より少ないステップで AAV 精製ができ、収率向上と工程リードタイムの削減につながります。
完全なカプシドを濃縮するにはポリッシュクロマトグラフィーというステップが必要です。空の粒子と完全な粒子の等電点(pI)の差はわずかです。空のカプシドと完全なカプシドを確実に分離するには、高分離能樹脂を用いたイオン交換クロマトグラフィーを行う必要があります。
POROS CaptureSelect AAV アフィニティー樹脂は大部分の AAV セロタイプを精製でき、産業用にスケールアップ可能なプラットフォームを提供します。さらに、高分離能の POROS 樹脂はポリッシング工程で優れた性能を発揮します。
クロマトグラフィー樹脂
ミキサー、バッファー、シングルユースソリューション
製剤化
最終製品が精製されて汚染物質および不純物試験に合格し、規制当局による臨床使用の承認を受けた後、製剤化します。サーモフィッシャーサイエンティフィックは製剤化保管、輸送サービスも提供可能です。お客様が製剤化を自社で行いたい場合は、バイオプロセスコンテナやバッグなど、治療薬輸送に使用する無菌コンテナシステムの製品ラインアップもご用意しております。当社は、お客様独自の AAV アプリケーションおよびワークフローに合ったソリューションを提供します。
分析:汚染物質および不純物の 品質試験
AAV 最終製品の規制当局による承認を確実に得るには、品質試験を実施する必要があります。当社は、培養液中のマイコプラズマスクリーニングやウイルス回収および精製後の残存 DNA 試験など、AAV 製造ワークフローにおいて汚染物質および不純物試験を迅速に行う分子生物学的手法を提供いたします。
細胞培養により製造された医薬品のマイコプラズマ試験
規制要件では、細胞培養により製造された医薬品にはマイコプラズマが存在してはならないと定められています。製造業者は従来、28 日間の培養法試験を専門の試験機関に委託していました。しかし、低用量で有効期限の短い他の医薬品同様、遺伝子治療および細胞治療製品製造業者にとって、試験結果を得るのに 28 日間も待つことは適切ではありません。リアルタイム PCR を用いた分析は、培養法に代わる実現可能な方法です。結果が数時間で得られ、感度の要件も満たします。 
細胞培養により製造された医薬品の宿主細胞由来の残存 DNA 試験
産生細胞株中の宿主細胞由来の残存 DNA 定量はサーモフィッシャーサイエンティフィックの遺伝子治療製品の純度試験の一つです。規制当局はベクター投与あたりの DNA の最大許容量に関するガイダンスを出しています。そのため、製造業者にとって迅速かつ正確な定量は非常に重要です。結果を得るまでに時間がかかり、大量のサンプルを必要とする試験は、遺伝子治療製品などの低用量で有効期間の短い医薬品に適切ではありません。リアルタイム PCR を用いた分析なら、正確かつ有効な結果が数時間で得られ、感度の要件も満たします。
ウイルスベクターのプロセス開発受託
4-step workflow graphic including process development, clinical supply, analysis and validation, and commercial launch
当社のウイルスベクター受託製造サービスは、医薬品開発から臨床試験、フルスケール製造までお客様をサポートします。cGMP 製造のノウハウを持つ当社のチームは、この分野の研究者やお客様が直面する課題を深く理解しています。当社は、新規遺伝子治療の上市に必要な技術的ノウハウや製造能力を提供いたします。
製品出荷試験、安定性試験、プロセスおよび分析の適格性評価を実施するとともに、世界的な品質基準を遵守し、レギュラトリーサポートを提供します。
当社の CDMO サービスの詳細はこちら
リソース
バイオプロセシングリソース
製品カタログ、トレーニングビデオ、モバイルアプリその他にアクセスされる方は以下のリンクをクリックしてください。