バッテリーおよび燃料電池の材料特性評価およびQA/QC
高度な画像解釈により、バッテリーおよび燃料電池のポテンシャルを最大化できます
Thermo Scientific Avizoソフトウェアは、バッテリーや燃料電池の画像データ検査・解析のための専用ソリューションです。
Avizoソフトウェアは、複数のソース(X線顕微鏡、電子顕微鏡、および分光法)のデータを複数の空間次元で処理し、有用な情報に変換します。
セグメンテーション機能、AIにより強化された画像解釈、データ相関、および変形解析が、世界中の研究者やメーカーがバッテリーや燃料電池の性能を向上させるのにどのように役立つかをご覧ください。
データをインポートする
Workflow using Avizo Software
分割する
Workflow using Avizo Software
検査する
Workflow using Avizo Software
解釈する
Workflow using Avizo Software
Avizo Battery Register
次のライブWebセミナーをお見逃しなく:「画像解釈によりバッテリー品質検査を自動化する方法」
2024年6月21日、25日
より効率的にバッテリーの品質を分析する方法をお探しですか?
このWebセミナーでは、さまざまなイメージングシステムからの画像解釈データの組み合わせが、品質検査の自動化にどのように役立つかを説明します。
登録する
Thermo Scientific SEMを自動バッテリーQA/QCソリューションとしてご利用することができます
走査型電子顕微鏡とThermo Scientific Avizo Trueputソフトウェアを組み合わせることで、バッテリーの品質管理を自動化できます。
Avizo Trueputソフトウェアは生産現場向けに開発されており、エンジニアリング時間をより節約できるように設計された、バッテリー品質の専用検査ソリューションです。
詳細を見る ›
Avizo Battery QA/QC
Avizo Trueputソフトウェアに関する記事
バッテリー品質評価におけるオペレーターバイアスの克服
品質評価における人間のバイアスとテクノロジーの交わりを探ります。Thermo Scientific走査型電子顕微鏡とAvizo Trueputソフトウェアを組み合わせることで、どのようにしてバイアスのない解析を実現できるかをご覧ください。
記事を読む
バッテリー品質の向上:自動画像解釈
Avizo Trueputソフトウェアを用いた自動画像解釈が、どのようにしてバッテリー品質保証に革命をもたらし、生産における効率と信頼性を担保するかをご覧ください。
記事を読む
専用コンテンツの受信を希望される場合はご登録をお願いします。
今すぐ登録する
材料解析の手法
繊維分析
Avizoソフトウェアは、繊維物質の可視化、処理、定量を行うためのオールインワン画像解析プラットフォームです。Avizoソフトウェアを使用すると、マトリックス亀裂、繊維/マトリックスの剥離、繊維破損など、製造工程で発生した損傷を検出できます。材質の欠陥は、局所的(空隙、亀裂)または全体的(断面の歪みやアライメント不良)に定量化できます。
詳細を見る
多孔性分析
Avizoソフトウェアは、多孔物質の可視化、処理、定量を行うためのオールインワン画像解析プラットフォームです。Avizoソフトウェアを使用すると、複雑なアーチファクト(FIB-SEMにおけるポアバック効果など)を伴う画像でも、さまざまな種類の多孔性(結合型と分離型、マクロ細孔とマイクロ細孔など)の検出と分類が可能になります。
詳細を見る
細孔ネットワーク分析
Avizoソフトウェアは、多孔物質の可視化、処理、定量を行うためのオールインワン画像解析プラットフォームです。この拡張機能を使用すると、孔隙をモデル化(細孔ネットワークモデル)して細孔とその接続性を示すことができます。このモデルでは、さまざまな特性のカラーマッピングが可能です。高度な孔隙統計(細孔サイズ分布、細孔スロートサイズ分布、チャネル長など)の取得や、特性に基づくモデルのフィルタリングも行えます。
透過性分析
Avizoソフトウェアは、物質の可視化、処理、定量を行うためのオールインワン画像解析プラットフォームです。Xlab拡張機能は、絶対透過性、熱伝導率、電気抵抗率、分子拡散率を計算するための数値シミュレーション機能を提供します。
不良解析
Avizoソフトウェアには、3Dラベル付き画像からシミュレーション対応メッシュを自動作成する、高速かつ堅牢なメッシュエンジンが搭載されています。Avizoソフトウェアは、大型の複数物質セグメント画像から、スムーズなコンフォーミングインターフェースを使用して高品質メッシュを生成できます。Avizoソフトウェアでは薄い構造とトポロジーが保持されるため、要素サイズ分布を細かく制御できます。メッシュは、境界条件と併せて一般的なソルバー形式でエクスポートできます。また、高度な視覚化ツールを使用して結果の後処理を行うために、ソルバーの出力をインポートすることも可能です。
粒子分析
Avizoソフトウェアは、粒子の可視化、処理、定量を行うためのオールインワン画像解析ソフトウェアです。Avizoソフトウェアは高度なツールを提供し、アーチファクトを伴う複雑な画像上でも、粒子、粒子サイズ、分布、形状の検出、セグメンテーション、分析を可能にします。その後、粒子のフィルタリング、分類、分析を行い、サイズ、分布、形状の詳細な統計抽出を行えます。Avizoソフトウェアでは、カスタマイズの簡単なレシピで分析を自動化し、繰り返すためのツールも使用できます。
粒子分析
Avizoソフトウェアは、触媒、合金、ポリマーなどの物質の粒子を可視化、処理、定量化して物質性能を高めるためのオールインワン画像解析ソフトウェアです。Avizoソフトウェアには、粒子の検出、セグメンテーション、分析を可能にする高度なツールが搭載されています。その後、粒子のフィルタリング、分類、分析を行い、サイズ、分布、形状の詳細な統計抽出を行えます。Avizoソフトウェアでは、カスタマイズの簡単なレシピで分析を自動化し、繰り返すためのツールも使用できます。
繊維分析
Avizoソフトウェアは、繊維物質の可視化、処理、定量を行うためのオールインワン画像解析プラットフォームです。Avizoソフトウェアを使用すると、マトリックス亀裂、繊維/マトリックスの剥離、繊維破損など、製造工程で発生した損傷を検出できます。材質の欠陥は、局所的(空隙、亀裂)または全体的(断面の歪みやアライメント不良)に定量化できます。
詳細を見る
多孔性分析
Avizoソフトウェアは、多孔物質の可視化、処理、定量を行うためのオールインワン画像解析プラットフォームです。Avizoソフトウェアを使用すると、複雑なアーチファクト(FIB-SEMにおけるポアバック効果など)を伴う画像でも、さまざまな種類の多孔性(結合型と分離型、マクロ細孔とマイクロ細孔など)の検出と分類が可能になります。
詳細を見る
細孔ネットワーク分析
Avizoソフトウェアは、多孔物質の可視化、処理、定量を行うためのオールインワン画像解析プラットフォームです。この拡張機能を使用すると、孔隙をモデル化(細孔ネットワークモデル)して細孔とその接続性を示すことができます。このモデルでは、さまざまな特性のカラーマッピングが可能です。高度な孔隙統計(細孔サイズ分布、細孔スロートサイズ分布、チャネル長など)の取得や、特性に基づくモデルのフィルタリングも行えます。
透過性分析
Avizoソフトウェアは、物質の可視化、処理、定量を行うためのオールインワン画像解析プラットフォームです。Xlab拡張機能は、絶対透過性、熱伝導率、電気抵抗率、分子拡散率を計算するための数値シミュレーション機能を提供します。
不良解析
Avizoソフトウェアには、3Dラベル付き画像からシミュレーション対応メッシュを自動作成する、高速かつ堅牢なメッシュエンジンが搭載されています。Avizoソフトウェアは、大型の複数物質セグメント画像から、スムーズなコンフォーミングインターフェースを使用して高品質メッシュを生成できます。Avizoソフトウェアでは薄い構造とトポロジーが保持されるため、要素サイズ分布を細かく制御できます。メッシュは、境界条件と併せて一般的なソルバー形式でエクスポートできます。また、高度な視覚化ツールを使用して結果の後処理を行うために、ソルバーの出力をインポートすることも可能です。
粒子分析
Avizoソフトウェアは、粒子の可視化、処理、定量を行うためのオールインワン画像解析ソフトウェアです。Avizoソフトウェアは高度なツールを提供し、アーチファクトを伴う複雑な画像上でも、粒子、粒子サイズ、分布、形状の検出、セグメンテーション、分析を可能にします。その後、粒子のフィルタリング、分類、分析を行い、サイズ、分布、形状の詳細な統計抽出を行えます。Avizoソフトウェアでは、カスタマイズの簡単なレシピで分析を自動化し、繰り返すためのツールも使用できます。
粒子分析
Avizoソフトウェアは、触媒、合金、ポリマーなどの物質の粒子を可視化、処理、定量化して物質性能を高めるためのオールインワン画像解析ソフトウェアです。Avizoソフトウェアには、粒子の検出、セグメンテーション、分析を可能にする高度なツールが搭載されています。その後、粒子のフィルタリング、分類、分析を行い、サイズ、分布、形状の詳細な統計抽出を行えます。Avizoソフトウェアでは、カスタマイズの簡単なレシピで分析を自動化し、繰り返すためのツールも使用できます。
人工知能を搭載したAvizoソフトウェア
Avizoソフトウェアの核となっているのは人工知能(AI)であり、その能力を限りなく高めています。AIはAvizoソフトウェアの最先端機能を駆動し、無数の画像データの可視化、処理、解析を容易にし、時系列やマルチチャンネルデータセットにも対応します。
AIにより、Avizoソフトウェアは膨大なデータセットを容易にナビゲートし、画像処理を高速化し、細部まで行き届いた解析を提供します。これは効率を向上させるだけでなく、結果の質も改善するため、研究者やエンジニアが情報に基づいた意思決定を行い、最大限の効果でその努力を前進させるのを支援します。
AIを使用して画像データを解釈する方法 ›
Avizo Battery Use AI Brain
Avizoソフトウェアのトレーニングおよびサポートサービス
Amira-Avizo-Introductory-training_1160x600
初級者向けトレーニング
Avizoソフトウェアの新規ユーザー用に設計された初級者向けトレーニングは学習速度を高め、投資を最大化します。
このコースは講義と実践セッションで構成されています。トレーニング教材では、Avizoソフトウェアの基本的な特長や機能を取り上げています。
Amira-Avizo-advanced-training_1160x600
上級者向けトレーニング
Avizoソフトウェアの既存ユーザー用に設計された上級者向けトレーニングは投資を最大化し、結果までの時間の短縮します。
このコースは講義と実践セッションで構成されています。トレーニング教材は、Avizoソフトウェアの高度な特長や機能を取り上げています。
Amira-Avizo-Custom-Dev_1160x600
カスタム開発
サーモフィッシャーサイエンティフィックには25年以上にわたる3Dおよび画像処理の経験と、さまざまな組織規模のお客様に提供してきたカスタムプロジェクトの実績があり、お客様の独自のニーズに合わせてソリューションを提供できます。
当社のソフトウェアソリューションをさまざまなレベルでカスタマイズできます。
クリーンエネルギーソフトウェアの記事、ビデオ、Webセミナー
リチウムイオン電池のグラファイト陰極の3D定量解析。
リチウムイオン電池解析。
リチウムイオン電池陽極の欠陥解析。電子顕微鏡による連続イメージングとその後のデジタル3D再構築は試料に関する非常に詳細なモデルを提供します。
マイクロCTによるバッテリーセルレベルのイメージング。
Avizoソフトエウアは細孔ネットワークモデリングを利用するため、固体酸化物燃料電池の構造分析と屈曲性の特性評価に使用できます。
管状SOFC陰極固体酸化物燃料電池(SOFC)における複数長スケールの特性評価とシミュレーション。
リチウムイオン電池のグラファイト陰極の3D定量解析。
リチウムイオン電池解析。
リチウムイオン電池陽極の欠陥解析。電子顕微鏡による連続イメージングとその後のデジタル3D再構築は試料に関する非常に詳細なモデルを提供します。
マイクロCTによるバッテリーセルレベルのイメージング。
Avizoソフトエウアは細孔ネットワークモデリングを利用するため、固体酸化物燃料電池の構造分析と屈曲性の特性評価に使用できます。
管状SOFC陰極固体酸化物燃料電池(SOFC)における複数長スケールの特性評価とシミュレーション。
特長
画像データのインポートおよび処理
    • あらゆる規模、あらゆるサイズのモダリティを処理
    - バイオフォーマット
    - ビットマップフォーマット
    - 顕微鏡:電子および光学
    - 医学および神経画像フォーマット
    - 分子フォーマット
    - その他の画像取得機器(MRI、X線など)
    • 有限要素モデリング、幾何モデリング、CAD
    • マルチデータ/マルチビュー、マルチチャンネル、時系列、非常に大きなデータのサポート
    • 倍率、校正、変換、試料の再採取
    • 画像補正、広範囲フィルタリングおよび畳み込み、周波数フーリエ変換
    • アーティファクト低減アルゴリズム
    • 高度なマルチモード2D/3D自動登録
    • 画像スタックアライメント、演算、相関、統合
    画像データの容易なセグメンテーション
    • 閾値化および自動セグメンテーション、物体の分離、自動ラベリング
    • 領域拡張法、スネーク法、内挿、ラッピング、平滑化
    • Watershedアルゴリズムやbasinアルゴリズムなどの形態学的処理
    • 機械学習に基づくセグメンテーション
    • 個々の繊維、フィラメントの自動トレース
    • 細線化およびフィラメントネットワーク抽出
    • セグメンテーションまたは空間グラフの生成と編集のためのインタラクティブツール
    • 3D表面再構成
    • FEA/CFD のグリッド生成
    分析および視覚化の成果をエクスポートしてシームレスに公開および発表
    • アニメーションおよび動画の作成
    • 高度なキーフレームとオブジェクトアニメーション
    • 画像、幾何学的モデル、測定値、シミュレーションをミックス
    • 注釈、測定の凡例、ヒストグラム、曲線プロット
    • スプレッドシート、3Dモデル、高品質の画像をエクスポート
    • 能動的および受動的3次元ステレオビジョン
    • 単一またはタイルドスクリーンディスプレイ
    • 没入環境
    画像データの可視化と探索
    • インタラクティブな高品質ボリュームおよびマルチチャンネルの可視化
    • 直角、傾斜、円柱状、曲線状の切断
    • 輪郭およびアイソサーフェス抽出
    • 最大値投影法または他の種類の投影法
    • ベクトルおよびテンソルの可視化
    • 物体および追跡
    • 分子可視化
    画像データの解析と定量情報の取得
    • 直感的なレシピの作成、カスタマイズ、自動再実行
    • カウント、容積、面積、周囲長、アスペクト比、方向などの測定機能を搭載
    • ユーザー定義の方法
    • スプレッドシートツールおよび図表による結果表示
    • 個々の機能の自動測定、3Dローカリゼーション、スプレッドシート選択
    • 自動統計、分布図
    • 任意の測定基準を使用した特徴フィルタリング
    • データ登録、変形、比較および測定
    ユーザーニーズに合わせた、Amiraソフトウェアの容易かつ迅速な適応
    • カスタムC++モジュールの開発
    • MATLAB™ブリッジ
    • PythonスクリプトAPI