バッテリー品質管理用Avizo Trueputソフトウェア
このページの内容:
Thermo Scientific走査電子顕微鏡による電池の自動品質管理
お使いのThermo Scientific SEMをバッテリーQA/QC用の自動ソリューションとしてご利用することができます
現代のバッテリー製造にはさまざまな課題があり、リソースが限られている、スクラップ率に影響を与える検査の増加に対処する必要性、オペレーターや生産拠点間における再現性、信頼性の確保などが挙げられます 
バッテリー品質用Thermo Scientific Avizo Trueputソフトウェアは、Thermo Scientific SEMを専用のバッテリー品質分析ソリューションとして利用し、効率の最大化、品質基準の維持、および卓越した運用の実現を支援します。
バッテリー品質検査ワークフロー
Avizo Trueputソフトウェアは生産現場向けに開発されており、エンジニアリング時間を短縮するように設計された、バッテリー品質の専用検査ソリューションです。
イメージング
Thermo Scientific SEMを使用して画像を取得します
解析する
自動検査のための分析を選択します
検証する
検査レポートをワンクリックで生成します
Avizo Trueputソフトウェアの利点を活用できます
再現性の高いデータ解釈
異なる現場の新しいオペレーターにプロトコルを転送できます
一貫性、信頼性のある自動化
分析あたりのコストを削減し、エンジニアリング時間をより貴重な業務に割くことができます
明快なパス/フェイルレポート
1つの明確な答えとそれを裏付けるすべてのデータ
バッテリー品質管理Webセミナー
画像解釈によりバッテリー品質検査を自動化する方法
2024年6月21日、25日
このWebセミナーでは、画像の解釈とさまざまなイメージングシステムからのデータを組み合わせることが、品質検査を自動化するのにどのように役立つかを説明します。
バッテリー品質自動検査レポート
バッテリーメーカーは、増え続ける自動化パス/フェイルレポートのカタログにアクセスできます。
粒度分布
亀裂粒子検出
粒子/バインダー/空隙/亀裂
分析
プレカーサー一次構造解析 カレンダリング後の層
特定された特性
粒子
粒子内の亀裂
粒子、
バインダー、空隙、粒子内の亀裂
プレカーサーに含まれる一次粒子
活物質の層
試料調製
カーボンテープまたは電極表面
カーボンテープまたは電極表面
電極表面
カーボンテープ
電極表面
レポートされる情報
粒度分布コンプライアンス、充填率
亀裂粒子の数、亀裂サイズ分析、コンプライアンス
位相面積比
主粒度分布と配向 活物質層の厚さ
使用する場面
材料の受け入れ、テープの製造
材料の受け入れ、テープの製造
カレンダリング後、サイクリング後
材料の受け入れ、粒子硬化前 カレンダリング後
利点
目標とする充填率を得ることで、電池エネルギー密度を最適化
バッテリーのサイクル性を最適化し、運用コストを削減
バッテリーのサイクル性とエネルギー密度を最適化
硬化運用コストを最適化 エネルギー密度とカレンダー運用コストを最適化
特定の課題に取り組むために、専用の自動検査が必要ですか? 
お客様のニーズに合わせたソリューションのカスタマイズは当社の担当者にお任せください。
関連記事
バッテリー品質評価におけるオペレーターバイアスの克服
Thermo Scientific SEMとAvizo Trueputソフトウェアを組み合わせることで、どのようにして再現性が高くて迅速かつバイアスのないバッテリー品質調査の結果を実現するかをご覧ください。
バッテリー品質の向上:自動画像分析
Avizo Trueputソフトウェアを用いた自動画像解釈が、どのようにしてバッテリー品質保証に革命をもたらし、生産における効率と信頼性を担保するかをご覧ください。
専門家に相談する
当社の専門家が、いつでもお客様の疑問にお答えしたり、プロジェクトについて議論いたします。
関連するバッテリー品質管理および分析用製品
Thermo Scientific Phenom XL G2デスクトップ走査電子顕微鏡
Thermo Scientific Apreo 2走査型電子顕微鏡
Thermo Scientific Axia ChemiSEM走査型電子顕微鏡
クリーンエネルギー用Thermo Scientific Avizoソフトウェア