Search Thermo Fisher Scientific
走査電子顕微鏡(SEM)は飛躍的な進歩を遂げていますが、初めて使うユーザーにとっては複雑な技術だと思われているようです。試料の作製、アライメント、所有コスト、分析技術の困難さにより、普及が進んでいません。当社は、これらの課題を解決するために、柔軟性を損なうことなく、真にアクセシブルなSEMの実現を目指しています。当社の目標は、質の高いデータを得るために顕微鏡と格闘する必要がないような、顕微鏡を使いやすく楽しい体験にすることでした。その結果、SEM-EDSデータの取得が苦にならないシステム、Thermo Scientific™ Axia ChemiSEM™走査電子顕微鏡が誕生しました。EDSは、元素の情報とイメージングが一体化した、単なる追加機能ではありません。
Axia ChemiSEMは、EDSデータを常にバックグラウンドで収集するという点で、従来のSEMとは異なります。独自のアルゴリズムでSEMおよびEDSシグナルを同時に処理することで、試料の形態と定量的な元素構成を同時に、リアルタイムで表示できます。EDSデータはバックグラウンドで継続的に処理されるため、取得時に元素データの最新情報が得られます。試料に含まれる元素の表示と非表示を切り替えることができるため、解析の領域を分離できます。
Axia ChemiSEMは、アライメントフリー操作を実現するSmartAlign技術、新たに開発された自動機能、ライブ定量EDSマッピングなど、自動化によって強化された優れたユーザー体験を特徴としています。この常時オン処理により、従来の方法と比較して分析速度が2倍になります。Axia ChemiSEM走査電子顕微鏡は、SEM分析/EDS分析をより多くの科学者に提供し、ワークフローを高速化し、トレーニングにかかる時間を短縮します。
完全に統合された最先端のThermo Scientific ChemiSEMテクノロジーにより、分析ワークフローをアップデートして、半分の時間で解析を行うことができます。
この装置では、搭載されたユーザーガイダンス、リアルタイムのライブ組成イメージング、アライメントフリー操作が組み合わされており、データ収集に集中できます。
この自由度の高いステージは、最大10 kgまでの試料をx-y移動で収容でき、ドアが完全に開くため、大型で扱いにくい試料を容易にロードでき、ポンプダウン時間を非常に短縮できます。
低真空動作と高忠実度のイメージングを可能にする高度なビームスキャンにより、絶縁性試料などの幅広いアプリケーションに容易に対応することができます
Thermo Scientific Maps™ソフトウェアなどの高度なシステム自動化オプションを使用して高度なアプリケーションを処理し、Thermo Scientific AutoScript™ソフトウェアでワークフロー開発をカスタマイズできます。
ソース交換は簡単であり、すべてのユーザーが実施できます。また、わかりやすいデザインは高い稼働率を実現し、注意が必要なときには迅速なサービスが得られます。
標準 |
|
SEM分解能 |
|
試料室 |
|
ステージ |
|
一般的なオプション |
|
このe-learningに参加して、以下をご覧になれます:
当社のeBook、「産業界におけるSEMおよびEDS分析」をダウンロードして、詳細をご覧ください:
このe-learningに参加して、以下をご覧になれます:
近年の産業では、確かなプロセス制御によって維持される優れた品質とスループットの両立が求められています。専用の自動化ソフトウェアを搭載したSEMおよびTEMツールは、プロセスモニタリングおよびプロセス改善のための迅速なマルチスケール情報を提供します。
近年の産業では、品質管理と品質保証が不可欠です。私たちは、欠陥をマルチスケールかつ多モードで分析可能なEMおよび分光ツールを提供しており、これらにより得られる信頼性の高い十分な情報によりプロセス制御および改善のための決定が可能となります。
新材料開発では、その物理的および化学的特性を最大化するために、より小さなスケールでの研究がなされています。電子顕微鏡は、マイクロスケールからナノスケールのさまざまな材料特性について重要な情報を研究者に提供します。
ChemiSEM
ChemiSEM技術は、ライブEDS(エネルギー分散型X線分光法)とライブ定量を使用して、SEM画像をカラー化します。どのユーザーでも、組成のデータを継続的に取得して、これまで以上に詳細な情報を得ることができます。
高温試料のイメージング
実際の条件下で材料を研究するには、高温の試料を観察する必要もよくあります。高温下で材料が再結晶化、溶解、変形、反応する際の挙動は、走査電子顕微鏡またはDualBeamシステムを用いてin situで研究できます。
粒子解析
粒子解析は、ナノマテリアルの研究および品質管理において重要な役割を果たします。電子顕微鏡のナノスケールの分解能と優れたイメージングは、粉末や粒子の迅速な解析のための専用ソフトウェアと組み合わせて使用することが出来ます。
カソードルミネッセンス
カソードルミネッセンス(CL)では電子ビームで励起され、物質から放出された光を検出します。この信号は、特殊なCL検出器によって収集され、試料の組成、結晶欠陥、またはフォトニクス特性に関する情報が得られます。
ChemiSEM
ChemiSEM技術は、ライブEDS(エネルギー分散型X線分光法)とライブ定量を使用して、SEM画像をカラー化します。どのユーザーでも、組成のデータを継続的に取得して、これまで以上に詳細な情報を得ることができます。
高温試料のイメージング
実際の条件下で材料を研究するには、高温の試料を観察する必要もよくあります。高温下で材料が再結晶化、溶解、変形、反応する際の挙動は、走査電子顕微鏡またはDualBeamシステムを用いてin situで研究できます。
粒子解析
粒子解析は、ナノマテリアルの研究および品質管理において重要な役割を果たします。電子顕微鏡のナノスケールの分解能と優れたイメージングは、粉末や粒子の迅速な解析のための専用ソフトウェアと組み合わせて使用することが出来ます。
カソードルミネッセンス
カソードルミネッセンス(CL)では電子ビームで励起され、物質から放出された光を検出します。この信号は、特殊なCL検出器によって収集され、試料の組成、結晶欠陥、またはフォトニクス特性に関する情報が得られます。