48ab - Appl/Samples/Products/Resources/Contact
高温ステージ顕微鏡
実材料のアプリケーションでは、高温などさまざまな環境条件の下で行われることがよくあります。加熱された材料が再結晶化、溶解、および変形する際の挙動をみることで、製造された部品が応力にどのように反応するか、または生産中に材料がどのように作用するかなど、マクロおよび極小の観察結果について、重要な情報が得られることがあります。熱に対する試料の応答は動的プロセスであるため、正確な洞察を得るには、動的観察と組み合わせる必要があります。電子顕微鏡における最新の加熱ステージを用いれば、加熱材料の高分解能観察用のin situ実験が可能になります。これらの要求の厳しい実験は、試料の形態、環境、熱力学をリンクでき、バルク材料の場合に対応する挙動を制御するのに役立ちます。
SEM加熱ステージ
電子顕微鏡を高温で操作する際には、目的とする温度範囲、試料サイズ、化学環境など、多くの考慮すべき事項があります。以下の表では、Thermo Scientificの温度制御ステージを使用した場合にできることを示します。
Style Sheet for Products Table Specifications
名称
アプリケーション
温度
最大試料サイズ
環境制御
高真空加熱ステージ
汎用加熱, 高分解能イメージング, カラム内検出, 高速プロセス, 電子後方散乱回折(EBSD)
最高1100℃
(EBSD最大900℃)
10 mm
高真空
環境制御型SEM(ESEM)ステージ
ガス環境での加熱:酸化またはその他の化学反応
モデルに応じ、最大1000℃または1400℃
5 mm
ESEM
µHeater™
粉末加熱、チャンクリフトアウト研究(DualBeam)、STEMイメージング、高温EBSDおよびEDS、昇温速度10,000℃/秒
最高1200℃
50 µm
任意
冷却ステージ、WetSTEM™
湿度、湿潤研究、適度な加熱すべてにわたり正確な制御
-20℃~+60℃
3 mm
ESEM
Gold on a silicon substrate heated with a SEM hot stage.
温度約1080℃のシリコン基板上の金。高真空加熱ステージにより、すべてのレンズ内検出器とイメージングモードにおいて、優れた分解能とコントラストでの試料の画像取得が可能となる。
リソース
1030℃で加熱した磁鉄鉱ナノ粒子と赤鉄鉱ナノ粒子の混合物。
鉄と酸素(右)の反射電子画像(左)とEDSマップ(右)を同時に取得。
インプラント材料のテクスチャ開発。温度が700℃から1300℃に上昇すると
まったく異なる表面構造が観察できます。圧力:120 Pa。
高真空加熱ステージで700℃まで加熱中の二相Co-Sb合金。アンチモンの多い相
が加熱中に昇華し、第二相への露出を誘発
1030℃で加熱した磁鉄鉱ナノ粒子と赤鉄鉱ナノ粒子の混合物。
鉄と酸素(右)の反射電子画像(左)とEDSマップ(右)を同時に取得。
インプラント材料のテクスチャ開発。温度が700℃から1300℃に上昇すると
まったく異なる表面構造が観察できます。圧力:120 Pa。
高真空加熱ステージで700℃まで加熱中の二相Co-Sb合金。アンチモンの多い相
が加熱中に昇華し、第二相への露出を誘発
応用例
Fundamental Materials Research_R&D_Thumb_274x180_144DPI
基礎材料研究
新材料開発では、その物理的および化学的特性を最大化するために、より小さなスケールでの研究がなされています。電子顕微鏡は、マイクロスケールからナノスケールのさまざまな材料特性について重要な情報を研究者に提供します。
サンプル
電池の研究
SEM、TEM、microCT、ラマン分光、XPS、および3次元データの可視化と解析により、マルチスケールの情報を得られます。これは電池の開発に大きく貢献します。どうやってもっと優れた電池を開発するための構造情報および組成情報を提供するかをご覧ください。
詳細はこちら ›
金属材料の研究
金属材料を効果的に生産するには、介在物および析出物を正確にコントロールする必要があります。当社の自動化ソリューションを利用することで、ナノ粒子の計数、EDS元素分析、TEM試料作製など、金属分析に不可欠なさまざまなタスクを実行できます。
詳細はこちら ›
高分子材料の研究
高分子材料の微細構造によって、材料のバルク特性と性能が決まります。電子顕微鏡法により、R&Dおよび品質管理のアプリケーションにおける、ポリマーの形態および組成の包括的なマイクロスケール分析が可能になります。
詳細はこちら ›
ナノ粒子
材料のナノスケールの性質と特性はマクロスケールの特性と根本的に異なります。それで材料解析を行う時、S/TEMの技術とエネルギー分散型X線分光法を組み合わせることが効果的であり、ナノメートルまたはサブナノメートルの分解能のデータを得ることができます。
詳細はこちら ›
法医学
法医学捜査の一環として、電子顕微鏡で取得した犯罪現場の微量の証拠物の分析データとその比較を利用できます。適合する試料には、ガラスおよび塗料片、工具痕跡、薬物、爆発物、およびGSR(ガンショット残渣物)があります。
詳細はこちら ›
触媒研究
触媒は現代の工業プロセスに不可欠です。触媒の活性は、触媒粒子の微細な組成と形態に依存します。電子顕微鏡のEDS分析は、これらの特性の研究に最適です。
詳細はこちら ›
自動車用材料の試験
現代の自動車部品のすべては、安全性、効率性、性能を考慮して設計されています。電子顕微鏡と分光法を用いた自動車材料の詳細な解析は、重要なプロセスの決定、製品の改善、および新材料開発に必要な情報を提供します。
詳細はこちら ›
繊維およびフィルター
合成繊維の直径、形態、密度は、フィルターの寿命と機能性を決定する重要なパラメーターです。走査電子顕微鏡法(SEM)は、これらの特徴を迅速かつ容易に調査するための理想的な手法です。
詳細はこちら ›
製品
Style Sheet for Komodo Tabs
Helios 5 DualBeam
  • 完全に自動化された高品質の超薄TEM試料作製
  • 高速かつ高分解能の表面下3D解析
  • 迅速なナノプロトタイピング機能
Helios 5 PFIB DualBeam
  • GaフリーのSTEMおよびTEM試料作製
  • 多様な表面下情報と3D情報
  • 次世代の2.5 µAキセノンプラズマFIBカラム
Axia ChemiSEM
  • ライブ定量元素マッピング
  • 高品質SEMイメージング
  • 初心者でも使用できる柔軟性と使いやすさ
  • 容易なメンテナンス
Apreo 2 SEM
  • ナノメートルまたはサブナノメートルの分解能を備えたオールラウンドな高性能SEM
  • 高感度なテレビ品質の画像コントラストを実現するインカラムT1反射電子検出器
  • 長い作動距離(10 mm)で優れた性能を発揮
Prisma E SEM
  • 優れた画質を備えたエントリーレベルのSEM
  • 複数の試料を簡単かつ迅速にロードおよびナビゲーションできます
  • 専用の真空モードにより、幅広いタイプの材料に対応
Verios 5 XHR SEM
  • 1 keV~30 keVのエネルギー範囲でサブナノメートルの分解能を有する単色SEM
  • 20 eVの低入射エネルギーの電子ビームを簡単に使用可能
  • 標準でピエゾステージを備え、優れた安定性
Quattro ESEM
  • 独自の環境機能(ESEM)を備えた超多用途の高分解能FEG SEM
  • 全操作モードのSEとBSE信号の同時取り込みによって、試料からすべての情報を獲得します
Phenom ProX G6 Desktop SEM
  • EDS検出器を搭載した高性能デスクトップSEM
  • 6 nm未満(SE)および8 nm未満(BSE)の分解能、最大倍率350,000倍
  • オプションのSE検出器
Phenom Pro G6 Desktop SEM
  • 高性能卓上SEM
  • 6 nm未満(SE)および8 nm未満(BSE)の分解能、最大倍率350,000倍
  • オプションのSE検出器
Phenom Pure G6 Desktop SEM
  • 一般用の卓上SEM
  • 15 nm未満の分解能、最大倍率175,000倍
  • 長寿命CeB6電子銃