bf5a- Apps/Techniques/Products/Resources/Contact Us
ナノテクノロジーは、私たちの生活を急速に問い直しつつあります。繊維業界では、汚れ、臭い、撥水、高機能で適応性のある衣類が開発されています。スマートフォンやその他の身近な家電製品には、ナノテクノロジーにより、さらに小型化、高速化された優れたトランジスターが搭載されています。医療分野では、次世代の医薬品やワクチンを提供するためのナノ粒子が開発されています。エネルギー分野では、太陽光発電や風力発電の効率を改善するという用途があります。
ナノ粒子は、結合してより大きな粒子やバルク材料を形成している場合と比べて、多様性があります。これは、ナノスケールでの原子や分子は根本的に異なる特性を有するという事実に起因します。電気と熱の伝導性が良いものもあります。中には、強度を持つもの、磁気特性が異なるもの、光の反射に優れたものがあります。ナノスケールの材料はバルク材料よりもはるかに表面積が大きいので、ナノ粒子は工業用途や自動車触媒コンバータにおいて化学触媒としての機能を果たします。
ナノ粒子の組成、サイズ、形状を定量することは、ナノ粒子特有の特性に対する理解を深めるための重要な第一歩です。使いやすさを追求した透過型または走査透過型電子顕微鏡(S/TEM)をエネルギー分散型X線分析(EDS)と組み合わせて使用することで、世界中の研究者はナノ粒子を、ナノメートル、さらにはサブナノメートルまでものスケールで画像や化学組成データを取得し、ナノ粒子の配置や潜在的な機能に関する重要な情報を引き出しています。
近年では高解像度で広領域の相関イメージングの必要性が高まっています。研究者は、統計的に安定的なデータを取得すると同時に、観察、解析のデータセットを保存できるからです。Thermo Scientific Mapsソフトウェアを使用すると、試料全体にわたる画像を、自動で無人で取得し、それらをつなぎ合わせてひとつの大きな最終画像を作製できます。さらに、Thermo Scientific Avizoソフトウェアにより、ナノ粒子のサイズ、表面積、外周、分布、化学組成のような統計データのオンザフライ処理が可能になります。異なる顕微鏡の画像と化学情報を相関させることで、関連性のある情報を失わずに済みます。
リソース
応用例
電子顕微鏡を使用したプロセス制御
電子顕微鏡を使用したプロセス制御
近年の産業では、確かなプロセス制御によって維持される優れた品質とスループットの両立が求められています。専用の自動化ソフトウェアを搭載したSEMおよびTEMツールは、プロセスモニタリングおよびプロセス改善のための迅速なマルチスケール情報を提供します。
電子顕微鏡を使用した品質管理と不良解析
品質管理と不良解析
近年の産業では、品質管理と品質保証が不可欠です。私たちは、欠陥をマルチスケールかつ多モードで分析可能なEMおよび分光ツールを提供しており、これらにより得られる信頼性の高い十分な情報によりプロセス制御および改善のための決定が可能となります。
Fundamental Materials Research_R&D_Thumb_274x180_144DPI
基礎材料研究
新材料開発では、その物理的および化学的特性を最大化するために、より小さなスケールでの研究がなされています。電子顕微鏡は、マイクロスケールからナノスケールのさまざまな材料特性について重要な情報を研究者に提供します。
Style Sheet for Komodo Tabs
手法
EDSによる原子分解能元素マッピング
原子分解能EDSでは、個々の原子のレベルで元素を識別できるため、優れた高分解能の組成情報が得られます。高分解能S/TEMイメージングとの組み合わせにより、試料中の原子構成を正確に観察できます。
詳細はこちら ›
EDS元素分析
EDSは、電子顕微鏡観察に不可欠な組成情報を提供します。特に、当社独自のSuper-XおよびDual-X検出器システムはSTEM-EDS分析の速度や感度を向上させるため、材料の研究に必要な元素分布情報が入手しやすくなります。
詳細はこちら ›
粒子解析
粒子解析は、ナノマテリアルの研究および品質管理において重要な役割を果たします。電子顕微鏡のナノスケールの分解能と優れたイメージングは、粉末や粒子の迅速な解析のための専用ソフトウェアと組み合わせて使用することが出来ます。
詳細はこちら ›
自動粒子解析ワークフロー
自動NanoParticleワークフロー(APW)は、ナノ粒子分析用の透過型電子顕微鏡ワークフローです。広領域のナノスケール高分解能イメージングとデータ取得、およびその場での処理を行えます。
詳細を見る ›
EDSによる原子分解能元素マッピング
原子分解能EDSでは、個々の原子のレベルで元素を識別できるため、優れた高分解能の組成情報が得られます。高分解能S/TEMイメージングとの組み合わせにより、試料中の原子構成を正確に観察できます。
詳細はこちら ›
EDS元素分析
EDSは、電子顕微鏡観察に不可欠な組成情報を提供します。特に、当社独自のSuper-XおよびDual-X検出器システムはSTEM-EDS分析の速度や感度を向上させるため、材料の研究に必要な元素分布情報が入手しやすくなります。
詳細はこちら ›
粒子解析
粒子解析は、ナノマテリアルの研究および品質管理において重要な役割を果たします。電子顕微鏡のナノスケールの分解能と優れたイメージングは、粉末や粒子の迅速な解析のための専用ソフトウェアと組み合わせて使用することが出来ます。
詳細はこちら ›
自動粒子解析ワークフロー
自動NanoParticleワークフロー(APW)は、ナノ粒子分析用の透過型電子顕微鏡ワークフローです。広領域のナノスケール高分解能イメージングとデータ取得、およびその場での処理を行えます。
詳細を見る ›
製品
Style Sheet for Instrument Cards Origin
Talos F200i TEM
  • 高品質なS/TEM画像と正確なEDS
  • Dual EDSテクノロジーを装備可能
  • 最高かつオールラウンドなin situ機能
  • 高速での広視野イメージング
Talos F200S TEM
  • 正確な化学組成データ
  • 高性能イメージングと精密な組成分析により、動的顕微鏡解析を実現します
  • 多種類の分析データの迅速かつ簡単な取得を可能にするVeloxソフトウェアを搭載
Talos F200X TEM
  • STEMイメージングおよび元素分析における高分解能と高速データ取得
  • 動的実験用のin situサンプルホルダーを追加
  • 多種類の分析データの迅速かつ簡単な取得を可能にするVeloxソフトウェアを搭載
Talos F200C TEM
  • 幅広い材料で使えるEDS分析により、元素分布情報が分かります
  • 高コントラスト、高品質のTEMおよびSTEMイメージング
  • Ceta 16メガピクセルCMOSカメラにより広視野と高速読み出しを実現
Talos L120C TEM
  • 安定性の向上
  • 4K x 4K Ceta CMOSカメラ
  • 25~650 kXのTEM倍率範囲
  • 幅広い材料で使えるEDS分析により、元素分布情報が分かります
K-Alpha XPS
  • 高分解能XPS
  • 高速で効率的な自動ワークフロー
  • イオン源を用いたデプスプロファイリング
Nexsa G2 XPS
  • マイクロフォーカスX線源
  • 独自の追加可能なオプション
  • 単原子およびクラスターイオンデプスプロファイリング用のデュアルモードイオン源
ESCALAB Xi+ XPS
  • 高いスペクトル分解能
  • マルチテクニックによる表面分析
  • 試料作製および拡張のための豊富なオプション
Athena Software
イメージングデータ管理
  • 画像、データ、メタデータ、試験ワークフローのトレーサビリティを確保
  • イメージングワークフローの単純化
  • コラボレーションの向上
  • データアクセスの安全性と管理
Maps Software
  • 広領域の高分解能画像を取得
  • 関心領域を容易に発見
  • 画像取得プロセスを自動化
  • 異なる機器で得られたデータを相関
Avizo Software
材料科学
  • マルチデータ/マルチビュー、マルチチャンネル、時系列、非常に大きなデータのサポート
  • 高度なマルチモード2D/3D自動位置合わせ
  • アーチファクト削減アルゴリズム
Phenom 元素マッピングSoftware
  • 試料または選択エリア内の元素分布に関する迅速で信頼性の高い情報
  • 簡単に結果をエクスポートおよび報告
Phenom ParticleMetric Software
  • ProSuiteに搭載されたオンラインおよびオフライン分析用ソフトウェア
  • 直径、真円度、アスペクト比、凸度などの粒子特性の相関
  • 自動画像マッピングによる画像データセットの作成
Velox Software
  • パネル表示で取得済のデータを簡単に確認。
  • ライブ定量マッピング
  • インタラクティブな検出器図による再現性の高い試験の制御と設定