安全性向上、省エネルギー化、輸送、医療、工業生産性といったさまざまな課題に対して、重要な役割を果たす革新的な材料が存在します。継続的な技術革新を促進するために、研究者はマクロからナノスケールまでの材料の物理的および化学的特性(形態学的、構造的、磁気的、熱的、機械的)に関する理解を深めたいと考えています。新材料の発見、分析上の問題の解決、プロセスの改善、製品品質の保証など、電子顕微鏡はあらゆるスケールにおける可視化によって新たな知見を提供します。電子顕微鏡を用いた材料科学研究から得られた知見によって、構造特性と機能的性能を最大限に引き出した実用化が可能になります。さらに、これらの知見は、製品やプロセスの改善につながり、市場投入までの時間およびコスト面で有利に働きます。
サーモフィッシャーサイエンティフィックの電子顕微鏡や分光法などの分析ソリューションは、以下のようなもっとも差し迫った課題に対処するのに役立ちます;
  • 今日の社会的・経済的課題に対応した新しい機能性材料の開発
  • 補完的な技術による再現性の高いデータで新物質の発見を支援
  • 材料および測定技術開発の課題を解決し、プロセス改善や製品の欠陥解析を行う
  • 画期的な発見の発表、助成金の申請、または新材料の特許取得
  • 欠陥が顧客に届く前に排除されることを保証する
  • アイデアを迅速に市場に投入し、競争力を維持する
リチウムイオン電池正極の欠陥解析。プラズマFIB DualBeamによる連続的な断面加工とイメージングに続い て、Avizoソフトウェアを使用したデジタル3D再構築により、試料の詳細モデルが得られます。
応用例
電子顕微鏡を使用したプロセス制御
電子顕微鏡を使用したプロセス制御
近年の産業では、確かなプロセス制御によって維持される優れた品質とスループットの両立が求められています。専用の自動化ソフトウェアを搭載したSEMおよびTEMツールは、プロセスモニタリングおよびプロセス改善のための迅速なマルチスケール情報を提供します。
電子顕微鏡を使用した品質管理と不良解析
品質管理と不良解析
近年の産業では、品質管理と品質保証が不可欠です。私たちは、欠陥をマルチスケールかつ多モードで分析可能なEMおよび分光ツールを提供しており、これらにより得られる信頼性の高い十分な情報によりプロセス制御および改善のための決定が可能となります。
Fundamental Materials Research_R&D_Thumb_274x180_144DPI
基礎材料研究
新材料開発では、その物理的および化学的特性を最大化するために、より小さなスケールでの研究がなされています。電子顕微鏡は、マイクロスケールからナノスケールのさまざまな材料特性について重要な情報を研究者に提供します。
部品のクリーン度テストにてSEMで確認されたアルミニウム鉱物粒
クリーン度
現代の製造では、これまで以上に信頼性の高い高品質の部品が必要とされています。走査電子顕微鏡を使用することで、部品のクリーン度分析を社内で実施でき、幅広い分析データが得られ、製造サイクルの短縮が可能です。
Style Sheet for Techniques Only Tab
(S)TEM試料作製
DualBeam顕微鏡では、(S)TEM分析用の高品質な極薄膜試料の作製が可能です。高度な自動化機能により、ユーザーの経験レベルにかかわらず、あらゆる材料で熟練者と同等の結果を得ることができます。
詳細はこちら ›
3D材料解析
多くの場合、材料の開発にはマルチスケールの3D解析が必要です。DualBeam装置により、大量の連続スライスと、その後のナノメートルスケールでのSEMイメージングが可能となり、試料の高品質な3D再構成処理を行うことができます。
詳細はこちら ›
ナノスケールのプロトタイピング
技術の微細化が進むにつれ、ナノスケールのデバイスや構造に対する需要はますます高まっています。DualBeam装置を使用した3Dナノプロトタイピングにより、マイクロスケールおよびナノスケールの機能的構造試作の設計、作製、および検査を迅速に行うことができます。
詳細はこちら ›
エネルギー分散分光法
エネルギー分散分光法(EDS)を使用することにより、電子顕微鏡の画像情報に加えて、詳細な元素情報も収集できます。電子顕微鏡観察時に重要な組成分布を得ることができます。EDSにより、全容を示す低倍率のスキャンから、原子分解能マッピングに至るまで、試料の元素組成情報が短時間で得られます。
詳細はこちら ›
EDS元素分析
EDSは、電子顕微鏡観察に不可欠な組成情報を提供します。特に、当社独自のSuper-XおよびDual-X検出器システムはSTEM-EDS分析の速度や感度を向上させるため、材料の研究に必要な元素分布情報が入手しやすくなります。
詳細はこちら ›
3D EDSトモグラフィー
現代の材料研究は、3次元のナノスケール分析にますます依存しています。3Dの電子顕微鏡解析およびエネルギー分散型X線分光法を使用することにより、全元素の組成情報を含む微細構造の3D解析が可能になります。
詳細はこちら ›
EDSによる原子分解能元素マッピング
原子分解能EDSでは、個々の原子のレベルで元素を識別できるため、優れた高分解能の組成情報が得られます。高分解能S/TEMイメージングとの組み合わせにより、試料中の原子構成を正確に観察できます。
詳細はこちら ›
HRSTEM、HRTEMのイメージング
透過電子顕微鏡は、ナノ粒子やナノ材料の構造解析をするための非常に重要な技術です。高分解能STEMおよびTEMにより、化学組成の情報とともに原子分解能データが得られます。
詳細はこちら ›
微分位相コントラストイメージング
近年のエレクトロニクス研究は、電気的および磁気的特性のナノスケール分析が重要です。微分位相コントラストSTEM(DPC-STEM)により、試料中の磁場の強度と分布を可視化し、磁区構造を表示することができます。
詳細はこちら ›
高温試料のイメージング
実際の条件下で材料を研究するには、高温の試料を観察する必要もよくあります。高温下で材料が再結晶化、溶解、変形、反応する際の挙動は、走査電子顕微鏡またはDualBeamシステムを用いてin situで研究できます。
詳細はこちら ›
X線光電子分光法
X線光電子分光法(XPS)では、試料の最表面10 nmの元素組成、化学状態、電子状態に関する情報が得られます。深さ方向分析により、XPS分析は層の組成に関する知見を得られるようになります。
詳細はこちら ›
環境制御型SEM(ESEM)
環境制御型SEMにより、材料を本来の状態で観察できます。これは、ウェットな、汚れている、反応性のある、ガス放出があるなどの真空に適さない試料を扱う研究者に最適です。
詳細はこちら ›
電子エネルギー損失分光法
高分解能EELSは、材料科学研究の幅広い分析アプリケーションに対応します。EELSを利用することで速くて高S/N比の元素マッピング、酸化状態の確認や表面フォノンの解析などが可能です。
詳細はこちら ›
APT試料作製
アトムプローブトモグラフィー(APT)では、原子分解能で材料の3D組成分析を行うことができます。集束イオンビーム(FIB)顕微鏡技術は、APT解析用の方位と解析領域をコントロールできる高品質な試料作製に不可欠です。
詳細はこちら ›
断面加工
断面加工により、表面下の情報が明らかになり、さらなる知見が得られます。DualBeam装置は、高品質の断面加工を実現する、優れた集束イオンビームカラムを備えています。自動化機能により、無人でのハイスループットな試料処理が可能になります。
詳細はこちら ›
In situ試験
加熱、冷却、液中での再結晶化、グレイン成長、相変態などの動的プロセスの基本原理を理解するには、電子顕微鏡を用いて、微細構造変化を直接かつリアルタイムで観察する必要があります。
詳細はこちら ›
粒子解析
粒子解析は、ナノマテリアルの研究および品質管理において重要な役割を果たします。電子顕微鏡のナノスケールの分解能と優れたイメージングは、粉末や粒子の迅速な解析のための専用ソフトウェアと組み合わせて使用することが出来ます。
詳細はこちら ›
カソードルミネッセンス
カソードルミネッセンス(CL)では電子ビームで励起され、物質から放出された光を検出します。この信号は、特殊なCL検出器によって収集され、試料の組成、結晶欠陥、またはフォトニクス特性に関する情報が得られます。
詳細はこちら ›
SIMS
集束イオンビーム走査電子顕微鏡(FIB-SEM)用の飛行時間型二次イオン質量分析(TOF-SIMS)検出器を用いることにより、周期表のすべての元素の低濃度での高分解能分析が可能になります。
詳細はこちら ›
マルチスケール分析
新しい材料の場合、その構造全体を把握しながら、高い分解能で分析する必要があります。マルチスケール分析では、X線マイクロCT、DualBeam、レーザーPFIB、SEM、TEMなどのさまざまなイメージング技術や方法の相関が可能です。
詳細はこちら ›
ChemiSEM
ChemiSEM技術は、ライブEDS(エネルギー分散型X線分光法)とライブ定量を使用して、SEM画像をカラー化します。どのユーザーでも、組成のデータを継続的に取得して、これまで以上に詳細な情報を得ることができます。
詳細はこちら ›
自動粒子解析ワークフロー
自動NanoParticleワークフロー(APW)は、ナノ粒子分析用の透過型電子顕微鏡ワークフローです。広領域のナノスケール高分解能イメージングとデータ取得、およびその場での処理を行えます。
詳細を見る ›
(S)TEM試料作製
DualBeam顕微鏡では、(S)TEM分析用の高品質な極薄膜試料の作製が可能です。高度な自動化機能により、ユーザーの経験レベルにかかわらず、あらゆる材料で熟練者と同等の結果を得ることができます。
詳細はこちら ›
3D材料解析
多くの場合、材料の開発にはマルチスケールの3D解析が必要です。DualBeam装置により、大量の連続スライスと、その後のナノメートルスケールでのSEMイメージングが可能となり、試料の高品質な3D再構成処理を行うことができます。
詳細はこちら ›
ナノスケールのプロトタイピング
技術の微細化が進むにつれ、ナノスケールのデバイスや構造に対する需要はますます高まっています。DualBeam装置を使用した3Dナノプロトタイピングにより、マイクロスケールおよびナノスケールの機能的構造試作の設計、作製、および検査を迅速に行うことができます。
詳細はこちら ›
エネルギー分散分光法
エネルギー分散分光法(EDS)を使用することにより、電子顕微鏡の画像情報に加えて、詳細な元素情報も収集できます。電子顕微鏡観察時に重要な組成分布を得ることができます。EDSにより、全容を示す低倍率のスキャンから、原子分解能マッピングに至るまで、試料の元素組成情報が短時間で得られます。
詳細はこちら ›
EDS元素分析
EDSは、電子顕微鏡観察に不可欠な組成情報を提供します。特に、当社独自のSuper-XおよびDual-X検出器システムはSTEM-EDS分析の速度や感度を向上させるため、材料の研究に必要な元素分布情報が入手しやすくなります。
詳細はこちら ›
3D EDSトモグラフィー
現代の材料研究は、3次元のナノスケール分析にますます依存しています。3Dの電子顕微鏡解析およびエネルギー分散型X線分光法を使用することにより、全元素の組成情報を含む微細構造の3D解析が可能になります。
詳細はこちら ›
EDSによる原子分解能元素マッピング
原子分解能EDSでは、個々の原子のレベルで元素を識別できるため、優れた高分解能の組成情報が得られます。高分解能S/TEMイメージングとの組み合わせにより、試料中の原子構成を正確に観察できます。
詳細はこちら ›
HRSTEM、HRTEMのイメージング
透過電子顕微鏡は、ナノ粒子やナノ材料の構造解析をするための非常に重要な技術です。高分解能STEMおよびTEMにより、化学組成の情報とともに原子分解能データが得られます。
詳細はこちら ›
微分位相コントラストイメージング
近年のエレクトロニクス研究は、電気的および磁気的特性のナノスケール分析が重要です。微分位相コントラストSTEM(DPC-STEM)により、試料中の磁場の強度と分布を可視化し、磁区構造を表示することができます。
詳細はこちら ›
高温試料のイメージング
実際の条件下で材料を研究するには、高温の試料を観察する必要もよくあります。高温下で材料が再結晶化、溶解、変形、反応する際の挙動は、走査電子顕微鏡またはDualBeamシステムを用いてin situで研究できます。
詳細はこちら ›
X線光電子分光法
X線光電子分光法(XPS)では、試料の最表面10 nmの元素組成、化学状態、電子状態に関する情報が得られます。深さ方向分析により、XPS分析は層の組成に関する知見を得られるようになります。
詳細はこちら ›
環境制御型SEM(ESEM)
環境制御型SEMにより、材料を本来の状態で観察できます。これは、ウェットな、汚れている、反応性のある、ガス放出があるなどの真空に適さない試料を扱う研究者に最適です。
詳細はこちら ›
電子エネルギー損失分光法
高分解能EELSは、材料科学研究の幅広い分析アプリケーションに対応します。EELSを利用することで速くて高S/N比の元素マッピング、酸化状態の確認や表面フォノンの解析などが可能です。
詳細はこちら ›
APT試料作製
アトムプローブトモグラフィー(APT)では、原子分解能で材料の3D組成分析を行うことができます。集束イオンビーム(FIB)顕微鏡技術は、APT解析用の方位と解析領域をコントロールできる高品質な試料作製に不可欠です。
詳細はこちら ›
断面加工
断面加工により、表面下の情報が明らかになり、さらなる知見が得られます。DualBeam装置は、高品質の断面加工を実現する、優れた集束イオンビームカラムを備えています。自動化機能により、無人でのハイスループットな試料処理が可能になります。
詳細はこちら ›
In situ試験
加熱、冷却、液中での再結晶化、グレイン成長、相変態などの動的プロセスの基本原理を理解するには、電子顕微鏡を用いて、微細構造変化を直接かつリアルタイムで観察する必要があります。
詳細はこちら ›
粒子解析
粒子解析は、ナノマテリアルの研究および品質管理において重要な役割を果たします。電子顕微鏡のナノスケールの分解能と優れたイメージングは、粉末や粒子の迅速な解析のための専用ソフトウェアと組み合わせて使用することが出来ます。
詳細はこちら ›
カソードルミネッセンス
カソードルミネッセンス(CL)では電子ビームで励起され、物質から放出された光を検出します。この信号は、特殊なCL検出器によって収集され、試料の組成、結晶欠陥、またはフォトニクス特性に関する情報が得られます。
詳細はこちら ›
SIMS
集束イオンビーム走査電子顕微鏡(FIB-SEM)用の飛行時間型二次イオン質量分析(TOF-SIMS)検出器を用いることにより、周期表のすべての元素の低濃度での高分解能分析が可能になります。
詳細はこちら ›
マルチスケール分析
新しい材料の場合、その構造全体を把握しながら、高い分解能で分析する必要があります。マルチスケール分析では、X線マイクロCT、DualBeam、レーザーPFIB、SEM、TEMなどのさまざまなイメージング技術や方法の相関が可能です。
詳細はこちら ›
ChemiSEM
ChemiSEM技術は、ライブEDS(エネルギー分散型X線分光法)とライブ定量を使用して、SEM画像をカラー化します。どのユーザーでも、組成のデータを継続的に取得して、これまで以上に詳細な情報を得ることができます。
詳細はこちら ›
自動粒子解析ワークフロー
自動NanoParticleワークフロー(APW)は、ナノ粒子分析用の透過型電子顕微鏡ワークフローです。広領域のナノスケール高分解能イメージングとデータ取得、およびその場での処理を行えます。
詳細を見る ›
サンプル
電池の研究
SEM、TEM、microCT、ラマン分光、XPS、および3次元データの可視化と解析により、マルチスケールの情報を得られます。これは電池の開発に大きく貢献します。どうやってもっと優れた電池を開発するための構造情報および組成情報を提供するかをご覧ください。
詳細はこちら ›
金属材料の研究
金属材料を効果的に生産するには、介在物および析出物を正確にコントロールする必要があります。当社の自動化ソリューションを利用することで、ナノ粒子の計数、EDS元素分析、TEM試料作製など、金属分析に不可欠なさまざまなタスクを実行できます。
詳細はこちら ›
高分子材料の研究
高分子材料の微細構造によって、材料のバルク特性と性能が決まります。電子顕微鏡法により、R&Dおよび品質管理のアプリケーションにおける、ポリマーの形態および組成の包括的なマイクロスケール分析が可能になります。
詳細はこちら ›
地質学研究
地球科学は、岩石試料内の構造特徴の正確なマルチスケール観察に頼っています。SEM-EDSを自動化ソフトウェアと組み合わせることで、岩石学および鉱物学の研究におけるテクスチャおよび鉱物組成の直接的かつ大規模な分析が可能になります。
詳細はこちら ›
石油およびガス
石油およびガスの需要が続く中で、炭化水素を効率的かつ効果的に抽出する必要があります。サーモフィッシャーサイエンティフィックは、さまざまな石油科学アプリケーションに対応する、幅広い顕微鏡および分光法ソリューションを提供しています。
詳細はこちら ›
ナノ粒子
材料のナノスケールの性質と特性はマクロスケールの特性と根本的に異なります。それで材料解析を行う時、S/TEMの技術とエネルギー分散型X線分光法を組み合わせることが効果的であり、ナノメートルまたはサブナノメートルの分解能のデータを得ることができます。
詳細はこちら ›
法医学
法医学捜査の一環として、電子顕微鏡で取得した犯罪現場の微量の証拠物の分析データとその比較を利用できます。適合する試料には、ガラスおよび塗料片、工具痕跡、薬物、爆発物、およびGSR(ガンショット残渣物)があります。
詳細はこちら ›
触媒研究
触媒は現代の工業プロセスに不可欠です。触媒の活性は、触媒粒子の微細な組成と形態に依存します。電子顕微鏡のEDS分析は、これらの特性の研究に最適です。
詳細はこちら ›
繊維およびフィルター
合成繊維の直径、形態、密度は、フィルターの寿命と機能性を決定する重要なパラメーターです。走査電子顕微鏡法(SEM)は、これらの特徴を迅速かつ容易に調査するための理想的な手法です。
詳細はこちら ›
2D材料
新規材料研究では、低次元材料の構造への関心が高まっています。プローブの収差補正器およびモノクロメーターを備えた走査透過電子顕微鏡は、高分解能の二次元材料のイメージングを可能にします。
詳細はこちら ›
自動車用材料の試験
現代の自動車部品のすべては、安全性、効率性、性能を考慮して設計されています。電子顕微鏡と分光法を用いた自動車材料の詳細な解析は、重要なプロセスの決定、製品の改善、および新材料開発に必要な情報を提供します。
詳細はこちら ›
製品
Style Sheet for Instrument Cards Origin
Helios 5 Laser PFIB
  • ミリメートルスケールの高速な断面加工
  • 統計的に重要な深部までの表面下3Dデータ解析
  • Helios 5 PFIBのすべての機能を利用可能
Helios Hydra DualBeam
  • 幅広い材料に適したプラズマFIB処理を行うため、高速切り替え可能な4種類のイオン源(Xe、Ar、O、N)
  • GaフリーのTEM試料作製
  • 超高分解能SEMイメージング
Helios 5 DualBeam
  • 完全に自動化された高品質の超薄TEM試料作製
  • 高速かつ高分解能の表面下3D解析
  • 迅速なナノプロトタイピング機能
Helios 5 PFIB DualBeam
  • GaフリーのSTEMおよびTEM試料作製
  • 多様な表面下情報と3D情報
  • 次世代の2.5 µAキセノンプラズマFIBカラム
Spectra 300 TEM
  • 最高レベルの分解能による原子レベルの構造および化学情報
  • 30~300 kVの柔軟な加速電圧範囲
  • 3レンズコンデンサーシステム
Spectra 200 TEM
  • 30~200 kVの加速電圧設定で高解像度かつ高コントラストのイメージング
  • 5.4 mmのワイドギャップポールピース設計の対称S-TWIN/X-TWIN対物レンズ
  • 60 kV~200 kVでサブオングストロームの分解能を有するSTEMイメージング
Talos F200i TEM
  • 高品質なS/TEM画像と正確なEDS
  • Dual EDSテクノロジーを装備可能
  • 最高かつオールラウンドなin situ機能
  • 高速での広視野イメージング
Talos F200S TEM
  • 正確な化学組成データ
  • 高性能イメージングと精密な組成分析により、動的顕微鏡解析を実現します
  • 多種類の分析データの迅速かつ簡単な取得を可能にするVeloxソフトウェアを搭載
Talos F200X TEM
  • STEMイメージングおよび元素分析における高分解能と高速データ取得
  • 動的実験用のin situサンプルホルダーを追加
  • 多種類の分析データの迅速かつ簡単な取得を可能にするVeloxソフトウェアを搭載
Talos F200C TEM
  • 幅広い材料で使えるEDS分析により、元素分布情報が分かります
  • 高コントラスト、高品質のTEMおよびSTEMイメージング
  • Ceta 16メガピクセルCMOSカメラにより広視野と高速読み出しを実現
Scios 2 DualBeam
  • 磁気試料および非導電性試料に完全に対応
  • ハイスループットの表面下3D解析
  • 先進の使いやすさと自動化機能
Talos L120C TEM
  • 安定性の向上
  • 4K x 4K Ceta CMOSカメラ
  • 25~650 kXのTEM倍率範囲
  • 幅広い材料で使えるEDS分析により、元素分布情報が分かります
Axia ChemiSEM
  • ライブ定量元素マッピング
  • 高品質SEMイメージング
  • 初心者でも使用できる柔軟性と使いやすさ
  • 容易なメンテナンス
Apreo 2 SEM
  • ナノメートルまたはサブナノメートルの分解能を備えたオールラウンドな高性能SEM
  • 高感度なテレビ品質の画像コントラストを実現するインカラムT1反射電子検出器
  • 長い作動距離(10 mm)で優れた性能を発揮
Verios 5 XHR SEM
  • 1 keV~30 keVのエネルギー範囲でサブナノメートルの分解能を有する単色SEM
  • 20 eVの低入射エネルギーの電子ビームを簡単に使用可能
  • 標準でピエゾステージを備え、優れた安定性
Quattro ESEM
  • 独自の環境機能(ESEM)を備えた超多用途の高分解能FEG SEM
  • 全操作モードのSEとBSE信号の同時取り込みによって、試料からすべての情報を獲得します
Prisma E SEM
  • 優れた画質を備えたエントリーレベルのSEM
  • 複数の試料を簡単かつ迅速にロードおよびナビゲーションできます
  • 専用の真空モードにより、幅広いタイプの材料に対応
VolumeScope 2 SEM
  • 大容量の試料からの等方性3Dデータ
  • 高真空および低真空モードにおける高コントラスト、高分解能
  • 通常のSEM使用からシリアルブロックフェイスイメージングへ簡単に切り替え
Phenom Pharos G2 Desktop FEG-SEM
  • 1~20 kVの加速電圧範囲を有する電界放出型電子銃
  • 20 kVで2.0 nm(SE)および3.0 nm(BSE)未満の分解能
  • EDS検出器およびSE検出器の完全一体型(オプション)
Phenom XL G2 Desktop SEM
  • 大容量の試料(100 × 100 mm)に対応し、自動データ取得に最適
  • 10 nm未満の分解能、最大倍率200,000倍、加速電圧4.8 kV~20 kV
  • EDS検出器およびBSE検出器の完全一体型(オプション)
Phenom Pro G6 Desktop SEM
  • 高性能卓上SEM
  • 6 nm未満(SE)および8 nm未満(BSE)の分解能、最大倍率350,000倍
  • オプションのSE検出器
Phenom ProX G6 Desktop SEM
  • EDS検出器を搭載した高性能デスクトップSEM
  • 6 nm未満(SE)および8 nm未満(BSE)の分解能、最大倍率350,000倍
  • オプションのSE検出器
Phenom Pure G6 Desktop SEM
  • 一般用の卓上SEM
  • 15 nm未満の分解能、最大倍率175,000倍
  • 長寿命CeB6電子銃
Phenom ParticleX Steel Desktop SEM
  • SEMとEDSを統合
  • 操作性
  • サブマイクロメートルサイズの介在物
Phenom ParticleX TC Desktop SEM
  • 清浄度検査のための自動化ソフトウェアを備えた汎用卓上SEM
  • 10 nm以下の分解能、最大倍率200,000倍
  • オプションのSE検出器
Phenom Perception GSR Desktop SEM
  • 専用の自動GSR卓上SEM
  • 10 nm以下の分解能、最大倍率200,000倍
  • 長寿命CeB6電子銃
Phenom ParticleX AM Desktop SEM
  • 積層造形用の自動化ソフトウェアを備えた汎用卓上SEM
  • 10 nm以下の分解能、最大倍率200,000倍
  • オプションのSE検出器
Phenom Programming Software
  • お客様のワークフローに合わせてSEMをカスタマイズできます
  • 自動化プロセスにより効率を高め、時間を節約します
  • イメージング設定とステージナビゲーションを制御します
Nexsa G2 XPS
  • マイクロフォーカスX線源
  • 独自の追加可能なオプション
  • 単原子およびクラスターイオンデプスプロファイリング用のデュアルモードイオン源
K-Alpha XPS
  • 高分解能XPS
  • 高速で効率的な自動ワークフロー
  • イオン源を用いたデプスプロファイリング
ESCALAB Xi+ XPS
  • 高いスペクトル分解能
  • マルチテクニックによる表面分析
  • 試料作製および拡張のための豊富なオプション
オートスライス&ビュー 4.0ソフトウェア
  • DualBeam用の自動連続断面加工
  • 多種類の分析データを同時に取得(SEM、EDS、EBSD)
  • データ取得中の編集機能
  • エッジベースのカット位置制御
Avizo Software
材料科学
  • マルチデータ/マルチビュー、マルチチャンネル、時系列、非常に大きなデータのサポート
  • 高度なマルチモード2D/3D自動位置合わせ
  • アーチファクト削減アルゴリズム
Phenom AsbestoMetric Software
  • 画像取得、ファイバー検出、およびレポート作成用の自動化ツール
  • ファイバーのリビジッドによるEDS分析の支援
  • アスベスト分析に関するISO規格レポート
Phenom Quartz PCI/CFR Software
  • 21 CFR Part 11に準拠したSEMイメージングトレーサビリティー
  • Phenom XLおよびPhenom Pro Desktop SEMが対応
  • Windows 10 64ビットオペレーティングシステムのサポート
AutoTEM 5 Software
  • 完全に自動化されたin situ S/TEM試料作製
  • 通常のトップダウン試料作製、平面試料作製、および反転試料作製のサポート
  • 選べるさまざまな設定で実行可能なワークフロー
  • 使いやすく直感的なユーザーインターフェース
AutoScript 4 Software
  • 再現性と精度の向上
  • 無人の高速イメージングおよびパターン作り
  • Python 3.5に基づいたスクリプト環境も使用可能
Velox Software
  • パネル表示で取得済のデータを簡単に確認。
  • ライブ定量マッピング
  • インタラクティブな検出器図による再現性の高い試験の制御と設定
Inspect 3D Software
  • 画像処理ツールおよび相互相関フィルター
  • 特徴点トラッキングを用いた画像アライメント
  • 代数的再構成法を用いた反復的投影比較
Maps Software
  • 広領域の高分解能画像を取得
  • 関心領域を容易に発見
  • 画像取得プロセスを自動化
  • 異なる機器で得られたデータを相関
Nanobuilder
  • CADによるプロトタイプ作製
  • 完全自動化された加工、ステージナビゲーション、ミリング、保護膜作製
  • 自動アライメントおよびドリフト補正
Phenom ProSuite Software
  • 画像の自動取得
  • リアルタイム遠隔操作
  • 標準アプリケーション:自動イメージマッピング + 遠隔操作用インターフェース
Phenom PoroMetric Software
  • 面積、アスペクト比、長軸および短軸などの細孔特性の相関
  • 卓上SEMから画像を直接取得します
  • 高品質な画像を含む統計データ
Phenom ParticleMetric Software
  • ProSuiteに搭載されたオンラインおよびオフライン分析用ソフトウェア
  • 直径、真円度、アスペクト比、凸度などの粒子特性の相関
  • 自動画像マッピングによる画像データセットの作成
Phenom 元素マッピングSoftware
  • 試料または選択エリア内の元素分布に関する迅速で信頼性の高い情報
  • 簡単に結果をエクスポートおよび報告
Phenom 3D Reconstruction Software
  • 直感的なユーザーインターフェースにより、最大限のエンプロイアビリティーを実現します
  • 直観的で完全自動化されたユーザーインターフェース
  • 「シェイディングからの形状」技術に基づいており、ステージ傾斜は不要です
Phenom FiberMetric Software
  • 自動測定により時間を節約します
  • すべての統計データを迅速かつ自動的に収集します
  • マイクロファイバーおよびナノファイバーを比類のない精度で表示および測定できます
DualBeam(FIB SEM)システムのサービス
  • ワークフローのあらゆる側面の専門家になりましょう
  • 製品性能の可視性が向上します
  • 包括的なメンテナンスと保証した稼働時間を実現します