48ab - Appl/Samples/Products/Resources/Contact
アトムプローブ・トモグラフィー
アトムプローブ・トモグラフィーは、試料の構造および構成元素の原子分解能解析を可能にします。この手法は試料表面から個々の原子をイオンとして取り出し質量分析計で同定します。そのためこの測定の試料は分析用にイオン化しやすい鋭い先端形状になっている必要があります。集束イオンビーム(FIB)加工は高い加工位置精度と適切な量の材料を加工可能なことから、この種の特殊な試料作製に適しています。走査電子顕微鏡(SEM)と組み合わせることで、DualBeam(FIB-SEM)装置と同様に、加工プロセスをリアルタイムで視覚的にモニタリングできます。
APT sample preparation with a PFIB DualBeam
プラズマ集束イオンビーム(PFIB)によるAPT試料のラフミリングとリフトアウト。画像(a~b)は、2.5 µA FIBでラフミリングされた試料のSEMであり、片側フリーのJカットと底面が加工されている。画像(c~f)は、リフトアウトプロセスのFIBイメージであり、複数のAPT試料に対する1つのリフトを示している。
APT分析
優れたAPT試料を得るために、基本となる基準は以下のとおりです。
  • 加工位置精度が要求されるもの、またされない試料の作製機能
  • 試料先端半径が通常50 nm未満のニードル状試料
  • 均一な円形の先端断面により、放射状に対称な電界を形成
  • 十分な電界蒸発現象が発生するように、テーパー角度を修正可能
  • 試料作製中にチップに生じるダメージを最小限に抑制(ニードルの先端領域は、オリジナルの試料の微細構造を代表している必要あり)
Thermo Scientific DualBeam装置であれば、高品質のAPT試料作製用にガリウムFIBおよびプラズマFIB(PFIB)加工が利用できます。Thermo Scientific Helios Hydra DualBeamを利用することで、さまざまなプラズマイオン種(酸素、アルゴン、窒素、キセノン)を同一機器内で個別に適用して、対象試料のミリングに最適なイオンを適用できます。このプロセスはThermo Scientific Autoscriptソフトウェアを用いた自動化も可能で、繰り返し作業による試料作製の負担を大幅に軽減できます。
APT半導体分析
アトムプローブ・トモグラフィー試料
アトムプローブ・トモグラフィー(APT)データ収集にすぐに使用できる、精度よく細薄化された試料。
半導体デバイスのシュリンクは設計プロセスにおいて、より一層小型のアーキテクチャーが使われることを意味しており、より高い分解能での解析が必要となります。アトムプローブ・トモグラフィー(APT)は、これらの構造の検出や可視化、そして分析を元素組成とともに非常に低濃度においても可能になるので、高度な半導体分析での使用が増えています。
ただし、APTには高品質で高効率な、かつ加工位置精度の高いアトムプローブチップの作製が必要です。このようなチップには厳格な基準が適用されるため、これらの作製はとてつもなく困難な課題となる可能性があります。たとえば、ニードル状の試料には、50 nm 未満のチップ半径、対称電場を放射状に生成する均一な円形断面、電界蒸発現象を発生させるための正しいテーパー角度、および作製中のチップへのダメージを最小限に抑えるなどの必要があります。
DualBeam(FIBと走査電子顕微鏡を統合)技術を使用した集束イオンビーム(FIB)加工は、リアルタイムでモニタリングしながら非常に正確な量の材料を除去できるため、この特殊なタイプの作製作業に最適です。サーモフィッシャーサイエンティフィックは、Thermo ScientificアトムプローブLXソフトウェアとThermo Scientific Helios 5 FX DualBeamを発表しました。この新しい試料作製技術は、アトムプローブのチップ加工のプロセスを自動化し、信頼性、精度、再現性を実現します。
これらの高品質チップにより、界面のエッチングに起因する不純物(フッ化物、塩化物など)、主要部の水素分布、ゲート酸化物への重金属拡散、エピ層におけるドーパントの側方拡散などの現象が検出できます。詳細については、Helios 5 FX DualBeam製品ページをご覧ください。
リソース
応用例
Fundamental Materials Research_R&D_Thumb_274x180_144DPI
基礎材料研究
新材料開発では、その物理的および化学的特性を最大化するために、より小さなスケールでの研究がなされています。電子顕微鏡は、マイクロスケールからナノスケールのさまざまな材料特性について重要な情報を研究者に提供します。
pathfinding_thumb_274x180_144dpi
半導体のパスファインディングと開発
高性能半導体デバイス製造を可能にするソリューションや設計へ導く高度な電子顕微鏡、集束イオンビーム、および関連する分析手法。
半導体故障解析
半導体故障解析
半導体デバイスは益々構造が複雑化しているため、欠陥の原因と成り得る箇所が増えています。私たちの次世代ワークフローは、歩留り、性能、信頼性に影響を与える僅かな電気的不良の特定と解析に役立ちます。
physical_characterization_thumb_274x180_144dpi
物理解析および化学分析
継続的な性能要求により、小型で高速、かつ安価な電子デバイス開発が促進されています。これらの製造には、多岐に渡る半導体およびディスプレイデバイスのイメージング、分析、解析を行う、生産性の高い装置とワークフローが重要な役割を果たします。
パワー半導体デバイス解析
パワー半導体デバイス解析
電力用装置には、障害位置特定にかかわる特有の課題があります。これは主に、動力用装置のアーキテクチャとレイアウトを原因としています。当社のパワー半導体デバイス解析ツールとワークフローを使用すると、動作条件下の不良個所をすばやく特定し、材料、インターフェース、装置構造の高精度かつハイスループットの特性分析を行えます。
サンプル
電池の研究
SEM、TEM、microCT、ラマン分光、XPS、および3次元データの可視化と解析により、マルチスケールの情報を得られます。これは電池の開発に大きく貢献します。どうやってもっと優れた電池を開発するための構造情報および組成情報を提供するかをご覧ください。
詳細はこちら ›
金属材料の研究
金属材料を効果的に生産するには、介在物および析出物を正確にコントロールする必要があります。当社の自動化ソリューションを利用することで、ナノ粒子の計数、EDS元素分析、TEM試料作製など、金属分析に不可欠なさまざまなタスクを実行できます。
詳細はこちら ›
地質学研究
地球科学は、岩石試料内の構造特徴の正確なマルチスケール観察に頼っています。SEM-EDSを自動化ソフトウェアと組み合わせることで、岩石学および鉱物学の研究におけるテクスチャおよび鉱物組成の直接的かつ大規模な分析が可能になります。
詳細はこちら ›
触媒研究
触媒は現代の工業プロセスに不可欠です。触媒の活性は、触媒粒子の微細な組成と形態に依存します。電子顕微鏡のEDS分析は、これらの特性の研究に最適です。
詳細はこちら ›
半導体材料およびデバイスの解析
半導体デバイスが微細化し複雑になるにつれて、新しい設計と構造が必要になります。生産性の高い3D解析ワークフローはデバイス開発時間の短縮や、歩留まりの最大化を実現し、デバイスが業界の将来のニーズを確実に満たすようにします。
詳細はこちら ›
Style Sheet for Komodo Tabs
製品
Style Sheet for Instrument Cards Origin
Helios 5 Laser PFIB
  • ミリメートルスケールの高速な断面加工
  • 統計的に重要な深部までの表面下3Dデータ解析
  • Helios 5 PFIBのすべての機能を利用可能
Helios Hydra DualBeam
  • 幅広い材料に適したプラズマFIB処理を行うため、高速切り替え可能な4種類のイオン源(Xe、Ar、O、N)
  • GaフリーのTEM試料作製
  • 超高分解能SEMイメージング
Helios 5 DualBeam
  • 完全に自動化された高品質の超薄TEM試料作製
  • 高速かつ高分解能の表面下3D解析
  • 迅速なナノプロトタイピング機能
Helios 5 PFIB DualBeam
  • GaフリーのSTEMおよびTEM試料作製
  • 多様な表面下情報と3D情報
  • 次世代の2.5 µAキセノンプラズマFIBカラム
Scios 2 DualBeam
  • 磁気試料および非導電性試料に完全に対応
  • ハイスループットの表面下3D解析
  • 先進の使いやすさと自動化機能
AutoScript 4 Software
  • 再現性と精度の向上
  • 無人の高速イメージングおよびパターン作り
  • Python 3.5に基づいたスクリプト環境も使用可能