半導体デバイス構造が縮小し複雑になるにつれ、欠陥位置の特定と不良解析は重要さを増す一方でより困難になっています。高密度相互接続、ウェハーレベルスタッキング、フレキシブルエレクトロニクスおよび一体化基板により、不良を引き起こす欠陥の検出が難しくなっています。さらに悪いことに、このような不良はデバイスのパッケージング段階で発生する可能性があり、その結果、歩留まりが容認できないレベルまで低下し、市場投入までの時間が長くなります。
歩留まり、信頼性、性能に悪影響を与える可能性がある電気的欠陥を検出するには、高度な解析ツールが不可欠です。適切な機器を使用し、サンプルから包括的な欠陥データをすばやく抽出することで、電気的不良の切り分けに関連する時間とコストを削減できます。
サーモフィッシャーサイエンティフィックは、迅速な物理的および電気的不良解析のための高度な解析ツールを提供しています。当社のワークフローによって、歩留り、性能、信頼性に影響を与える微細な電気的不良個所を特定し解析することが可能となります。詳細については、当社の技術または製品ページをご覧ください。
半導体欠陥位置の特定および解析ワークフローの例
Style Sheet for Komodo Tabs
手法
光学的不良解析
設計が複雑になるにつれ、半導体製造における不良個所や欠陥個所の特定が、ますます複雑になっています。光学的不良解析技術によりデバイスの電気的動作性能を解析し、デバイスの故障につながる重大な欠陥を特定することができます。
詳細はこちら ›
発熱不良解析
発熱分布が不均一になると温度が局所的に大きく上昇し、デバイスの故障につながる可能性があります。当社は、高感度ロックイン赤外線サーモグラフィー(LIT)を利用した、発熱不良解析のための独自ソリューションを提供しています。
詳細はこちら ›
半導体TEMイメージングおよび分析
サーモフィッシャーサイエンティフィックの透過電子顕微鏡は、半導体デバイスの高分解能イメージングと分析が可能で、メーカーはツールセットの校正、故障診断、および全体的なプロセス効率の最適化を行うことができます。
詳細はこちら ›
半導体のイメージング・分析
サーモフィッシャーサイエンティフィックは、一般的なイメージング業務から、正確な電圧コントラスト測定を必要とする高度な故障解析技術まで、半導体ラボのあらゆる機能に対応する走査電子顕微鏡を提供します。
詳細はこちら ›
ナノプロービング
デバイスの複雑さが増すにつれ、欠陥が潜む箇所も増えてきます。ナノプロービングは電気的な欠陥を正確に特定し、効果的に透過電子顕微鏡の故障解析を行う上でとても重要となります。
詳細を見る ›
半導体レーザーアブレーション
レーザーアブレーションにより、試料の完全性を維持しながら、電子顕微鏡によるイメージングおよび分析のための、半導体デバイスの高速加工が可能となります。大容量の3Dデータにアクセスして、お客様の試料タイプに適するようミリング条件を最適化します。
詳細はこちら ›
APT試料作製
アトムプローブトモグラフィー(APT)では、原子分解能で材料の3D組成分析を行うことができます。集束イオンビーム(FIB)顕微鏡技術は、APT解析用の方位と解析領域をコントロールできる高品質な試料作製に不可欠です。
詳細はこちら ›
デバイスディレイヤリング
半導体デバイスの設計および構造の先進化、微細化により、半導体デバイスの故障解析はますます困難になっています。ダメージフリーのディレイヤリング加工は、埋込電気的欠陥や故障を検出するための重要な技術です。
詳細を見る ›
ESDコンプライアンス検査
静電気放電(ESD)により、半導体や集積回路の機能および構造が損傷される可能性があります。私たちは、お客様のデバイスがESDコンプライアンス基準を満たしているか検証するための、包括的な検査装置を提供しています。
詳細はこちら ›
光学的不良解析
設計が複雑になるにつれ、半導体製造における不良個所や欠陥個所の特定が、ますます複雑になっています。光学的不良解析技術によりデバイスの電気的動作性能を解析し、デバイスの故障につながる重大な欠陥を特定することができます。
詳細はこちら ›
発熱不良解析
発熱分布が不均一になると温度が局所的に大きく上昇し、デバイスの故障につながる可能性があります。当社は、高感度ロックイン赤外線サーモグラフィー(LIT)を利用した、発熱不良解析のための独自ソリューションを提供しています。
詳細はこちら ›
半導体TEMイメージングおよび分析
サーモフィッシャーサイエンティフィックの透過電子顕微鏡は、半導体デバイスの高分解能イメージングと分析が可能で、メーカーはツールセットの校正、故障診断、および全体的なプロセス効率の最適化を行うことができます。
詳細はこちら ›
半導体のイメージング・分析
サーモフィッシャーサイエンティフィックは、一般的なイメージング業務から、正確な電圧コントラスト測定を必要とする高度な故障解析技術まで、半導体ラボのあらゆる機能に対応する走査電子顕微鏡を提供します。
詳細はこちら ›
ナノプロービング
デバイスの複雑さが増すにつれ、欠陥が潜む箇所も増えてきます。ナノプロービングは電気的な欠陥を正確に特定し、効果的に透過電子顕微鏡の故障解析を行う上でとても重要となります。
詳細を見る ›
半導体レーザーアブレーション
レーザーアブレーションにより、試料の完全性を維持しながら、電子顕微鏡によるイメージングおよび分析のための、半導体デバイスの高速加工が可能となります。大容量の3Dデータにアクセスして、お客様の試料タイプに適するようミリング条件を最適化します。
詳細はこちら ›
APT試料作製
アトムプローブトモグラフィー(APT)では、原子分解能で材料の3D組成分析を行うことができます。集束イオンビーム(FIB)顕微鏡技術は、APT解析用の方位と解析領域をコントロールできる高品質な試料作製に不可欠です。
詳細はこちら ›
デバイスディレイヤリング
半導体デバイスの設計および構造の先進化、微細化により、半導体デバイスの故障解析はますます困難になっています。ダメージフリーのディレイヤリング加工は、埋込電気的欠陥や故障を検出するための重要な技術です。
詳細を見る ›
ESDコンプライアンス検査
静電気放電(ESD)により、半導体や集積回路の機能および構造が損傷される可能性があります。私たちは、お客様のデバイスがESDコンプライアンス基準を満たしているか検証するための、包括的な検査装置を提供しています。
詳細はこちら ›
サンプル
半導体材料およびデバイスの解析
半導体デバイスが微細化し複雑になるにつれて、新しい設計と構造が必要になります。生産性の高い3D解析ワークフローはデバイス開発時間の短縮や、歩留まりの最大化を実現し、デバイスが業界の将来のニーズを確実に満たすようにします。
詳細はこちら ›
製品
Style Sheet for Instrument Cards Origin
Spectra Ultra TEM
  • 最もビームに敏感な材料に対応する新しいイメージングおよび分析の性能
  • Ultra-X検出器によるEDX検出の飛躍的進歩
  • サンプルの完全性を維持するよう設計されたカラム。
Helios 5 EXL DualBeam
  • 低電圧性能により高い試料作製品質を実現
  • 超高分解能のイマージョンレンズ搭載電界放出型SEMカラム
  • EFEMを使用した300 mm FOUPの自動処理(GEM300準拠)
Helios 5 DualBeam
  • 完全に自動化された高品質の超薄TEM試料作製
  • 高速かつ高分解能の表面下3D解析
  • 迅速なナノプロトタイピング機能
Talos F200E TEM
  • 半導体およびマイクロ電子デバイスの高品質(S)TEMイメージング
  • EDSによる高精度かつ高速な化学特性評価
  • 専用の半導体関連アプリケーション
Metrios AX TEM
  • 品質、一貫性、計測、運用コストの削減をサポートする自動化オプション
  • 機械学習を活用して、優れた自動機能と特徴点の認識を実現
  • in situおよびex-situの薄片試料作製ワークフロー
Scios 2 DualBeam
  • 磁気試料および非導電性試料に完全に対応
  • ハイスループットの表面下3D解析
  • 先進の使いやすさと自動化機能
ExSolve WTP DualBeam
  • 最大300 mmウェハーで特定箇所の20 nm厚のラメラを加工可能
  • 最新デバイスの自動かつ高速なサンプリングに対応
Verios 5 XHR SEM
  • 1 keV~30 keVのエネルギー範囲でサブナノメートルの分解能を有する単色SEM
  • 20 eVの低入射エネルギーの電子ビームを簡単に使用可能
  • 標準でピエゾステージを備え、優れた安定性
Quattro ESEM
  • 独自の環境機能(ESEM)を備えた超多用途の高分解能FEG SEM
  • 全操作モードのSEとBSE信号の同時取り込みによって、試料からすべての情報を獲得します
Prisma E SEM
  • 優れた画質を備えたエントリーレベルのSEM
  • 複数の試料を簡単かつ迅速にロードおよびナビゲーションできます
  • 専用の真空モードにより、幅広いタイプの材料に対応
Apreo 2 SEM
  • ナノメートルまたはサブナノメートルの分解能を備えたオールラウンドな高性能SEM
  • 高感度なテレビ品質の画像コントラストを実現するインカラムT1反射電子検出器
  • 長い作動距離(10 mm)で優れた性能を発揮
Phenom ProX G6 Desktop SEM
  • EDS検出器を搭載した高性能デスクトップSEM
  • 6 nm未満(SE)および8 nm未満(BSE)の分解能、最大倍率350,000倍
  • オプションのSE検出器
Centrios CE
  • 優れた画像/ミリング分解能
  • 強化されたミリングの精度と制御
  • Thermo Scientific Helios DualBeamプラットフォーム上に構築
MK.4TE ESD and Latch-Up Test System
  • 高速リレーベースの動作、最大2,304チャネル
  • 6種類のベクタードライブレベルを備えた高度な装置条件調整
  • 完全に準拠したラッチアップ刺激および装置バイアス
ELITE System
  • 完全に非破壊
  • アセンブリボード上の不良部品を迅速に特定して正確に処置
  • マイクロメートルのx-y精度で欠陥位置を特定(深度の制度は20 µm程度)
nProber IV
  • トランジスタおよびBEOLの故障個所特定
  • サーマルナノプロービング(-40℃~150℃)
  • 半自動運転
Meridian S System
  • アクティブプローブ技術による故障診断
  • 静的レーザー刺激(SLS/OBIRCH)および光子放出オプション
  • マイクロプロービングおよびプローブカード装置による刺激に対応
Meridian WS-DP System
  • 広帯域DBXまたはInGaAsカメラシステムによる高感度、低ノイズ、低電圧の光子放出型検出
  • マルチ波長レーザースキャン顕微鏡を用いたスキャンチェーン分析、周波数マッピング、トランジスタプロービング、故障個所特定
Meridian 7 System
  • 10 nmノード以下デバイス向け動的光学式故障個所特定
  • 高分解能の可視赤外線
  • 5 µmまでの高収率試料作製が広く普及
Meridian IV System
  • 高感度の拡張波長DBX光子放出型検出
  • 標準的InGaAs光子放出型検出
  • 複数の波長オプションを備えたレーザースキャン顕微鏡
Celestron Test System
  • ウェハーおよびパッケージレベルのTLP検査
  • 高電流TLPパルス生成器
  • 半自動式プローバーと接続可能
  • 直感的に使用できる制御およびレポート生成用ソフトウェア
Orion3 Test System
  • 帯電装置モデルの検査
  • デュアル高分解能カラーカメラ
  • ピッチ0.4 mm未満の検査密度
Pegasus
  • 最新の業界基準に準拠した検査
  • システムレベルのESD 150 pF/330 Ωネットワーク
  • ウェハープローブを介した任意の装置への2ピン接続
AutoTEM 5 Software
  • 完全に自動化されたin situ S/TEM試料作製
  • 通常のトップダウン試料作製、平面試料作製、および反転試料作製のサポート
  • 選べるさまざまな設定で実行可能なワークフロー
  • 使いやすく直感的なユーザーインターフェース
オートスライス&ビュー 4.0ソフトウェア
  • DualBeam用の自動連続断面加工
  • 多種類の分析データを同時に取得(SEM、EDS、EBSD)
  • データ取得中の編集機能
  • エッジベースのカット位置制御
iFast Software
  • 迅速なレシピ作成のためのマクロレコーダー
  • 夜間の無人操作用ランナー
  • アライメントツール:画像認識およびエッジ検出
Inspect 3D Software
  • 画像処理ツールおよび相互相関フィルター
  • 特徴点トラッキングを用いた画像アライメント
  • 代数的再構成法を用いた反復的投影比較
NEXS Software
  • NEXSと回路編集システムの間の位置/倍率を自動同期させてシームレスなユーザーエクスペリエンスを実現
  • EFA、PFA、回路編集スペースで使用されるほとんどのThermo Scientificシステムに接続可能
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
お問い合わせ
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
Style Sheet for Support and Service footer
Style Sheet for Fonts
Style Sheet for Cards
材料科学向けの
半導体