48ab - Appl/Samples/Products/Resources/Contact
半導体の微細化が進む中、故障解析の難易度は以前にも増して高まっています。さらには、設計が高度化し、3Dアーキテクチャが複雑化したことで、配線層の数が増加し、メモリセルが複雑になり、ゲート構造がより影響を受けやすくなっています。
このようなフィーチャ寸法の縮小と構造の複雑さの増大により、電気的故障(およびデバイスの故障に寄与するその他の現象)の検出において、デバイスのディレイヤリングがますます重要になっています。単一層のダメージフリーデプロセシングは重要ですが、さまざまな産業およびR&Dにとって時間がかかりすぎる場合があります。
サーモフィッシャーサイエンティフィックは、プラズマFIB技術と独自のThermo Scientific Dx Chemistriesの組み合わせにより、7/5 nmロジックサンプルや3D NANDメモリデバイスを含む半導体デバイスに対して自動かつダメージフリーのディレイヤリング加工を行うことが可能です。自動デプロセシングにより、通常はアクセスできない高度なデバイスの埋込情報にアクセスできます。
サーモフィッシャーサイエンティフィック独自のプラズマFIBディレイヤリングプロセスは、nProber IVおよびHyperion IIを補完するもので、確実なナノプロービングおよびトランジスタキャラクタリゼーションワークフローを提供します。これらのデバイスは、3Dパッケージの高度な故障解析に加え、その他のさまざまな広範囲集束イオンビーム(FIB)処理アプリケーションも提供します。詳細については、当社の製品ページをご覧ください。
Advanced logic device after device delayering.
プラズマ集束イオンビーム(PFIB)装置を用いて、で化学的ディレイヤリング法を使用してディレイヤリング加工を行った200 µm x 200 µm先端ロジックデバイス。
デバイスのディレイヤリングワークフローの例
リソース
応用例
pathfinding_thumb_274x180_144dpi
半導体のパスファインディングと開発
高性能半導体デバイス製造を可能にするソリューションや設計へ導く高度な電子顕微鏡、集束イオンビーム、および関連する分析手法。
physical_characterization_thumb_274x180_144dpi
物理解析および化学分析
継続的な性能要求により、小型で高速、かつ安価な電子デバイス開発が促進されています。これらの製造には、多岐に渡る半導体およびディスプレイデバイスのイメージング、分析、解析を行う、生産性の高い装置とワークフローが重要な役割を果たします。
yield_ramp_metrology_2_thumb_274x180
歩留り改善と計測
当社は、幅広い半導体アプリケーションやデバイスの生産性向上と歩留り改善に寄与する、欠陥分析、計測、およびプロセス制御のための高度な分析機能を提供しています。
パワー半導体デバイス解析
パワー半導体デバイス解析
電力用装置には、障害位置特定にかかわる特有の課題があります。これは主に、動力用装置のアーキテクチャとレイアウトを原因としています。当社のパワー半導体デバイス解析ツールとワークフローを使用すると、動作条件下の不良個所をすばやく特定し、材料、インターフェース、装置構造の高精度かつハイスループットの特性分析を行えます。
ディスプレイモジュールの不良解析
ディスプレイモジュールの不良解析
進化を続けるディスプレイテクノロジーではディスプレイの品質と光変換効率の向上を目的としており、さまざまな産業分野のアプリケーションをサポートしながら生産コストを削減します。当社が提供するプロセスの計測、不良解析、研究および開発ソリューションは、ディスプレイ企業がこうした課題を解決するのに役立ちます。
試料
半導体材料およびデバイスの解析
半導体デバイスが微細化し複雑になるにつれて、新しい設計と構造が必要になります。生産性の高い3D解析ワークフローはデバイス開発時間の短縮や、歩留まりの最大化を実現し、デバイスが業界の将来のニーズを確実に満たすようにします。
詳細はこちら ›
製品
Style Sheet for Instrument Cards Origin
Helios 5 DualBeam
  • 完全に自動化された高品質の超薄TEM試料作製
  • 高速かつ高分解能の表面下3D解析
  • 迅速なナノプロトタイピング機能
Talos F200E TEM
  • 半導体およびマイクロ電子デバイスの高品質(S)TEMイメージング
  • EDSによる高精度かつ高速な化学特性評価
  • 専用の半導体関連アプリケーション
オートスライス&ビュー 4.0ソフトウェア
  • DualBeam用の自動連続断面加工
  • 多種類の分析データを同時に取得(SEM、EDS、EBSD)
  • データ取得中の編集機能
  • エッジベースのカット位置制御
iFast Software
  • 迅速なレシピ作成のためのマクロレコーダー
  • 夜間の無人操作用ランナー
  • アライメントツール:画像認識およびエッジ検出
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
お問い合わせ
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
Style Sheet for Support and Service footer
Style Sheet for Fonts
Style Sheet for Cards
材料科学向けの
半導体