c7c8 - Key/Specs/Resources/Appl/Tech/Doc/Contact
エネルギー効率に優れた高性能な電子機器に対する需要は、より高度なデバイスの開発を推進しており、より小型で、より多くの機能を詰め込んだ複雑な3D構造が求められています。そうした最先端のマイクロプロセッサやメモリデバイスその他の製品の生産性を向上させることは非常に困難な課題であり、デバイス内の複雑な構造を原子スケールで高分解能な分析が必要となります。透過型電子顕微鏡法(TEM)は、この種の分析における一般的な手法になりつつありますが、その成否は集束イオンビーム(FIB)による加工で高品質な試料を生成できるかに依存しています。
Thermo Scientific Helios 5 EXL DualBeamは、300 mmウェハ用の集束イオンビーム走査電子顕微鏡(FIB-SEM)で、半導体業界におけるTEM試料作製の課題に応えるように設計されています。Helios 5 EXL DualBeamでは、5 nmを下回るゲートオールラウンドテクノロジー(GAA)など、現在のもっとも難易度の高いプロセスノードに適した試料作製を行えます。
試料作製のスループットと生産性を最大化
最先端の機械学習とクローズドループエンドポイントを用いて、Helios 5 EXL DualBeamは、加工位置はより高精度となり、きわめて難易度の高い試料からでも高品質なラメラの切り出しを安定して実施することができます。
最先端の機械学習を用いた自動化機能は、超薄のTEM試料作製のルーチン化と定常化をもたらし、より多くのインターフェース、フィルム、プロファイルをサブナノメートルの分解能で測定できるようにします。Helios 5 EXL DualBeamは、ウェハおよび欠陥のナビゲーションとレシピの設定および実行を統合された単一プログラムとして組み合わせることにより、効率的で一貫性のあるTEM試料作製ワークフローを保証します。こうした自動化によって、ツールとオペレーターの比率が向上し、試料のスループットとテクニカルリソースによる生産性を最大化することができます。
TEM image of a gate-all-around transistor.
Si/SiGeゲートオールアラウンド(GAA)フィンのTEM画像。
TEM cross-section of a transistor gate along a nanowire.
ナノワイヤーに沿ったゲート断面のTEM画像。
主な特長
TEM試料自動作製ソフトウェア
Thermo Scientific AutoTEM 5ソフトウェアは、ウェハおよび欠陥のナビゲーションとレシピの設定および実行をより統合された単一プログラムとして組み合わせることで、専門知識のレベルが異なるオペレーターであっても効率と一貫性を確保します。AutoTEMソフトウェアはTEM試料作製を簡素化し、反転、プランビュー、トップダウンの各TEM試料作製ワークフローでの複数サイトでの仕掛り管理を簡単に行えるようにします。
再現性に優れた自動デポジションとエッチング
TEM試料の自動作製をサポートするよう専用に開発されたThermo Scientificの MultiChemガス供給システムは、一貫性に優れたデポジションおよびエッチング機能を提供するもので、自動化アプリケーションでの利用が可能です。ニードルの配置は正確にプリセット位置を保存できる、試料表面への最適で再現性のあるガス供給を実現します。MultiChemガス供給システムはメンテナンスも考慮して設計されており、ツールの稼働時間を最大化します。
最先端の試料作製に適した高精度なFIBミリング
Helios 5 EXL DualBeamにはThermo Scientific Phoenixイオンカラム(FIB)が搭載されており、これにより革新的な低加速電圧でのパフォーマンスと最先端のTEM試料作製が実現できます。
自動アライメント、高分解能、一貫した結果
高性能なThermo Scientific Elstarカラム(SEM)は、当社独自のUCモノクロメーターテクノロジーが用いられており、分解能とTEM試料作製におけるのエンドポイントの判断を向上させます。新たなSEM自動アライメントにより、異なるツールやオペレーター間でも一貫した結果が得られます。
自動化された試料作製とリフトアウト
TEM試料のリフトアウトとグリッドへの取り付けを直感的な方法で行えるThermo Scientific EasyLiftナノマニピュレーターは、ドリフトを抑制した高精度の動作を提供し、従来式および極薄TEMラメラのシンプルかつ一貫した作成を可能にします。精度と操作性に優れ高速な電動回転の行えるEasyLiftナノマニピュレーターは、裏面や平面方向からの試料作製に最適です。
Fab対応の自動化FOUPローダー(AFL)オプション
オプションの自動FOUPローダー(AFL)を使用することで、Helios 5 EXL DualBeamを半導体ウェハのファブ内に導入が可能です。ウェハプロセスライン(ニアライン)に導入することで、切り出したウェハ片をラボベースで分析する場合に比べて最大3倍の速度で重要な情報を取得でき、新規プロセスの開発および大量生産での歩留まり改善を加速させます。
仕様
Thermo Scientific Phoenixイオンカラム (FIB)
  • Ga集束イオンビーム
  • 最大ビーム電流65 nA
  • 低電圧(500 V)性能による高品質な試料作製
  • 30 kVでの同一ポイントにおけるイオンビーム分解能:4.0 nm(推奨される統計法を使用)
  • イオンソースの寿命:1,000時間保証
Thermo Scientific Elstar電子カラム (SEM)
  • 超高分解能イマージョンレンズ電界放出SEM(FESEM)カラム
  • きわめて安定したショットキー電界放出型電子銃にはUC+モノクロメーターテクノロジーを採用
  • 電子ビーム分解能:
    • 15 kVで1.0 nm
    • 1 kVで0.9 nm
  • 電子銃の寿命:12カ月
ガス供給
  • Thermo Scientific MultiChemガス供給システム
  • 最大6つの独立したガス種用スロット
  • シングルガス注入システム
  • 最大3つの独立したGISユニット用ポート
検出器
  • Elstar in-lens SE検出器(TLD-SE)
  • Elstar in-lens BSE検出器(TLD-BSE)
  • 二次イオン(SI)と二次電子(SE)用の高性能イオン変換/電子検出器(ICE)
試料の取り扱い
  • EFEMを使用した300 mm FOUPの自動処理(GEM300準拠)
  • 300 mm、200 mm、150 mmウェハの手動ローディング
追加オプション
  • 視野幅920 µmの光学顕微鏡
  • BF/DF/HAADFセグメント型の30 kV STEM検出器
  • Oxford EDS
  • CADナビゲーション対応(NEXSおよびSynopsys Camelot)
  • Thermo Scientific iFastソフトウェア半導体ウェハナビゲーション(オプション)
  • KLARF 1.2および1.8規格ベースの統合型欠陥ナビゲーション
  • ユーザー定義のウェハーマップとサイトプラン
リソース
The Thermo Scientific Helios DualBeam Family
The Thermo Scientific Helios DualBeam Family
応用例
pathfinding_thumb_274x180_144dpi
半導体のパスファインディングと開発
高性能半導体デバイス製造を可能にするソリューションや設計へ導く高度な電子顕微鏡、集束イオンビーム、および関連する分析手法。
yield_ramp_metrology_2_thumb_274x180
歩留り改善と計測
当社は、幅広い半導体アプリケーションやデバイスの生産性向上と歩留り改善に寄与する、欠陥分析、計測、およびプロセス制御のための高度な分析機能を提供しています。
半導体故障解析
半導体故障解析
半導体デバイスは益々構造が複雑化しているため、欠陥の原因と成り得る箇所が増えています。私たちの次世代ワークフローは、歩留り、性能、信頼性に影響を与える僅かな電気的不良の特定と解析に役立ちます。
physical_characterization_thumb_274x180_144dpi
物理解析および化学分析
継続的な性能要求により、小型で高速、かつ安価な電子デバイス開発が促進されています。これらの製造には、多岐に渡る半導体およびディスプレイデバイスのイメージング、分析、解析を行う、生産性の高い装置とワークフローが重要な役割を果たします。
手法
半導体TEMイメージングおよび分析
サーモフィッシャーサイエンティフィックの透過電子顕微鏡は、半導体デバイスの高分解能イメージングと分析が可能で、メーカーはツールセットの校正、故障診断、および全体的なプロセス効率の最適化を行うことができます。
詳細はこちら ›
TEM測長
先進的で自動化されたTEM測長ルーチンは、マニュアル測長よりもはるかに高い精度を実現します。これにより、オペレーター依存がなく、サブオングストロームレベルの仕様で、統計的に相関がある大量のデータを生成することができます。
詳細はこちら ›
半導体デバイスの試料作製
Thermo Scientific DualBeamシステムを使用すると、半導体デバイスの原子スケール分析で使用するTEMサンプルを正確に作製できます。自動化および高度な機械学習テクノロジーにより、高品質試料を正しい位置で、試料あたりのコストを抑えて作製できます。
詳細を見る ›
半導体TEMイメージングおよび分析
サーモフィッシャーサイエンティフィックの透過電子顕微鏡は、半導体デバイスの高分解能イメージングと分析が可能で、メーカーはツールセットの校正、故障診断、および全体的なプロセス効率の最適化を行うことができます。
詳細はこちら ›
TEM測長
先進的で自動化されたTEM測長ルーチンは、マニュアル測長よりもはるかに高い精度を実現します。これにより、オペレーター依存がなく、サブオングストロームレベルの仕様で、統計的に相関がある大量のデータを生成することができます。
詳細はこちら ›
半導体デバイスの試料作製
Thermo Scientific DualBeamシステムを使用すると、半導体デバイスの原子スケール分析で使用するTEMサンプルを正確に作製できます。自動化および高度な機械学習テクノロジーにより、高品質試料を正しい位置で、試料あたりのコストを抑えて作製できます。
詳細を見る ›
お問い合わせ
材料科学向けの
半導体
最適なシステム性能をお届けするため、当社は国際的なネットワークで、分野ごとのサービスエキスパート、テクニカルサポート、正規交換部品などを提供しています。
詳細はこちら ›
Style Sheet to change Applications H3 to p with em-h3-header class