48ab - Appl/Samples/Products/Resources/Contact
半導体デバイスは高速化と歩留まり確保までの期間および市場投入までの時間の短縮が求められ、ますます複雑になっています。走査型透過電子型顕微鏡(S)TEM計測は、サブオングストロームの統計的な関連データを取得できるため、あらゆる最先端ウェハー製造ワークフローにとって不可欠なものとなっています。メーカーは(S)TEM計測で得られた知見により、ツールセットの校正、故障メカニズムの診断、およびプロセス全体の歩留まりの最適化を行うことができます。
サーモフィッシャーサイエンティフィックは、お客さまのニーズに応じて、手動、半自動、または完全自動のソリューションを実現できる柔軟性を備えた計測ワークフローを提供しています。Thermo Scientific Metrios AX Systemは、半導体メーカーがウェハー製造プロセスを開発および制御するために必要とする迅速かつ正確な計測を可能にするように設計された最初のTEMです。詳細については、以下のMetrios製品ページをご覧ください。
TEM計測ワークフローの例
Wafer analyzed with STEM metrology to assess the line roughness.
300 mmリソグラフィ後(EUV曝露)およびエッチング後のウェハーのラインラフネス(LER/LWR)の評価に使用されるSTEM計測寸法の例。これは、10 nm技術ノード用のゲートフィンを生成するために使用される、複数ステップのパターニングプロセスの一部を模倣しています。
リソース
応用例
pathfinding_thumb_274x180_144dpi
半導体のパスファインディングと開発
高性能半導体デバイス製造を可能にするソリューションや設計へ導く高度な電子顕微鏡、集束イオンビーム、および関連する分析手法。
physical_characterization_thumb_274x180_144dpi
物理解析および化学分析
継続的な性能要求により、小型で高速、かつ安価な電子デバイス開発が促進されています。これらの製造には、多岐に渡る半導体およびディスプレイデバイスのイメージング、分析、解析を行う、生産性の高い装置とワークフローが重要な役割を果たします。
yield_ramp_metrology_2_thumb_274x180
歩留り改善と計測
当社は、幅広い半導体アプリケーションやデバイスの生産性向上と歩留り改善に寄与する、欠陥分析、計測、およびプロセス制御のための高度な分析機能を提供しています。
試料
半導体材料およびデバイスの解析
半導体デバイスが微細化し複雑になるにつれて、新しい設計と構造が必要になります。生産性の高い3D解析ワークフローはデバイス開発時間の短縮や、歩留まりの最大化を実現し、デバイスが業界の将来のニーズを確実に満たすようにします。
詳細はこちら ›
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
製品
Style Sheet for Instrument Cards Origin
Talos F200E TEM
  • 半導体およびマイクロ電子デバイスの高品質(S)TEMイメージング
  • EDSによる高精度かつ高速な化学特性評価
  • 専用の半導体関連アプリケーション
Metrios AX TEM
  • 品質、一貫性、計測、運用コストの削減をサポートする自動化オプション
  • 機械学習を活用して、優れた自動機能と特徴点の認識を実現
  • in situおよびex-situの薄片試料作製ワークフロー
ExSolve WTP DualBeam
  • 最大300 mmウェハーで特定箇所の20 nm厚のラメラを加工可能
  • 最新デバイスの自動かつ高速なサンプリングに対応
Avizo Software
材料科学
  • マルチデータ/マルチビュー、マルチチャンネル、時系列、非常に大きなデータのサポート
  • 高度なマルチモード2D/3D自動位置合わせ
  • アーチファクト削減アルゴリズム
Inspect 3D Software
  • 画像処理ツールおよび相互相関フィルター
  • 特徴点トラッキングを用いた画像アライメント
  • 代数的再構成法を用いた反復的投影比較
お問い合わせ
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
Style Sheet for Support and Service footer
Style Sheet for Fonts
Style Sheet for Cards
材料科学向けの
半導体