c7c8 - Key/Specs/Resources/Appl/Tech/Doc/Contact
Verios 5 XHR走査電子顕微鏡
Verios 5 XHR SEMでは、1 keV~30 keVの全エネルギー範囲でサブナノメートルの分解能が確保され、優れた材料コントラストが得られます。これまでにないレベルの自動化と使いやすさにより、あらゆる経験レベルのユーザーがこの性能を利用できます。
Verios XHR SEMのメリットをご体験ください:
  • UC+モノクロメーター電子銃を用いた高分解能ナノ材料イメージングにより、1~30 kVにおいてサブナノメートルの分解能を実現します。
  • 入射エネルギー20 eVでの優れたパフォーマンス、カラム内およびレンズ直下に配置された高感度検出器、信号フィルタリング機能による低線量観察と最適コントラスト調節により、ビームの影響を受けやすい材料であっても高コントラストなイメージングが可能です。
  • SmartAlignおよびFLASHテクノロジーを組み込んだElstar電子カラムを用いることで、ユーザーの経験レベルを問うことなく、ナノスケール情報の取得までの時間を大幅に短縮できます。
  • ConstantPowerレンズ、静電スキャニング、および選択可能な2つのピエゾステージにより、一貫した測定結果が得られます。
  • さまざまなオプションに対応できる大容量チャンバー。
  • オプションのPythonベースのスクリプトインターフェースであるThermo Scientific AutoScript 4ソフトウェアは、SEMの無人操作を可能にします。
主な特長
SmartAlignテクノロジー
SmartAlignテクノロジーにより、ユーザーがSEMカラムを調整する必要がなくなり、メンテナンスが最小限になり、生産性も向上します。
革新的な電子光学系
Thermo Scientificの特許取得済みUC+電子銃(モノクロメーター)、ConstantPowerレンズ、および静電スキャンにより、正確で安定したイメージングを実現します。
サブナノメートルの分解能
Elstar Schottkyモノクロメーター(UC+)FESEMテクノロジーにより、1~30 keVの範囲でサブナノメートルの分解能が確保されます。
一貫した測定結果
Veriosはラボでの計測アプリケーションに最適で、NIST認定規格に基づく高倍率でのキャリブレーションが可能です。
低線量観察と最適なコントラスト調節
高感度のカラム内検出器とレンズ直下検出器、および信号フィルタリング機能により、低線量でのデータ取得と最適なコントラスト調節が行えます。
低入射エネルギーのイメージングを簡単に
入射エネルギー20 eVでも実施可能な高分解能観察により、詳細な表面解析が可能です。
SEMの無人操作
AutoScript 4ソフトウェアでは、Pythonベースのアプリケーションプログラミングインターフェース(API)をオプションで利用できます。
大型チャンバー
高精度で安定した2つのピエゾ駆動ステージから選択できます。
仕様
Style Sheet for Products Table Specifications
SEM分解能
  • 0.6 nm(30 kV STEM)(オプション)
  • 0.6 nm(2~15 kV)
  • 1 kVで0.7 nm
  • 500 Vで1.0 nm
標準検出器
ETD、TLD、MD、ICD、ビーム電流測定、Nav-Cam+、IRカメラ
オプション検出器
オプションの検出器 | EDS、EBSD、RGBカソードルミネッセンス、ラマン、WDSなど
ステージバイアス(ビーム減速、オプション)
最大-4,000 V(標準装備)
試料クリーニング
一体型プラズマクリーナーを標準で付属しています
試料操作
Verios 5 UC
  • XYR軸をピエゾ駆動とした5軸電動ユーセントリックステージ。
  • XY範囲150 x 150 mm2、傾斜範囲70°。
  • ドアからローディング。
Verios 5 HP
  • 安定性に優れた5軸ピエゾ電動ステージをチャンバーに搭載。
  • XY範囲100 x 100 mm2、傾斜範囲70°。
  • 自動ロードロックによるロード。
試料室
内幅379 mm、21ポート
ソフトウェアのオプション
Style Sheet for Komodo Tabs
リソース
新しいVerios 5 XHR SEMの製品紹介Webセミナー
このWebセミナーでは、Thermo Scientificの電子銃、電子カラム、検出器、そしてルーチンの超低電圧SEMイメージングと解析を可能にするユーザーインターフェースの技術進歩について説明します。Webセミナーを視聴することで、以下の内容を確認できます。
  • 高性能SEMによって得られるナノ材料の情報を理解できます
  • Verios 5がどのように各種テクノロジーを組み合わせて低電圧での卓越したパフォーマンスを発揮しているかを理解できます
  • ユーザーインターフェースの自動化により、どのユーザーでも専門家レベルの結果を得られます。その理由を説明します
Webセミナー:走査電子顕微鏡:お客様のニーズに合った適切な技術を選択します
このオンデマンドのWebセミナーは、お客様独自のニーズに最適なSEMを決定するのに役立つよう設計されています。当社は、マルチユーザー研究ラボ向けの サーモフィッシャーサイエンティフィックSEM技術の概要を説明し、これらの幅広いソリューションがどのように性能、汎用性、in situダイナミクスを提供し、結果を得るまでの時間を短縮するかに焦点を当てています。ご興味のある方は、以下のWebセミナーをご覧ください。
  • さまざまな微量分析モダリティ(EDS、EBSD、WDS、CLなど)のニーズを満たす方法。
  • 前処理を必要とせずに、試料を自然な状態で解析する方法。
  • 新しい高度な自動化により、研究者が時間を節約し、生産性を向上させる方法。
新しいVerios 5 XHR SEMの製品紹介Webセミナー
このWebセミナーでは、Thermo Scientificの電子銃、電子カラム、検出器、そしてルーチンの超低電圧SEMイメージングと解析を可能にするユーザーインターフェースの技術進歩について説明します。Webセミナーを視聴することで、以下の内容を確認できます。
  • 高性能SEMによって得られるナノ材料の情報を理解できます
  • Verios 5がどのように各種テクノロジーを組み合わせて低電圧での卓越したパフォーマンスを発揮しているかを理解できます
  • ユーザーインターフェースの自動化により、どのユーザーでも専門家レベルの結果を得られます。その理由を説明します
Webセミナー:走査電子顕微鏡:お客様のニーズに合った適切な技術を選択します
このオンデマンドのWebセミナーは、お客様独自のニーズに最適なSEMを決定するのに役立つよう設計されています。当社は、マルチユーザー研究ラボ向けの サーモフィッシャーサイエンティフィックSEM技術の概要を説明し、これらの幅広いソリューションがどのように性能、汎用性、in situダイナミクスを提供し、結果を得るまでの時間を短縮するかに焦点を当てています。ご興味のある方は、以下のWebセミナーをご覧ください。
  • さまざまな微量分析モダリティ(EDS、EBSD、WDS、CLなど)のニーズを満たす方法。
  • 前処理を必要とせずに、試料を自然な状態で解析する方法。
  • 新しい高度な自動化により、研究者が時間を節約し、生産性を向上させる方法。
応用例
Fundamental Materials Research_R&D_Thumb_274x180_144DPI
基礎材料研究
新材料開発では、その物理的および化学的特性を最大化するために、より小さなスケールでの研究がなされています。電子顕微鏡は、マイクロスケールからナノスケールのさまざまな材料特性について重要な情報を研究者に提供します。
pathfinding_thumb_274x180_144dpi
半導体のパスファインディングと開発
高性能半導体デバイス製造を可能にするソリューションや設計へ導く高度な電子顕微鏡、集束イオンビーム、および関連する分析手法。
yield_ramp_metrology_2_thumb_274x180
歩留り改善と計測
当社は、幅広い半導体アプリケーションやデバイスの生産性向上と歩留り改善に寄与する、欠陥分析、計測、およびプロセス制御のための高度な分析機能を提供しています。
半導体故障解析
半導体故障解析
半導体デバイスは益々構造が複雑化しているため、欠陥の原因と成り得る箇所が増えています。私たちの次世代ワークフローは、歩留り、性能、信頼性に影響を与える僅かな電気的不良の特定と解析に役立ちます。
physical_characterization_thumb_274x180_144dpi
物理解析および化学分析
継続的な性能要求により、小型で高速、かつ安価な電子デバイス開発が促進されています。これらの製造には、多岐に渡る半導体およびディスプレイデバイスのイメージング、分析、解析を行う、生産性の高い装置とワークフローが重要な役割を果たします。
手法
エネルギー分散分光法
エネルギー分散分光法(EDS)を使用することにより、電子顕微鏡の画像情報に加えて、詳細な元素情報も収集できます。電子顕微鏡観察時に重要な組成分布を得ることができます。EDSにより、全容を示す低倍率のスキャンから、原子分解能マッピングに至るまで、試料の元素組成情報が短時間で得られます。
詳細はこちら ›
高温試料のイメージング
実際の条件下で材料を研究するには、高温の試料を観察する必要もよくあります。高温下で材料が再結晶化、溶解、変形、反応する際の挙動は、走査電子顕微鏡またはDualBeamシステムを用いてin situで研究できます。
詳細はこちら ›
マルチスケール分析
新しい材料の場合、その構造全体を把握しながら、高い分解能で分析する必要があります。マルチスケール分析では、X線マイクロCT、DualBeam、レーザーPFIB、SEM、TEMなどのさまざまなイメージング技術や方法の相関が可能です。
詳細はこちら ›
カソードルミネッセンス
カソードルミネッセンス(CL)では電子ビームで励起され、物質から放出された光を検出します。この信号は、特殊なCL検出器によって収集され、試料の組成、結晶欠陥、またはフォトニクス特性に関する情報が得られます。
詳細はこちら ›
SEM測長
走査電子顕微鏡により、ナノメートルスケールでの正確かつ信頼性の高いメトロロジーデータが得られます。自動化された超高分解能SEM測定により、メモリー、ロジック、およびデータストレージアプリケーションの歩留まりの向上と市場投入までの時間短縮を実現できます。
詳細はこちら ›
エネルギー分散分光法
エネルギー分散分光法(EDS)を使用することにより、電子顕微鏡の画像情報に加えて、詳細な元素情報も収集できます。電子顕微鏡観察時に重要な組成分布を得ることができます。EDSにより、全容を示す低倍率のスキャンから、原子分解能マッピングに至るまで、試料の元素組成情報が短時間で得られます。
詳細はこちら ›
高温試料のイメージング
実際の条件下で材料を研究するには、高温の試料を観察する必要もよくあります。高温下で材料が再結晶化、溶解、変形、反応する際の挙動は、走査電子顕微鏡またはDualBeamシステムを用いてin situで研究できます。
詳細はこちら ›
マルチスケール分析
新しい材料の場合、その構造全体を把握しながら、高い分解能で分析する必要があります。マルチスケール分析では、X線マイクロCT、DualBeam、レーザーPFIB、SEM、TEMなどのさまざまなイメージング技術や方法の相関が可能です。
詳細はこちら ›
カソードルミネッセンス
カソードルミネッセンス(CL)では電子ビームで励起され、物質から放出された光を検出します。この信号は、特殊なCL検出器によって収集され、試料の組成、結晶欠陥、またはフォトニクス特性に関する情報が得られます。
詳細はこちら ›
SEM測長
走査電子顕微鏡により、ナノメートルスケールでの正確かつ信頼性の高いメトロロジーデータが得られます。自動化された超高分解能SEM測定により、メモリー、ロジック、およびデータストレージアプリケーションの歩留まりの向上と市場投入までの時間短縮を実現できます。