Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific MapsおよびThermo Scientific Auto Slice and Viewなどの電子/イオン顕微鏡用の自動化ソフトウェアパッケージは、標準的なイメージング技術の収集を容易にするのに最適です。しかし、最先端の研究目標を達成するため、または特定の産業要件を満たすために取り組む内容は、ほとんど標準的なことではありません。
産業オートメーションや基礎研究では、汎用ソフトウェアではカバーできないイメージングや分析のための高度な技術が必要になることがよくあります。
Thermo Scientific AutoScript 4ソフトウェアは、電子顕微鏡用およびイオン顕微鏡用のカスタマイズツールキットです。AutoscriptソフトウェアはPythonをベースに開発されており、特定の研究課題を解決するために構築されたイメージングおよび関連する処理パイプラインを自動化する機能を提供します。
AutoScriptソフトウェア:
統合開発環境(IDE)により、AutoScriptソフトウェアを簡単に使いこなすことができます。オブジェクト参照ツールおよび自動補完機能を備えたシンタックスツールがすべて含まれており、豊富なユーザー体験と迅速で一貫性の高いスクリプトフレームワークを実現します。
もっとも普及している科学用プログラミング言語を使って、顕微鏡の能力を活用できます。Autoscriptソフトウェアは、Python 3.5をベースに構築されており、科学計算、データ分析、データ可視化、画像処理、機械学習用の多数のライブラリがプリインストールされています。
AutoScript 4ソフトウェアには、一般的に必要とされるビルト済みルーチンのセットがバンドルされています。ゼロからのスタートではないので、研究に必要な独自のワークフローを定義するスクリプトの開発に集中することができます。
サポートされている顕微鏡コントロールメソッド |
|
一般的なパッケージ |
|
応用例 |
|
適合性 |
|
近年の産業では、確かなプロセス制御によって維持される優れた品質とスループットの両立が求められています。専用の自動化ソフトウェアを搭載したSEMおよびTEMツールは、プロセスモニタリングおよびプロセス改善のための迅速なマルチスケール情報を提供します。
近年の産業では、品質管理と品質保証が不可欠です。私たちは、欠陥をマルチスケールかつ多モードで分析可能なEMおよび分光ツールを提供しており、これらにより得られる信頼性の高い十分な情報によりプロセス制御および改善のための決定が可能となります。
新材料開発では、その物理的および化学的特性を最大化するために、より小さなスケールでの研究がなされています。電子顕微鏡は、マイクロスケールからナノスケールのさまざまな材料特性について重要な情報を研究者に提供します。
最適なシステム性能をお届けするため、当社は国際的なネットワークで、分野ごとのサービスエキスパート、テクニカルサポート、正規交換部品などを提供しています。