4aa3 - Applications/Products/Resources/Contact
DPCイメージング
現在のエレクトロニクス研究では、電気的および磁気的特性をナノメートルスケールで解析することが必要とされます。これには、微分位相コントラストSTEM(DPC-STEM)法は最適な手法です。試料内および試料周辺の磁場の強度と分布をイメージングし、磁区構造を直接表示させることができます。この技術はデータストレージや電子デバイスで使用される複雑な材料を直接イメージングできるため、非常に有益な情報を得ることが出来ます。
微分位相差顕微鏡
DPC-STEMには、多くの研究分野での応用例があります。スピントロニクスの分野では、サブマイクロメートルでパターン化された磁性材料のマイクロ磁性状態を測定することが重要になる場合があります。オプトエレクトロニクスでは、中心対称を持たない材料の量子井戸が、デバイスのバンド構造を変える強い圧電電界を引き起こす原因となります。これらのスピントロニクスおよびオプトエレクトロニクスで材料を完全に理解するには、DPC-STEMならではの特性評価が必要です。
この手法は磁性試料だけに限定されるものではありません。分極化された材料や薄膜は、内在する電場を持った材料と同様、電子ビームに影響します。DPC-STEMは、結合の電荷分布、インターフェース間、表面における重要な情報を明らかにすることができ、材料の物理的特性の新しい側面を発見できる可能性があります。
DPC-STEMは、Thermo Scientific Talos S/TEMおよびSpectra S/TEMプラットフォームに搭載された4セグメント設計の(Panther)STEM検出器を用いて行うことが出来ます。Thermo Scientific Veloxソフトウェアと組み合わせると、ユーザーインターフェースに完全に統合された、DPCのライブ取得が実現します。
リソース
Style Sheet for Komodo Tabs
応用例
Fundamental Materials Research_R&D_Thumb_274x180_144DPI
基礎材料研究
新材料開発では、その物理的および化学的特性を最大化するために、より小さなスケールでの研究がなされています。電子顕微鏡は、マイクロスケールからナノスケールのさまざまな材料特性について重要な情報を研究者に提供します。
製品
Style Sheet for Instrument Cards Origin
Spectra 300 TEM
  • 最高レベルの分解能による原子レベルの構造および化学情報
  • 30~300 kVの柔軟な加速電圧範囲
  • 3レンズコンデンサーシステム
Spectra 200 TEM
  • 30~200 kVの加速電圧設定で高解像度かつ高コントラストのイメージング
  • 5.4 mmのワイドギャップポールピース設計の対称S-TWIN/X-TWIN対物レンズ
  • 60 kV~200 kVでサブオングストロームの分解能を有するSTEMイメージング
Talos F200X TEM
  • STEMイメージングおよび元素分析における高分解能と高速データ取得
  • 動的実験用のin situサンプルホルダーを追加
  • 多種類の分析データの迅速かつ簡単な取得を可能にするVeloxソフトウェアを搭載
Talos F200C TEM
  • 幅広い材料で使えるEDS分析により、元素分布情報が分かります
  • 高コントラスト、高品質のTEMおよびSTEMイメージング
  • Ceta 16メガピクセルCMOSカメラにより広視野と高速読み出しを実現
Talos F200i TEM
  • 高品質なS/TEM画像と正確なEDS
  • Dual EDSテクノロジーを装備可能
  • 最高かつオールラウンドなin situ機能
  • 高速での広視野イメージング
Talos F200S TEM
  • 正確な化学組成データ
  • 高性能イメージングと精密な組成分析により、動的顕微鏡解析を実現します
  • 多種類の分析データの迅速かつ簡単な取得を可能にするVeloxソフトウェアを搭載
Talos L120C TEM
  • 安定性の向上
  • 4K x 4K Ceta CMOSカメラ
  • 25~650 kXのTEM倍率範囲
  • 幅広い材料で使えるEDS分析により、元素分布情報が分かります
Velox Software
  • パネル表示で取得済のデータを簡単に確認。
  • ライブ定量マッピング
  • インタラクティブな検出器図による再現性の高い試験の制御と設定
Avizo Software
材料科学
  • マルチデータ/マルチビュー、マルチチャンネル、時系列、非常に大きなデータのサポート
  • 高度なマルチモード2D/3D自動位置合わせ
  • アーチファクト削減アルゴリズム