48ab - Appl/Samples/Products/Resources/Contact
技術の小型化が進むにつれ、ナノスケールのデバイスや構造に対する需要はますます高まっています。最新のアイデアや設計を貴重な資産に変えていくという課題は、増大し続ける一方であり、ナノスケールデバイスの試作を成功させるためには、重要な技術的および財務的な壁を克服していく必要があります。
標準的なナノ製作バッチプロセスでは、パターン層ごとに異なる機械を組み合わせて使用します。これらの装置には、レジストアプリケーション用のスピンコーター、リソグラフィーツール、レジスト開発用の湿式化学、プラズマクリーナー、パターン転写用の蒸着装置またはエッチング装置などがあります。これほど多くの別個のツールを使用するため、コストと時間のかかる試作プロセスになってしまいます。研究者はナノテクノロジーをより小さな次元に押し込めようとしますので、これらの確立された手順や製法は、もはや急速な発展の要求に対応きれなくなることがよく起こります。
信頼性の高いナノ試作技術においては、パターン設計の実行に特化した戦略が特徴となります。このことには、パターン形成プロセスをライブで観察し、結果として生じた構造を高分解能で即座にイメージングする機能が含まれており、パターン形成プロセス全体にわたる独自の制御が実現できます。また、観察者にフィードバックループが即時に提供されるので、開発プロセスが加速されます。以上のことから、DualBeam(集束イオンビームー走査電子顕微鏡、またはFIB-SEM)技術は、ナノ試作のアプリケーションに最適と言えます。本SEMは、FIBがミリングまたは化学蒸着を介してナノメートルスケールで正確に材料を追加または除去するのと同時に、高分解能イメージングが実現するものです。
サーモフィッシャーサイエンティフィックは、ナノスケールの設計を現実のものにする、スマートで効率的な方法を提供しています。当社のDualBeam装置は独自の精密ステージを備えており、最先端のソフトウェアおよびパターン形成機能が組み合わされています。これらを一緒に組み合わせることで、マイクロスケールおよびナノスケールの機能的試作デバイスを迅速に設計、作製、および検査できる安定した試作ワークフローが実現します。
Electromigration structure created with electron beam lithography and NanoBuilder Software. Right: Close up of a single channel. Critical dimensions as low as 10 nm are possible.
左:NanoBuilderソフトウェアで作成されたエレクトロマイグレーション構造。右:単一チャンネルのクローズアップ。限界寸法は最小10 nm。
Style Sheet for Komodo Tabs
リソース
応用例
Fundamental Materials Research_R&D_Thumb_274x180_144DPI
基礎材料研究
新材料開発では、その物理的および化学的特性を最大化するために、より小さなスケールでの研究がなされています。電子顕微鏡は、マイクロスケールからナノスケールのさまざまな材料特性について重要な情報を研究者に提供します。
サンプル
電池の研究
SEM、TEM、microCT、ラマン分光、XPS、および3次元データの可視化と解析により、マルチスケールの情報を得られます。これは電池の開発に大きく貢献します。どうやってもっと優れた電池を開発するための構造情報および組成情報を提供するかをご覧ください。
詳細はこちら ›
金属材料の研究
金属材料を効果的に生産するには、介在物および析出物を正確にコントロールする必要があります。当社の自動化ソリューションを利用することで、ナノ粒子の計数、EDS元素分析、TEM試料作製など、金属分析に不可欠なさまざまなタスクを実行できます。
詳細はこちら ›
触媒研究
触媒は現代の工業プロセスに不可欠です。触媒の活性は、触媒粒子の微細な組成と形態に依存します。電子顕微鏡のEDS分析は、これらの特性の研究に最適です。
詳細はこちら ›
ナノ粒子
材料のナノスケールの性質と特性はマクロスケールの特性と根本的に異なります。それで材料解析を行う時、S/TEMの技術とエネルギー分散型X線分光法を組み合わせることが効果的であり、ナノメートルまたはサブナノメートルの分解能のデータを得ることができます。
詳細はこちら ›
製品
Style Sheet for Instrument Cards Origin
Helios 5 DualBeam
  • 完全に自動化された高品質の超薄TEM試料作製
  • 高速かつ高分解能の表面下3D解析
  • 迅速なナノプロトタイピング機能
Nanobuilder
  • CADによるプロトタイプ作製
  • 完全自動化された加工、ステージナビゲーション、ミリング、保護膜作製
  • 自動アライメントおよびドリフト補正
AutoScript 4 Software
  • 再現性と精度の向上
  • 無人の高速イメージングおよびパターン作り
  • Python 3.5に基づいたスクリプト環境も使用可能