Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific NanoBuilder Software is a tool for the systematic planning and construction of multi-layer nanodevices. This is done by dividing CAD files into ordered projects, facilitating the generation of complex structures that previously were tedious or even impossible to build. NanoBuilder Software allows for accurate patterning of large and complex nanostructures on multiple sites, supporting all DualBeam (focused ion beam scanning electron microscopy, FIB-SEM) patterning processes: FIB milling, gas-assisted FIB milling, FIB induced deposition, and electron-induced deposition.
Fully automated job execution, stage navigation, milling, and deposition.
Focused ion beam (FIB) and gas injection systems (GIS) optimized.
CAD-based prototyping.
Automated alignment and drift control.
Plan patterning sequences on your desktop PC using Thermo Scientific NanoArchitect Software.
| GDSTODB | NanoBuilder |
Import GDSII files | ✓ | ✓ |
GDSII viewer | ✓ | ✓ |
Convert to Thermo Scientific stream files | ✓ | |
Automated alignment and drift control | ✓ | |
Automated job execution | ✓ | |
Multi-site support | ✓ | |
Integrated editing of microscope properties | ✓ | |
Alignment without exposing the site of interest | ✓ |
新材料開発では、その物理的および化学的特性を最大化するために、より小さなスケールでの研究がなされています。電子顕微鏡は、マイクロスケールからナノスケールのさまざまな材料特性について重要な情報を研究者に提供します。
In situ試験
加熱、冷却、液中での再結晶化、グレイン成長、相変態などの動的プロセスの基本原理を理解するには、電子顕微鏡を用いて、微細構造変化を直接かつリアルタイムで観察する必要があります。
ナノスケールのプロトタイピング
技術の微細化が進むにつれ、ナノスケールのデバイスや構造に対する需要はますます高まっています。DualBeam装置を使用した3Dナノプロトタイピングにより、マイクロスケールおよびナノスケールの機能的構造試作の設計、作製、および検査を迅速に行うことができます。
最適なシステム性能をお届けするため、当社は国際的なネットワークで、分野ごとのサービスエキスパート、テクニカルサポート、正規交換部品などを提供しています。