Search Thermo Fisher Scientific
高機能材料への需要の増加に伴い、表面処理技術の重要性が高まっています。材料の表面は外界や他の材料との相互作用の起点であるため、さまざまな表面特性に多大な影響を及ぼします。例えば、腐食速度、触媒活性、接着性、濡れ性、接触電位、腐食メカニズムなどです。
表面改質は表面特性の改変や改善に利用されるため、表面分析は表面化学状態の理解や表面処理の有効性を理解するために使用されます。調理器具表目のノンスティック加工から、薄膜電極、生理活性物質表面まで幅広い分野においてX線光電子分光法(XPS)は表面特性を解析する標準的な分析手法の1つです。
XPSはESCA(Electron Spectroscopy for Chemical Analysis)としても知られ、材料表面の化学状態を分析する手法です。XPSは材料中元素の化学状態や電子状態の解析と同時に元素組成に関する情報を得ることができます。
XPSスペクトルの取得は、固体表面にX線ビームを照射して、材料の表面近傍1~10 nmから放出される電子の運動エネルギーを測定することで行われます。放出電子を広い運動エネルギー範囲にわたり計測することで光電子スペクトルを得ることができます。光電子ピークのエネルギー値と強度から元素の同定と定量を行うことができます(水素以外)。
表面は相と相の連続性が途切れる部位であるため、固体内部とは物理的、化学的特性が異なります。そのため、最表面の原子は外界に対して露出しており、表面特性に多大な影響を及ぼします。結果して、固体内部とは異なる結合ポテンシャルを持っており、より活性が高くなっています。
あなたが試料を観察するとき、どの分析手法が必要な情報のすべてを提供しているか悩むことはありませんか?単独の手法で、あなたが必要な全ての情報を与えてくれる方法は無いという答えになるでしょう。材料を完全に理解するには、複数の手法を用いて分析しなければなりません。単一装置でのマルチテクニック分析ワークフローを活用した場合、XPS、ISS、REELS、UPS、Ramanを含む多くのテクニックの組み合わせによって、試料の特性を明らかにすることができます。総合的表面分析を理解するための最短コースをご紹介します。
物質表面または層間界面の化学的状態が物質の挙動を決定します。当社の表面分析リファレンスおよびリソースは、必要な特性を設計する際や、想定どおりに機能しない場合に理解を深める際に役立ちます。
表面分析は以下の分野の特性の理解に貢献します。
|
|
AvantageソフトウェアによるXPSイメージとデプスプロファイルの理解 - パート2(英語)
このWebセミナーでは、どのようにしてデプスプロファイルやマッピングのようなマルチレベルのデータセットを正しく取り扱うツールを解説します。
Avantageソフトウエアによる表面化学状態の解析(英語)
このWebセミナーは、現在のAvantageユーザーではあるがソフトの操作に不慣れな方々のトレーニングになるようにデザインされています。
薄膜の表面分析(英語)
法医学研究、グラフェン、多層ガラスコーティング、繊維コーティング、太陽電池を含む、さまざまな薄膜コーティングに関する研究の詳細
金属面と酸化物についての理解(英語)
XPSは最表面数ナノメートルの化学状態を明らかにし、不動態コーティングの分析、触媒の化学状態、生体適合コーティングの分析を可能にします。
マルチテクニック表面分析とクラスターイオンによる試料表面クリーニング(英語)
デュアルモードイオン銃がサンプルクリーニングやデプスプロファイルにおけるマルチテクニック分析にいかに有効かを紹介しています。
XPS によるポリマーのキャラクタリゼーション(英語)
このWebセミナーはX線光電子分光法の基礎を含み、特にポリマーの表面分析にどのように使用するかの情報を含みます。X線光電子分光法は材料表面の化学所宇多野分析に対して非常に強力な分析手法です。
AvantageソフトウェアによるXPSイメージとデプスプロファイルの理解 - パート2(英語)
このWebセミナーでは、どのようにしてデプスプロファイルやマッピングのようなマルチレベルのデータセットを正しく取り扱うツールを解説します。
Avantageソフトウエアによる表面化学状態の解析(英語)
このWebセミナーは、現在のAvantageユーザーではあるがソフトの操作に不慣れな方々のトレーニングになるようにデザインされています。
薄膜の表面分析(英語)
法医学研究、グラフェン、多層ガラスコーティング、繊維コーティング、太陽電池を含む、さまざまな薄膜コーティングに関する研究の詳細
金属面と酸化物についての理解(英語)
XPSは最表面数ナノメートルの化学状態を明らかにし、不動態コーティングの分析、触媒の化学状態、生体適合コーティングの分析を可能にします。
マルチテクニック表面分析とクラスターイオンによる試料表面クリーニング(英語)
デュアルモードイオン銃がサンプルクリーニングやデプスプロファイルにおけるマルチテクニック分析にいかに有効かを紹介しています。
XPS によるポリマーのキャラクタリゼーション(英語)
このWebセミナーはX線光電子分光法の基礎を含み、特にポリマーの表面分析にどのように使用するかの情報を含みます。X線光電子分光法は材料表面の化学所宇多野分析に対して非常に強力な分析手法です。
近年の産業では、確かなプロセス制御によって維持される優れた品質とスループットの両立が求められています。専用の自動化ソフトウェアを搭載したSEMおよびTEMツールは、プロセスモニタリングおよびプロセス改善のための迅速なマルチスケール情報を提供します。
近年の産業では、品質管理と品質保証が不可欠です。私たちは、欠陥をマルチスケールかつ多モードで分析可能なEMおよび分光ツールを提供しており、これらにより得られる信頼性の高い十分な情報によりプロセス制御および改善のための決定が可能となります。
新材料開発では、その物理的および化学的特性を最大化するために、より小さなスケールでの研究がなされています。電子顕微鏡は、マイクロスケールからナノスケールのさまざまな材料特性について重要な情報を研究者に提供します。
現代の製造では、これまで以上に信頼性の高い高品質の部品が必要とされています。走査電子顕微鏡を使用することで、部品のクリーン度分析を社内で実施でき、幅広い分析データが得られ、製造サイクルの短縮が可能です。
合成繊維の直径、形態、密度は、フィルターの寿命と機能性を決定する重要なパラメーターです。走査電子顕微鏡法(SEM)は、これらの特徴を迅速かつ容易に調査するための理想的な手法です。
マイクロエレクトロニクス
酸化物&金属
ポリマー
ルーチン分析
SnapMap
トライボロジー
最適なシステム性能をお届けするため、当社は国際的なネットワークで、分野ごとのサービスエキスパート、テクニカルサポート、正規交換部品などを提供しています。