Search Thermo Fisher Scientific
射撃残渣(GSR)分析は、銃火器が犯罪に使用されたかどうかを判断するうえで重要な役割を果たします。確立されたGSR分析技術は、走査電子顕微鏡(SEM)の使用を基盤としています。SEMは、試料をスキャンして疑わしいGSR粒子を検出するために使用されます。疑わしい粒子が検出された場合は、エネルギー分散型分析(EDS)技術を使用して、その粒子内の元素を特定します。
Thermo Scientific Phenom Perceptions GSR卓上SEMは、射撃残渣分析用に特殊設計された唯一の専用SEMです。システムは自動化されているため、分析プロセスを迅速化できます。毎回設定を変更する必要がなく、すぐに作業に集中できます。
卓上PhenomSEMのシステムの心臓部は高輝度のCeB6電子銃です。このことは、信頼性が高く長期的な日常使用が可能であり、予期せぬ電子銃の交換が不要になることを意味します。卓上SEM Phenom Perception GSRは、オンデマンドでの射撃残渣分析を、かつてないほど迅速、簡単、高い信頼性で実現します。時間と設置スペースを節約したい多忙なラボに最適。
全自動ステージにより、卓上SEM Phenom Perception GSRは 100 mmx100 mmのスキャンエリアに対応できます。ソフトウェアはSEM内部のスキャンコントロールを使用します。これにより、特にGSRを検証する段階で粒子を再検査する際に、より正確な電子ビームの位置決めが可能になります。標準のGSR試料ホルダーには、30個の12 mm GSRピンスタブと必要なキャリブレーション試料をセットできます。
専用のソフトウェアパッケージである元素分析ソフトウェアパッケージ(EID)を使用することで、EDS検出器を完全に制御します。このEIDソフトウェアは、Phenom Perception GSR製品の一部として標準で提供されます。
試料サイズ |
|
ソフトウェア仕様 |
|
検出器のタイプ |
|
レポート作成ワークフロー |
|
本体 |
|
解析用コンピュータ |
|
電源 |
|
使いやすさを犠牲にすることなく、走査電子顕微鏡の優れた能力を活用できます。走査電子顕微鏡の詳細情報と、デスクトップSEMが最適な方法で研究を補助できる理由を、PhenomデスクトップSEMブログでご確認ください。
このe-learningでは、ASTMおよびENFSIガイドラインに準拠して使用される、Phenom Perceptions GSRソフトウェアのワークフローについて詳しく説明します。本e-learningでは、装置の精度について説明し、銃撃残渣物分析に効果的なSEMを得るための重要な要件を概説します。
このオンデマンドのe-learningは、お客様独自のニーズに最適なSEMを決定するのに役立つよう設計されています。当社は、マルチユーザー研究ラボ向けのサーモフィッシャーサイエンティフィックSEM技術の概要を説明し、これらの幅広いソリューションがどのように性能、汎用性、in situダイナミクスを提供し、結果を得るまでの時間を短縮するかに焦点を当てています。ご興味のある方は、以下のe-learningをご覧ください。
このe-learningでは、ASTMおよびENFSIガイドラインに準拠して使用される、Phenom Perceptions GSRソフトウェアのワークフローについて詳しく説明します。本e-learningでは、装置の精度について説明し、銃撃残渣物分析に効果的なSEMを得るための重要な要件を概説します。
このオンデマンドのe-learningは、お客様独自のニーズに最適なSEMを決定するのに役立つよう設計されています。当社は、マルチユーザー研究ラボ向けのサーモフィッシャーサイエンティフィックSEM技術の概要を説明し、これらの幅広いソリューションがどのように性能、汎用性、in situダイナミクスを提供し、結果を得るまでの時間を短縮するかに焦点を当てています。ご興味のある方は、以下のe-learningをご覧ください。
近年の産業では、確かなプロセス制御によって維持される優れた品質とスループットの両立が求められています。専用の自動化ソフトウェアを搭載したSEMおよびTEMツールは、プロセスモニタリングおよびプロセス改善のための迅速なマルチスケール情報を提供します。
近年の産業では、品質管理と品質保証が不可欠です。私たちは、欠陥をマルチスケールかつ多モードで分析可能なEMおよび分光ツールを提供しており、これらにより得られる信頼性の高い十分な情報によりプロセス制御および改善のための決定が可能となります。
新材料開発では、その物理的および化学的特性を最大化するために、より小さなスケールでの研究がなされています。電子顕微鏡は、マイクロスケールからナノスケールのさまざまな材料特性について重要な情報を研究者に提供します。
EDS元素分析
EDSは、電子顕微鏡観察に不可欠な組成情報を提供します。特に、当社独自のSuper-XおよびDual-X検出器システムはSTEM-EDS分析の速度や感度を向上させるため、材料の研究に必要な元素分布情報が入手しやすくなります。
3D EDSトモグラフィー
現代の材料研究は、3次元のナノスケール分析にますます依存しています。3Dの電子顕微鏡解析およびエネルギー分散型X線分光法を使用することにより、全元素の組成情報を含む微細構造の3D解析が可能になります。
EDSによる原子分解能元素マッピング
原子分解能EDSでは、個々の原子のレベルで元素を識別できるため、優れた高分解能の組成情報が得られます。高分解能S/TEMイメージングとの組み合わせにより、試料中の原子構成を正確に観察できます。
粒子解析
粒子解析は、ナノマテリアルの研究および品質管理において重要な役割を果たします。電子顕微鏡のナノスケールの分解能と優れたイメージングは、粉末や粒子の迅速な解析のための専用ソフトウェアと組み合わせて使用することが出来ます。
EDS元素分析
EDSは、電子顕微鏡観察に不可欠な組成情報を提供します。特に、当社独自のSuper-XおよびDual-X検出器システムはSTEM-EDS分析の速度や感度を向上させるため、材料の研究に必要な元素分布情報が入手しやすくなります。
3D EDSトモグラフィー
現代の材料研究は、3次元のナノスケール分析にますます依存しています。3Dの電子顕微鏡解析およびエネルギー分散型X線分光法を使用することにより、全元素の組成情報を含む微細構造の3D解析が可能になります。
EDSによる原子分解能元素マッピング
原子分解能EDSでは、個々の原子のレベルで元素を識別できるため、優れた高分解能の組成情報が得られます。高分解能S/TEMイメージングとの組み合わせにより、試料中の原子構成を正確に観察できます。
最適なシステム性能をお届けするため、当社は国際的なネットワークで、分野ごとのサービスエキスパート、テクニカルサポート、正規交換部品などを提供しています。