Search Thermo Fisher Scientific
1930年代に電子顕微鏡が導入されて以来、走査電子顕微鏡(SEM)は、材料科学から科学捜査、工業製造、さらには生命科学に至るまで、さまざまな研究分野で重要なツールに発展してきました。
試料表面または表面近傍の微細構造が必要な場合は、SEMは最適なツールです。そのためSEMによる解析は科学、技術、産業のほぼすべての分野で活用されています。
卓上のSEMは、SEM技術を一般化させ、使いやすさを向上させています。さらに設置スペースが小さくなる利点もあります。従来のフロアモデルSEMでは専用の部屋や施設が必要になる場合がありますが、卓上装置の方がはるかに牽牛にできています。一部の企業では、卓上SEMを携帯し、モバイルラボを介したオンサイトの電子顕微鏡分析を提供しています。
材料科学の学際的分野では、物質の多様な特性と、科学および工学におけるその潜在的な用途に重点を置いています。そのためには、材料を徹底的に分析することが重要であり、エンジニアや材料科学者が望ましい特性を持つ新しい材料を創出するために必要な情報を提供します。
走査電子顕微鏡は、製造時の品質保証や処理後の化合物の分析など、材料表面や界面の観察と分析に役立ちます。
Phenom Desktop SEMシリーズは、多用途で信頼性の高いトポグラフおよび元素分析(搭載したエネルギー分散型X線分光法(EDS)検出器を使用)と直感的で使いやすいソフトウェアインターフェースを組み合わせており、初心者でも高品質な結果を素早く得ることができます。この柔軟性は材料科学アプリケーションにおいて理想的であり、さまざまな科学的な経験をもつ研究者が全ての重要な情報の取り込みを可能にします。
使いやすさを犠牲にすることなく、走査電子顕微鏡の優れた能力を活用できます。走査電子顕微鏡の詳細情報と、デスクトップSEMが最適な方法で研究を補助できる理由を、PhenomデスクトップSEMブログでご確認ください。